Search Thermo Fisher Scientific
呼吸道感染可能会导致许多种上下呼吸道疾病,其感染源可能是病毒、细菌甚至真菌等微生物,对这些病原体的检测存在一定的挑战性。免疫检测的结果有限,而基于培养的方法则易于遭受污染并可能因苛刻的培养条件而遗漏细菌和真菌病原体。尽管分子检测相对更为灵敏,但大多数的市售分子检测都价格昂贵并主要针对病毒或细菌,不能灵活检测与特定病患人群或区域人群具有临床相关性的特异性靶标。
赛默飞针对呼吸道微生物群(RTM)的全新实时定量PCR解决方案是一种基于综合征的灵敏且灵活的呼吸道病原体检测解决方案。Applied Biosystems™ TaqMan呼吸道病原微流体芯片同时结合了 Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Flex/ Dx/ 7 Pro/ 12K Flex 等实时定量PCR系统与Applied Biosystems™ TaqMan™检测体系的优势。
病原体类型 | 靶向病原体 |
病毒 | SARS-CoV2 (orf1ab) , SARS-CoV2 (N), SARS-CoV2 (S) , SARS-CoV, MERS-CoV , 冠状病毒 229E , 冠状病毒 HKU1 , 冠状病毒 NL63 , 冠状病毒 OC43 , 甲型流感病毒 H1-2009 , 甲型流感病毒 H3 , 甲型流感病毒 , 乙型流感病毒 , 呼吸道合胞病毒A型 , 呼吸道合胞病毒B型 , 副流感1型 , 副流感2型 , 副流感3型 ,副流感4型 , 鼻病毒 , EB 病毒 , 腺病毒 , 水痘带状疱疹病毒 , 麻疹 , 腮腺炎 , 博卡病毒 , 副肠孤病毒 , 巨细胞病毒 , 肠病毒 , 肠病毒 D68 , 人疱疹病毒 6 型 , 人类偏肺病毒 |
细菌 | 博德特氏菌 , 霍氏博德特氏菌 , 百日咳杆菌 , 肺炎衣原体 , 嗜肺军团菌 , 卡他莫拉氏菌 , 肺炎支原体 , 肺炎链球菌 , 肺炎克雷伯菌 , 流感嗜血杆菌 , 金黄色葡萄球菌 |
真菌 | 耶氏肺孢子虫 |
质控 | 18S rRNA , IC Rnase P |
病原体类型 | 靶向病原体 |
病毒 | 腺病毒1/2,腺病毒2/2 ,人博卡病毒 ,人类偏肺病毒(hMPV) ,人副肠孤病毒 ,人呼吸道合胞病毒A型(RSVA) ,人呼吸道合胞病毒B型(RSVB) ,人鼻病毒1/2 ,人鼻病毒2/2 ,甲型流感 ,甲型流感/H1-2009 ,甲型流感/H3 ,乙型流感 ,麻疹病毒 ,人冠状病毒229E ,人冠状病毒HKU1 ,人冠状病毒NL63 ,人冠状病毒OC43 ,人肠道病毒 ,人肠道病毒D68 ,人疱疹病毒3型(HHV3-水痘带状疱疹病毒) ,人疱疹病毒4型(HHV4-EB病毒) ,人疱疹病毒5型(HHV5-巨细胞病毒) ,人疱疹病毒6型(HHV6) ,人副流感病毒1型(hPIV1) ,人副流感病毒2型(hPIV2) ,人副流感病毒3型(hPIV3) ,人副流感病毒4型(hPIV4) ,中东呼吸综合征冠状病毒(MERS) ,腮腺炎病毒 ,严重急性呼吸系统综合症冠状病毒(SARS) |
细菌 | 支气管炎博德特氏菌、副百日咳或百日咳 ,霍氏鲍特菌 ,百日咳博德特氏菌 ,肺炎衣原体 ,贝氏柯克斯体 ,流感嗜血杆菌 ,肺炎克雷伯氏菌 ,嗜肺性军团菌 ,卡他莫拉菌 ,肺炎支原体 ,金黄色葡萄球菌 ,肺炎链球菌 |
真菌 | 耶氏肺孢子虫 |
质控 | 萎缩芽孢杆菌或枯草芽孢杆菌,globigii亚种 |
核糖核酸酶P H1RNA(Rnase P),Xeno RNA对照 ,18S rRNA质控 |
病原体类型 | 靶向病原体 |
病毒 | 人疱疹病毒6 (HHV-6) ,HHV3 (水痘带状疱疹病毒), HHV4 (爱泼斯坦巴氏病毒), HHV5 (巨细胞病毒) ,人类偏肺病毒(hMPV) ,甲型流感病毒(Pan) ,甲型流感病毒/H1-2009 ,甲型流感病毒/H3 ,乙型流感病毒 ,麻疹病毒 ,MERS冠状病毒 ,腮腺炎病毒 ,副流感病毒1型 ,副流感病毒2型 ,副流感病毒3型 ,副流感病毒4型 ,副肠孤病毒 ,呼吸道合胞病毒A (RSV A) ,呼吸道合胞病毒B (RSV B) ,鼻病毒 ,SARS-CoV (SARS) ,SARS-CoV-2 (S和N基因) ,腺病毒 ,博卡病毒 ,冠状病毒229E ,冠状病毒HKU1 ,冠状病毒NL63 ,冠状病毒OC43 ,肠道病毒 ,肠道病毒D68 |
细菌 | 博德特氏菌 ,百日咳博德特氏菌 ,肺炎衣原体 ,流感嗜血杆菌 ,肺炎克雷伯氏菌复合体 ,嗜肺性军团菌 ,卡他莫拉菌 ,肺炎支原体 ,金黄色葡萄球菌 ,肺炎链球菌 |
真菌 | 耶氏肺孢子虫 |
质控 | 萎缩芽孢杆菌 ,Rnase P ,Xeno ,18S |
病原体类型 | 靶向病原体 |
病毒 | 腺病毒 ,HHV4(EB病毒) ,HHV5(巨细胞病毒), 人冠状病毒229E ,人冠状病毒HKU1 ,人冠状病毒NL63 ,人冠状病毒OC43 ,人肠道病毒 ,人肠道病毒D68 ,人疱疹病毒6 (HHV-6) ,人类偏肺病毒(hMPV) ,人副流感病毒1型 ,人副流感病毒2型 ,人副流感病毒3型 ,人副流感病毒4型 ,甲型流感病毒(Pan) ,甲型流感病毒/H1-2009 ,甲型流感病毒/H3 ,乙型流感病毒 ,呼吸道合胞病毒A (RSV A), 呼吸道合胞病毒B (RSV B) ,鼻病毒 ,SARS-CoV-2 (S和N基因) |
细菌 | 博德特氏菌 ,百日咳博德特氏菌 ,肺炎衣原体 ,流感嗜血杆菌 ,肺炎克雷伯氏菌复合体 ,嗜肺性军团菌 ,肺炎支原体 ,金黄色葡萄球菌 ,肺炎链球菌 |