Search Thermo Fisher Scientific
作为业内前列、值得信赖的全球合作伙伴,赛默飞世尔科技拥有全面病原体检测端到端全过程研究解决方案、科学的专业知识以及抗击当前 SARS-CoV-2 爆发的关键支持能力。在 CDC 和 WHO 的公布多个实验方案中,均引用了赛默飞世尔科技的即用型 qPCR 工作流程研究产品或单款研究产品,我们承诺通过提供上述产品来帮助您快速应对疫情。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
我们新开发的用于 SARS-CoV-2 病原体检测研究的实时 PCR 试剂盒现可供订购。同时开发了可在 Applied Biosystems QuantStudio 5 和 7500 实时 PCR 系统上使用的单重和多重检测试剂盒工作流程。该试剂盒利用 Applied Biosystems 的 TaqMan 分析技术,可实现特异、灵敏和准确的检测结果。
TaqMan 2019-nCoV 检测试剂盒 v1(单重)* | TaqMan SARS-CoV-2 检测试剂盒 v2(多重) |
---|---|
|
|
立即订购 | 立即订购 |
*尽管单重检测试剂盒的产品名称中包含“2019-nCoV”,但这两种试剂盒均可检测 SARS-CoV-2 病原体。在最近的 WHO 命名更新之前该试剂盒已完成了命名和分类。
两种检测试剂盒均可特异性地靶向 GISAID 目前收录的所有>100个完整基因组,但不会靶向 NCBI 目前收录的其他冠状病毒的2,116个完整基因组
产品 | 组分 | 规格 | 货号 | 文件 |
单重检测解决方案 | ||||
---|---|---|---|---|
TaqMan 2019-nCoV 检测试剂盒 v1 | 2019-nCoV (orf1ab);2019-nCoV 检测(刺突蛋白 (S) 基因);2019-nCoV 检测(核衣壳 (N) 基因);RNA 酶 P(对照) | 50次反应 | A47532 | 实验方案 |
TaqMan 2019-nCoV 对照试剂盒 v1 | 2019-nCoV 对照(涵盖 orf1ab、刺突蛋白 (S) 基因、核衣壳 (N) 基因、RNA 酶 P) | 50 µL(1 x 104 拷贝数/µL) | A47533 | 实验方案 |
多重检测解决方案 | ||||
TaqMan SARS-CoV-2 检测试剂盒 v2,100次反应 | SARS-CoV-2 多重检测 (Orf-1ab、N 蛋白、S蛋白、MS2 基因) | 100次反应 (150 μL) | 获取报价 | ‡ |
TaqMan SARS-CoV-2 检测试剂盒 v2,1000次反应 | SARS-CoV-2 多重检测 (Orf-1ab、N 蛋白、S蛋白、MS2 基因) | 1,000次反应 (1500 μL) | 获取报价 | ‡ |
TaqMan SARS-CoV-2 对照试剂盒 v2 | SARS-CoV-2 DNA 对照(涵盖 Orf-1ab 基因、S蛋白基因和N蛋白基因) | 250 μL(1 x 104拷贝数/μL) | 获取报价 | ‡ |
TaqMan MS2 噬菌体对照 | MS2 噬菌体对照 | 250 μL(1 x 106浓度) | 获取报价 | ‡ |
‡ 请求报价时可提供实验方案。
图1.采用实时 PCR 检测 SARS-CoV-2 病原体的端到端全过程研究解决方案
无论您处于何种研究阶段,Applied Biosystems 7500 实时荧光定量 PCR 系统都可以提供高性能、多色实时荧光定量 PCR 试验结果。我们提供 Fast 型 (0.1 mL) 和标准型 (0.2 mL) 两种 7500 系统。所有Applied Biosystems7500系统都旨在提供可靠的性能和染色灵活性,以便生成可以信任的数据。
QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统(0.1 mL 和0.2 mL 96孔模块以及384孔模块)
Applied Biosystems QuantStudio 5 实时荧光定量 PCR 系统非常适合所有需要高性能仪器及更大程度提高实验控制能力的用户。其包括内置安全功能、封闭工作流程、用户帐户管理以及网页化或桌面分析选项。
以下所有实验方案均可参见 WHO 网站。
组织/实验方案 | 预混液 | 仪器 |
---|---|---|
美国疾病预防控制中心(CDC) | TaqPath 1步法 RT-qPCR 预混液,CG | |
柏林 Charité Erasmus MC 英国公共卫生部 | 含 Platinum Taq DNA 聚合酶的 SuperScript III 一步法 RT-PCR 系统 |
|
香港大学 | TaqMan Fast 病毒1步法预混液 |
*用于体外诊断。
产品 | 描述 | 货号 |
---|---|---|
TaqMan Fast 病毒1步法预混液 |
| 4444434 |
TaqPath 1步法 RT-qPCR 预混液,CG | 具有 TaqMan Fast 病毒1步法预混液的所有优点,以及:
| A15299 |
SuperScript III Platinum 一步法 qRT-PCR 试剂盒 |
| 11732020 |
含 Platinum Taq DNA 聚合酶的 SuperScript III 一步法 RT-PCR 系统 |
| 12574018 |
Applied Biosystems MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒和 Thermo Scientific KingFisher 纯化仪可用于从 SARS-CoV-2 样品中快速、有效地分离 RNA。
使用 MagMAX 病毒/病原体核酸分离试剂盒对 DNA 和 RNA 进行高质量分离。该试剂盒的特点包括:
KingFisher Flex 系统是一款 多功能台式仪器,可自动进行 DNA 和 RNA 分离,每次运行可处理24或96份样品。该系统的特点包括:
仅供科研使用。不可用于诊断程序。