用于体积电子显微镜检查的连续切面成像
为什么使用连续切面成像进行体积电子显微镜检查? 
在自然背景下揭示细胞和组织的复杂 3D 结构对研究生物系统的结构-功能关系至关重要。近年来,基于 SEM 的大体积组织 3D 重建方法取得了很大进展。连续切面 SEM (SBF-SEM) 在 SEM 真空腔室内对塑料包埋组织块进行原位切片和成像,可实现大体积组织全自动重建。目前为止,轴向分辨率受限于可以从切面上切割的最小截面厚度;但结合 SBF-SEM 和多能量去卷积 SEM (MED-SEM),Thermo Scientific Volumescope 2 SEM 目前能够实现具有真正各向同性 3D 分辨率的大体积成像。
通过 SBF-SEM 成像的斑马鱼胚胎头部。样本承蒙布朗大学的 R. Creton 提供。
连续切面显微镜是如何工作的?
在连续切面成像过程中,电子束首先用于扫描树脂包埋组织样本的表面,捕获样本的 2D 图像。
随后用原位切片机切除该顶部表面。每个切片的厚度由用户定义,但通常大于 15-20 µm。丢弃后,该切片可被碎屑收集装置收集。
然后通过 SEM 采集新表面的图像。重复该过程,直至完成整个样本成像;总样本高度范围为数十至数百微米或以上。然后使用 3D 渲染软件处理连续图像堆栈。
可优化并细化连续切面成像过程,以匹配特定用户或样本需求和要求,包括局部感兴趣区域、多个区域或多种成像探测器。
多能量去卷积 SEM (MED-SEM) 是一种将机械切片与光学切片相结合以提高轴向分辨率的新方法。通过使用金刚石刀对切面进行原位切片后,可不断增加加速电压对新鲜暴露组织多次成像。这些图像随后会用于去卷积算法,以得到多个光学亚表层,形成 3D 子集。通过重复这种循环,Volumescope 2 SEM 可提供具有 10 nm z 轴分辨率的各向同性数据集。
连续切面 SEM 3D 样本图
线粒体超微结构
使用可视化软件 Thermo Scientific Amira 的标准化方案,以 3D 形式定量细胞器形态,从而准确且可重现地测量这些细胞的亚结构。使用 SBF-SEM 和 Amira 软件方案定量线粒体和内质网 (ER) 结构。
点击图片放大
使用连续切面扫描电子显微镜的科学家
“我过去常浏览网页。而现在我浏览数据集。结构就是功能,这是细胞生物学的信条。”
梅奥诊所的 Jeffrey Salisbury 教授谈论了他超过 45 年的显微镜检查经验,回答了多种生物学问题,包括最近的 3D 研究,通过连续切面成像来观察正常和病变状态下组织、肾脏和大脑的多种样本的 3D 结构。
“真是令人无比激动,我们终于有机会开展一些真正的细胞生物学工作,这些年来,我一直在等待,现在我迫不及待地想要开始。”
Purdue 电子显微镜中心主任 Christopher Gilpin 谈论了连续切面成像及其在 3D 成像技术背景下用于生物多尺度绘图的潜在用途。
连续切面成像相关资源
Volumescope 2 SEM
Thermo Scientific Volumescope 2 SEM 是一种用于体积 EM 分析的先进连续切面成像系统。
精选出版物:连续切面成像
精选出版物,包括涵盖多种研究领域的多种样本类型的连续切面成像。
方案:使用 Amira 生成表面并测量细胞器 3D 形态
使用可视化软件 Thermo Scientific Amira 的标准化方案,通过连续切面 SEM 获得细胞器 3D 形态。