newShow-MasterMix-270x195
为兽医诊断实验室的特定需求而设计的预混液解决方案
您 PCR 检测结果的价值取决于您所采用的试剂。这也是我们优化酶的原因,是为了帮助您识别对您而言特别重要的动物病原体靶标。
我们严谨地进行试剂的开发,即使对于具有挑战性的含有 PCR 抑制剂的动物样本,也能提供稳定、一致的性能。
无论您实验室的需求是简单还是复杂,无论您是 PCR 检测的新手还是已有多年的引物探针设计经验,我们易于使用的预混液都可以帮助您对实验结果充满信心。
快速多重一步法 RT-PCR 预混液
返回顶部
Applied Biosystems VetMAX Fast 多重预混液是一款高度灵敏的预混液,兼容快速循环条件,并针对含有抑制剂的动物样本进行了优化。
产品优势 
  • 兼容快速循环反应(<50分钟热循环运行时间)
  • 兼容各种引物探针试剂、病原体类型和靶标数目(RNA、DNA、单重、多重)
  • 高度耐受抑制剂,适用于各种困难样本类型,例如粪便、环境样本、血液、奶液、口腔液等。
  • 单管规格,易于使用
试剂配方
VetMAX Fast 多重预混液包含:
  • 高浓度的 M-MLV 逆转录酶,可产出极高的 cDNA 得率
  • 高浓度的超纯热启动 DNA 聚合酶,具有出色的特异性和灵敏度
  • 经优化适合快速循环反应的 2X RT-PCR 缓冲液,高度耐受抑制剂,并兼容多重的逆转录和 PCR 反应
  • Invitrogen ROX 染料,作为内部参比用于标准化和精准的数据分析
产品性能
VetMAX Fast 多重预混液(含 ROX)是一款适合快速循环条件、兼容多重引物探针试剂的预混液,具有增强的多重检测能力、灵敏度和抑制剂耐受性。它有助于缩短从样品到结果的时间,同时提供更高级的多重性能和更强的抑制剂耐受性,对于各种不同的样本类型,都能从单次反应中获得多达4个靶标的信息。单管预混规格节省了手动操作时间,只需添加引物探针试剂和核酸样本即可运行反应。
一步法 RT-PCR 预混液
返回顶部
Applied Biosystems AgPath-ID 一步法 RT-PCR 预混液是一款经济、高品质、即用型的预混液,适用于扩增 RNA 靶标。该预混液适用于在存在 PCR 抑制剂(动物样本中常常会含有)的情况下灵敏、稳定地扩增 RNA 靶标。
试剂配方
多重一步法 RT-PCR 预混液
返回顶部
Applied Biosystems Path-ID 一步法多重 RT-PCR 预混液是一款高度灵敏且使用方便的预混液,针对兽医实验室检测 RNA 病原体的需求进行了优化。Path-ID 一步法多重 RT-PCR 预混液提供简单方便的规格,适用于对动物病原体 RNA 进行灵敏、稳定的扩增和多重反应。
产品优势
  • 可同时对多达4个不同靶标进行多重扩增,有助于节省您的时间和检测成本
  • 经优化,可扩增低拷贝数(20个拷贝)的靶标,即使对于具有挑战性的样本也能获得准确的结果
  • 能够扩增超过7 log 范围的样本起始量,提供稳定的检测性能
试剂配方
  • 多重酶混合物,包含高 cDNA 得率的 M-MLV 逆转录酶和能够提供出色的特异性和灵敏度性能的超纯热启动 DNA 聚合酶
  • 包括经优化的多重 RT-PCR 缓冲液,可实现高效的逆转录和 PCR 反应,获得稳定的检测结果。包含 ROX 染料,作为内部参比用于标准化和精准的数据分析
实现可靠的多重检测
qPCR 预混液
返回顶部
Applied Biosystems Path-ID qPCR 预混液是一款高灵敏度的预混液,用于检测动物病原体 DNA,经优化适用于对含有 qPCR 抑制剂的困难样本进行检测。Path-ID qPCR 预混液提供方便易用的规格,适用于对动物病原体 DNA 进行灵敏、稳定的扩增。
产品优势
  • 能够扩增超过 7 log 范围的样本起始量和低至25个拷贝的靶标,实现可靠、稳定的检测性能
  • 高度耐受抑制剂,即使对于具有挑战性的样本也可提供准确的结果
  • 可在较宽的温度范围内保持稳定的性能,方便进行反应体系配制和试剂储存
试剂配方
  • 超纯热启动 DNA 聚合酶,可实现室温条件下的反应体系构建,并减少非特异性 PCR 产物
  • 经优化的缓冲液和 dNTP,可提升对于含有 PCR 抑制剂的样本的检测性能(灵敏度等)
  • ROX 染料作为内部参比,用于标准化和精准的数据分析
易于使用,性能优异
含有内部阳性对照 (IPC) 的预混液
返回顶部
Applied Biosystems VetMAX-Plus 预混液产品可实现高度灵敏和稳定的检测性能,通过包含的 Xeno 内部阳性对照 (IPC),进一步提升了可靠性和方便性。 在病原体检测工作流程中使用 IPC 可以区分出真正的阴性结果以及由于 PCR 抑制导致的假阴性结果。
试剂配方
VetMAX-Plus 一步法 RT-PCR 预混液
  • 25X RT-PCR 酶混合物,含有 ArrayScript 逆转录酶(一种高 cDNA 得率的突变型 M-MLV 逆转录酶)和超纯热启动 DNA 聚合酶,可提供出色的特异性和灵敏度性能
  • 2X RT-PCR 缓冲液,可实现高效、稳定的逆转录和 PCR 反应。包含 ROX 染料,作为内部参比用于标准化和精准的数据分析
  • Xeno RNA 内部阳性对照
VetMAX-Plus 一步法多重 RT-PCR 预混液
  • 10X 多重酶混合物,包含高 cDNA 得率的 M-MLV 逆转录酶和能够提供出色特异性和灵敏度性能的超纯热启动 DNA 聚合酶
  • 2X 多重 RT-PCR 缓冲液,用于高效、稳定的逆转录和 PCR 反应。包含 ROX 染料,作为内部参比用于标准化和精准的数据分析
  • Xeno RNA 内部阳性对照
VetMAX-Plus qPCR 预混液
  • 2X qPCR 预混液,包含超纯热启动 DNA 聚合酶,可实现室温条件下的反应体系配制,并减少非特异性 PCR 产物
  • 经优化的缓冲液和 dNTP,可提升对含有 PCR 抑制剂的样本的检测性能(灵敏度等),含有 ROX 染料作为内部参比,用于标准化和精准的数据分析
  • Xeno DNA 内部阳性对照