通过我们的经USDA许可的诊断解决方案帮助提高检测效率和可靠性
美国农业部动植物卫生检验局(APHIS)对兽医生物制品(疫苗,菌苗,抗血清,诊断试剂盒和其它生物来源产品)进行管理,以确保用于诊断,预防和治疗动物疾病的兽医生物制品安全有效。APHIS 兽医生物制品中心(CVB)负责此工作,主要是执行“病毒血清毒素法案”。
赛默飞世尔科技动物健康产品一直处于生产动物诊断最新进展的最前沿,为世界各地兽医实验室提供了一些领先的现代诊断工具。
为了履行我们对提供最高质量的下一代分子工具的承诺,我们提供了一些农场动物诊断解决方案,这些解决方案已经经过了严格的美国农业部许可流程的验证。解决方案包括创新的经USDA许可的检测试剂盒,提供快速、易于使用的基于qPCR的检测解决方案,专门用于检测牛病毒性腹泻病毒(BVDV)、猪流感病毒(SIV)和禽流感病毒(AIV)等。这些产品具有出色的特异性,敏感性和再现性。
我们的愿景是提供综合性的解决方案,以求比以前更加快速和准确地诊断农场动物健康问题。如需了解更多关于我们的经USDA许可的诊断解决方案,例如胚胎三毛滴虫,牛病毒性腹泻病毒和猪流感病毒等,请下载我们的产品宣传页。
查看产品宣传页 ›
赛默飞世尔科技主办了一个由美国兽医参加的活动,其中包括一个讲座,不仅介绍了USDA许可证认证的流程,而且说明了兽医诊断检测试剂盒必须满足的生产和性能标准,以获得美国农业部许可。请点击链接以观看讲座视频。
Mary Anne Williams
法规事务部高级经理
Thermo Fisher Scientific
注册参加题为 “解密 USDA 许可证及其对诊断检测的重要性”的网络讲座。请点击下面的“注册”按钮参加这个免费的在线网络研讨会,了解获得美国农业部许可证的流程,使用美国农业部许可的试剂盒的重要性,以及对于实验室、兽医和卫生官员的益处。
注册参加网络讲座
Applied Biosystems™VetMAX™-Gold胚胎三毛滴虫qPCR检测试剂盒 - 唯一一个获得USDA许可的实时荧光定量PCR检测试剂盒,可快速准确地检测公牛中的胚胎三毛滴虫(T. foetus)。
- 灵敏、定性的实时荧光定量PCR检测试剂盒,在田间试验中显示为高达100%的敏感性
- 该检测试剂盒可用于检测多达5个样品的混样,其检测的准确度为96.16%
- 有助于提高实验室之间的结果再现性
- 简化的实验室工作流程,可轻松实现高通量的自动化处理
- USDA会监督质量控制过程和每批次产品的出厂
了解更多信息 › 下载产品宣传页 ›
Applied Biosystems™VetMAX™-Gold BVDV PI牛qPCR检测试剂盒 - USDA 许可的实时荧光定量PCR检测试剂盒,用于检测牛群中的牛病毒性腹泻病毒(BVDV)持续感染(PI)。
- 批准用于个体样品或多达24个动物个体的混样
- 在田间研究中证明重复性(CV <3.3%)和再现性(CV <2.4%)
- 检测BVDV的快速且经济的方法,可在大约1.5小时内获得结果
- 工作流程可最大限度地减少样品处理步骤并有助于减少样品交叉污染
- USDA会监督质量控制过程和每批次产品的出厂
了解更多信息 › 下载产品宣传页 ›
Applied Biosystems™VetMAX™-Gold MAP qPCR检测试剂盒 - 美国农业部授权的实时荧光定量PCR检测试剂盒,用于检测肉牛和奶牛中的副结核分枝杆菌(MAP)。
- 经验证可用于检测单个粪便样品或多达5个样品的混样
- 在USDA验证研究中表现出高敏感性(96.2%)和特异性(96.4-100%)
- 在USDA验证研究中验证了可重复性(100%)和再现性(100%)
- 为MAP检测而定制的简单工作流程,可轻松实现高通量的自动化处理
- 包含Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ 内部阳性对照,有助于避免非特异性靶标的虚假信号的出现
- 对我们的生产地点进行常规监控,以确保符合生产和质量体系指南
了解更多信息 › 下载产品宣传页 ›
Applied Biosystems™VetMAX™-Gold SIV解决方案 - USDA许可的用于快速检测猪流感病毒(SIV)的实时荧光定量PCR筛查和分型试剂盒
- SIV qPCR检测试剂盒的敏感性为98.4%,特异性为99.1%
- SIV分型检测试剂盒的敏感性为98.2%,特异性为100%
- 实时荧光定量PCR技术通过标准化的试剂,有助于提高重现性
- 基因组靶向有助于降低基因组突变引起的假阴性风险
- 该试剂盒适用于快速检测从猪的鼻拭子中提取的SIV RNA
- USDA批准代表着USDA会监督质量控制过程和每批次产品的出厂
了解更多信息 › 下载产品宣传页 ›
Applied Biosystems™VetMAX™-Gold AIV qPCR检测试剂盒 基于PCR技术的快速检测解决方案,可进行高特异性、敏感性和重现性的禽流感检测。
- 设计用于筛查3个基因组区域,以检测AIV,该检测具有出色灵敏度和特异性
- 经过验证的简化的工作流程,可帮助实验室简化检测流程
- 采用实时荧光定量PCR技术可实现更高的检测一致性和重现性
- USDA会监督质量控制过程和每批次产品的出厂
了解更多信息 ›下载产品宣传页 ›
4483869,4413938,4415200,4485541,4485261,A29809
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.