Search Thermo Fisher Scientific
供应链问题和氦气成本的增加极大地影响了利用 GC-MS 分析的分析实验室。计算使用 Thermo Scientific Hea-Saver-H2Safer 进样器可以节省成本,这有助于降低成本,同时实现分析目标,无论您使用氦气或氢气作为载气。
需要降低氦气消耗量?使用 HeSaver-H2 Safer 将您的氦气瓶使用寿命从个月延长至年。或者,如果您准备将其作为载气迁移至氢气, HeSaver-H 2 Safer 使其使用更安全,在环境温度下无氢气排放,无需氢传感器。
利用 GC 最大限度地延长正常运行时间
凭借卓越的工作流程性能保持领先,从而使您的分析结果更可信。
HeSaver-H2Safer 技术通过限制载气的总流速,减少了氦气或氢气的消耗。
|
|
用于 Thermo Scientific iConnect SSL 进样器模块的 Thermo Scientific HeSaver-H 2 Safer 试剂盒是一项独特的专利技术,可节省全天候氦气。它仅使用氦 (或氢) 载气为分析柱提供原料 (几 mL/min) ,并使用氮气来分流样品,这是气体消耗的主要来源。
使用 HeSaver SSL 技术可以节省能量,这取决于所使用的方法和方法中使用的分流流量。在标准条件下, HeSaver-H2Safer 技术可节省 72% 的气体,并延长 3.5 倍的气瓶使用寿命。
用于 SSL 的 HeSaver-H 2 Safer 技术可显著降低载气的消耗量。安装在 Thermo Scientific Trace 1600 GC-MS 上的任何 iConnect 分流 / 不分流 (SSL) 进样器模块均可通过可自行安装的套件轻松升级,以用作 HeSaver-H2安全进样器。该技术有助于显著降低氦和氢气的总载气消耗量 (取决于您的方法中使用的载气)。基本上,您只能使用有价值的载气输送柱,而使用更便宜的气体来维持隔垫吹扫和分流,这代表了大多数气体消耗。
氦气节省技术不会以任何方式影响灵敏度。二噁英分析的验收标准包括:定量和确认离子,其保留时间容差必须在 .001 分钟内;离子比必须在 15% 以内;平均相对响应时间必须在 20% 以内。所有这些标准都采用氦节省技术。
载气可快速分离和分析,同时保持样品完整性。对于独立气相色谱仪,氢是最推荐的更换氦的选择,因为它在短时间内具有很高的效率。
氢气是一种非常强大,比氦气更便宜的载气。它还可再生,并可供实验室使用,因为它可以使用氢发生器在现场生成。从色谱分析角度来看,其低粘度和高扩散率可在更短的分析时间内提供高分离效率。它是与短孔和窄孔柱结合使用的理想气体。氢气与 FID 和其他传统检测器兼容。当氢气与 HeSaver-H2Safer 技术配合使用时,它可以消除安全风险 (即使在高比例分离的情况下) 以及可能的加热进样口侧面反应。
HeSaver-H2安全技术可消除因氢可能积聚到 GC 烘箱中而带来的安全风险。由于最大流量是有限的,即使在气柱破裂的情况下,载气也不可能达到危险浓度。此外,没有氢气通过分流或吹扫管路排出到环境空气中,并且与样品不会接触到热进样器。
当我们使用氦节省器而不使用常规的分流 / 不分流器时,我们可以节省 7.5 倍的氦。假设您的实验室在整个年度内都进行 24/7 分析,该氦气瓶将持续 1.8 年,而使用常规分流 / 不分流方法时为 3 个月。这是一个相当大的资源和成本节约。
* 必填字段