通过色谱分析中自动化样品制备,减少分析时间并提高重现性。我们的自动样品制备解决方案包括溶剂萃取、固相萃取和蒸发系统。
使用适当技术制备样品后进行色谱分析,才能够获得纯净、易读的色谱数据。样品制备可去除干扰化合物,减少数据中的噪音,也可富集样品中的目标分析物,从而确保他们在分析结果中能够突显出来。此外,制备过程可能包括浓缩或干燥样品。最佳的样品制备技术依样品而定。
* 必填字段
行业分类
环境样品
采用ASE对土壤中的PAHs进行萃取,结合赛默飞ISQ气质联用仪分析环境中16种多环芳烃。采用ASE萃取,每个样品前处理只需20 min,40 mL溶剂即可完成,具有简单、快速、高效和节省溶剂等特点。
食品样品
有机氯农药(OCPs)会积累在某些动物产品中,如肉类,牛奶和黄油。传统方法检测OCPs需大量的有机溶剂,而ASE由于快速、减少溶剂消耗等特点,备受大家使用。
药物样品
草药产品由于萃取物极其复杂、萃取样品彻底净化而导致目标物的损失。本应用利用快速溶剂萃取(ASE)和凝胶渗透色谱法(GPC)进行草药产品中多农残分析的方法,采用检测和定量系统为TSQ8000 GC-MS/MS。
其他样品
萃取聚氨酯泡沫空气采集柱是现有空气监测规程的重要组成部分。ASE萃取目标分析物的结果与常规索氏萃取 PUF 柱中 PCBs 方法相似,但时间更短(12分钟)且溶剂消耗量更少(30mL)。ASE 更有利于科研以及生产实验室的使用。可以提高实验室人员的工作效率
利用AutoTrace 280固相萃取仪提取饮用水中半挥发性有机物
采用AutoTrace280,富集浓缩水中多种半挥发性有机物,能够获得良好的加标回收率和重复性,同时节约溶剂和时间,解放实验室劳动力(得益于萃取仪的自动化)。
有机磷
采用全自动固相萃取仪 AutoTrace 280 仪器对大体积水样进行固相萃取, 气相色谱氮磷检测器对水中的 8 种有机磷农药进行检测, 解决了饮用水中检测痕量有机磷农药的需要。 具有溶剂用量少,提取速度快、 操作方便等特点, 同时对 8 种有机磷的灵敏度好, 回收率高, 线性范围好的特点。
硝基苯
采用AutoTrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱 - 电子捕获检测器完成了饮用水中 15 种硝基苯类化合物的测定。15 种硝基苯的分析灵敏度较高, 回收率较好, 线性较好, 同时具有采用溶剂量少, 提取速度快、 操作方便等优点。
环境样品
采用ASE对土壤中的PAHs进行萃取,结合赛默飞ISQ气质联用仪分析环境中16种多环芳烃。采用ASE萃取,每个样品前处理只需20 min,40 mL溶剂即可完成,具有简单、快速、高效和节省溶剂等特点。
食品样品
有机氯农药(OCPs)会积累在某些动物产品中,如肉类,牛奶和黄油。传统方法检测OCPs需大量的有机溶剂,而ASE由于快速、减少溶剂消耗等特点,备受大家使用。
药物样品
草药产品由于萃取物极其复杂、萃取样品彻底净化而导致目标物的损失。本应用利用快速溶剂萃取(ASE)和凝胶渗透色谱法(GPC)进行草药产品中多农残分析的方法,采用检测和定量系统为TSQ8000 GC-MS/MS。
其他样品
萃取聚氨酯泡沫空气采集柱是现有空气监测规程的重要组成部分。ASE萃取目标分析物的结果与常规索氏萃取 PUF 柱中 PCBs 方法相似,但时间更短(12分钟)且溶剂消耗量更少(30mL)。ASE 更有利于科研以及生产实验室的使用。可以提高实验室人员的工作效率
利用AutoTrace 280固相萃取仪提取饮用水中半挥发性有机物
采用AutoTrace280,富集浓缩水中多种半挥发性有机物,能够获得良好的加标回收率和重复性,同时节约溶剂和时间,解放实验室劳动力(得益于萃取仪的自动化)。
有机磷
采用全自动固相萃取仪 AutoTrace 280 仪器对大体积水样进行固相萃取, 气相色谱氮磷检测器对水中的 8 种有机磷农药进行检测, 解决了饮用水中检测痕量有机磷农药的需要。 具有溶剂用量少,提取速度快、 操作方便等特点, 同时对 8 种有机磷的灵敏度好, 回收率高, 线性范围好的特点。
硝基苯
采用AutoTrace 280 全自动固相萃取仪结合气相色谱 - 电子捕获检测器完成了饮用水中 15 种硝基苯类化合物的测定。15 种硝基苯的分析灵敏度较高, 回收率较好, 线性较好, 同时具有采用溶剂量少, 提取速度快、 操作方便等优点。
自动样品制备类型专题目录
Dionex™ ASE™ 150 加速溶剂萃取系统
操作简单,极低维护成本
小巧灵动,节省空间 适用于简单离子分析,极具性价比
操作简单,极低维护成本
小巧灵动,节省空间 适用于简单离子分析,极具性价比
Dionex™ AutoTrace™ 280 SPE 系统
Dionex™ AutoTrace™ 280 SPE 系统
简约、可靠、高性价比系统
适用于简单离子分析,操作简便,价值巨大
Rocket™ 蒸发器系统
Rocket™ 蒸发器系统
随时待机、减少废液
IC 系统随时待机试剂用量少废液产生少
Dionex™ ASE™ 150 加速溶剂萃取系统
操作简单,极低维护成本
小巧灵动,节省空间 适用于简单离子分析,极具性价比
操作简单,极低维护成本
小巧灵动,节省空间 适用于简单离子分析,极具性价比
Dionex™ AutoTrace™ 280 SPE 系统
Dionex™ AutoTrace™ 280 SPE 系统
简约、可靠、高性价比系统
适用于简单离子分析,操作简便,价值巨大
Rocket™ 蒸发器系统
Rocket™ 蒸发器系统
随时待机、减少废液
IC 系统随时待机试剂用量少废液产生少
Style Sheet for Global Design System