全新Thermo Scientific™ TriPlus™ 500 气相色谱顶空自动进样器为性能卓越的静态顶空系统,为挥发性样品的日常分析流程节省了大量时间和成本。创新性气动流路设计和气相色谱直连组件提供了高样品完整性和强大的系统耐用性,可在各种样品上实现卓越的分析性能和高可靠性操作。
赛默飞自动顶空进样器通过智能化设计解决最棘手的分析挑战
通过关键性能优化分析效率、提高数据可靠性和品质
GC 色谱柱直连接口
顶空接口与 GC色谱柱直接相连,同时可选择分流进样。缩短样品通路,消除可能存在的冷点或热点,确保样品在转移至色谱柱过程中的完整性。
快速旋转振摇
在样品瓶孵化期间,采用新专利设计进行样品瓶振摇,为液相和气相之间提供更大的比表面积,从而加速了样品平衡,提高了萃取效率。
紧凑的外形和模块化设计
与毛细管色谱柱相连,占地面积小,和市面上其他同类产品相比减少约30%工作台空间。模块化设计轻松实现系统升级,满足更高样品通量需求。(可从 12 个扩展至 240 个样品瓶容量且无需额外的工作台空间)
视频
SGS:药品包装上的可萃取和浸出测试分析
TriPlus 500气相色谱顶空自动进样器
您只需完整填写问卷,即可获取赛默飞全新顶空进样器双重福利。
下载Triplus 500产品样本
  • 卓越的重现性
  • 简便的方法
  • 超乎寻常的数据品质
经赛默飞确认信息有效后,
获赠金字塔手机支架
解放双手。