Search Thermo Fisher Scientific
在方法开发中,需最大限度提高您的效率和方法灵活度?Thermo Scientific™反相LC色谱柱具有多种不同键合相,以优化分离度并提高保留或改变洗脱顺序。反相色谱柱是HPLC分析中最常用的键合相之一。
您所应用的 C18色谱柱是否适合?这些C18色谱柱具有一系列不同的特性,可适用于多种应用。
需要分离中等疏水性的分析物,或想要与C18相似的选择性但更少的保留?在您需要较少疏水相用于足够保留时,这些C8色谱柱是理想的选择。
需要与C18和C8相似的选择性,同时保留较少?色谱柱提供了出色的灵敏度和较高的效率;同时其较短的碳链和较低的疏水性使其在亲脂性多肽和蛋白中非常有用。
是否正在分离具有中等疏水性的分析物,或是否需要比 C18 保留率更低但选择性相似的产品?当您需要减少疏水相以获得足够保留率时,这些 C8 色谱柱是理想之选。
对于芳香族分析物,是否需要与C18色谱柱互补的选择性和保留?苯基色谱柱优越的色谱性能及其中等疏水性使其在用于带有不同极性和芳香性分析物分离时非常理想。
具有明确分离度?C1色谱柱在所有烷基键合相中保留最少,应用于非苛求法分离非极性物质。其也用于分离中等极性和多功能团化合物。
是否尝试分离芳香族同分异构体或卤代化合物?PFP色谱柱为C18提供了互补选择性,并非常适用于卤代化合物和极性化合物(包括羟基、羧基、硝基或其他极性基团)的选择性分析。
是否需要高度形状选择性以用于疏水性、长链或结构相近的同分异构体(例如,类胡萝卜素和类固醇)的分离?C30色谱柱与C18的互补选择性使其在用于液相分析时可以代替正相色谱柱。
使用C18色谱柱未获得预期分离度?这些极性嵌入式固定相提供了互补选择性,并且可在比传统RP固定相更宽的条件范围内进行使用。
是否需保留极性化合物或使用100%水相流动相?这些极性封尾C18色谱柱提供了可控的反应机理,通过该机理,极性分析物可得到保留,且与含水较高的流动相相比稳定性较好。
您用于难点分离时,是否需要备用色谱柱?该色谱柱在用于HPLC和LC-MS应用的反相和正相“问题”分离度时是理想的选择。
芳香族化合物的分析是否需要与C18色谱柱不同的保留和选择性?苯基色谱柱具有中等疏水性,使其在用于分离不同极性和芳香性分析混合物时十分理想。
是否需要验证您的方法,并且不知道哪个色谱柱最佳?订购这3个色谱柱套件中的1套以验证最佳选择性,并获得快速、高分辨率分离度。
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
探索直播和点播网络讲座,助您提高生产力、保持合规性并了解不断发展的科学环境。