是否考虑购入新 HPLC 系统?
HPLC 系统总体拥有成本计算器帮助您估计购买和运行 Thermo Scientific HPLC 系统一段指定时间的总成本。与其他仪器进行对比,找出适合您的产品。 
输入您的典型系统使用条件,以及与您的当前设置相关的耗材成本,以估计您可以在一年内运行的样本数以及预期单位样本成本。了解应用串联和双 LC 工作流程如何提高您的生产力,并帮助降低单位样本成本,获得更快的投资回报。
使用风险自负。预填充数据仅为估计值。赛默飞世尔科技对数据、计算或结果的准确性概不负责。
步骤1:选择一个预设流程,或者以较低条件开始。然后,输入您自己的调整。
较低条件
预设流程
其他实验条件
规格:1000;而不是 1,000.00
等度条件不需要
步骤2:查看结果
步骤3:查看图表
实现目标所需的系统数量
每年的目标样本数
串联
每天的样本数
步骤4:比较
准确的结果需要填写这些字段中的内容
单通道 LC串联 LC 或 LC-MS双 LC
点击查看大图
点击查看大图
点击查看大图
系统成本 ($)
年度维护成本 ($)
年度人工和管理费用 ($)
每份样本的额外成本 ($)
系统类型
每份样本的成本 ($)
基于上限样本数
每个系统每天的样本数
每个系统每年的样本数
年度系统、维护、管理费用 ($)
年度色谱柱和耗材成本 ($)
年度溶剂成本 ($)
系统 A系统 B
系统成本 ($)
年度维护成本 ($)
年度人工和管理费用 ($)
每份样本的额外成本 ($)
系统类型
每份样本的成本 ($)
基于上限样本数
每个系统每天的样本数
每个系统每年的样本数
年度系统、维护、管理费用 ($)
年度色谱柱和耗材成本 ($)
年度溶剂成本 ($)
步骤5:选择产品
Vanquish Core HPLC 系统Vanquish Flex UHPLC 系统Vanquish Horizon UHPLC 系统Vanquish Neo UHPLC 系统
常规应用
可靠的常规 HPLC 分析灵活的 HPLC 和 UHPLC 方法开发高性能和分辨率,适用于要求苛刻的 UHPLC 分离最高的低流速性能,实现高灵敏度 LC-MS 工作流程
泵选项
二元、四元、双梯度和等度二元,四元和双梯度二元二元
系统压力
高达 700 bar高达 1000 bar高达 1500 bar高达 1500 bar
流速范围
0.001 – 10 mL/min0.001 – 8 mL/min0.001 – 5 mL/min 1 nL/min – 100 µL/min
生物兼容
常用检测器设置
多达2台检测器和/或1台质谱仪多达2台检测器和/或1台质谱仪多达2台检测器和/或1台质谱仪1台 VWD 和/或1台质谱仪
适用于双 LC 的 Vanquish Duo UHPLC 系统适用于双 LC-MS 的 Vanquish Duo UHPLC 系统适用于串联 LC 或 LC-MS 的 Vanquish Duo HPLC 和 UHPLC 系统
优势
在一个堆栈中内置2个独立 UHPLC 通道,让生产率翻番用于超高通量 LC-MS 的集成多通道 LC使用离线色谱柱再平衡较大限度提高检测器利用率
支持的系统
Vanquish Flex
Vanquish Horizon
Vanquish Flex
Vanquish Horizon
Vanquish Core
Vanquish Flex
Vanquish Horizon
常用检测器设置
每个通道1-2台检测器
(每个系统2-4台检测器)
1台质谱仪多达2台检测器和/或1台质谱仪
软件控制
Thermo Scientific Chromeleon CDS
Thermo Scientific 标准系统
Waters ™ Empower ™ 3 CDS 软件集成
Thermo Scientific Aria MX 软件Thermo Scientific Chromeleon CDS
Thermo Scientific 标准系统
Thermo Scientific XCalibur 软件集成
配备2台检测器的 Vanquish Flex Duo 三元 UHPLC 系统
泵类型:DPG(Vanquish 双泵 F)
最大压力:1000 bar,15,000 psi
自动进样器:双(Vanquish 双分流进样器 FT)
色谱柱切换:不适用
所需检测器:2台检测器和/或台质谱仪
配备2台检测器的 Vanquish Flex Duo 二元 UHPLC 系统
泵类型:2 x HPG(Vanquish 二元泵 F)
最大压力:1000 bar,15,000 psi
自动进样器:双(Vanquish 双分流进样器 FT)
色谱柱切换:不适用
所需检测器:2台检测器和/或台质谱仪
配备2台检测器的 Vanquish Horizon Duo 二元 UHPLC 系统
泵类型:2 x HPG(Vanquish 二元泵 H)
最大压力:1500 bar,22,000 psi
自动进样器:双(Vanquish 双分流进样器 HT)
色谱柱切换:不适用
所需检测器:2台检测器和/或台质谱仪