talk-tech-sept-showcase-image-230x195
Debbie Bowe
资深技术专家和培训师
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Debbie Bowe
Debbie 乐于帮助客户解决各个领域的问题,包括进样器编程、通过泄漏检查、流程审计达标。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
咨询我们的技术人员 ›
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录
问题
答案
微软 Windows 操作系统安全设置的近期更改干扰了安装程序。您必须禁用“Windows 防火墙”。如果您安装了无线网路适配器,则必须临时禁用。 
想了解更多信息,请参阅  TB09132013、 Windows 7 和 Windows 8 软件兼容性技术公告。
tech-talk-showcase-image-230x195
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.
Subscribe to Talk Tech ›