talk-tech-dec-showcase-image-230x195
Gino Tellier
技术支持专员
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Gino Tellier
Gino 在服务、质量保证、制造、操作和技术支持方面有着 30 多年的丰富经验,能为寻求环境颗粒物应用优化的客户提供帮助。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
咨询我们的技术人员 ›
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录
问题
答案
年度维护对于实现优质性能而言至关重要。 参见以下内容,订购  Partisol™ Plus 2025 连续环境颗粒物采样器的替换部件。 该一览表同样适用于  Partisol™ Plus 2025i 连续环境颗粒物采样器
V 型密封圈维护
检查过滤器交换装置中的两个“V” 型密封圈,它们对于保持过滤器盒的密封性非常重要,可以防止系统泄漏。泄漏测试失败可能表示“V” 型密封圈已磨损且需要更换。
上部 V 型密封圈:  部件号 22-010318
下部 V 型密封圈,(也可用于下部管):   部件号: 22-005957(订购 2 个)
颗粒捕集器维护
颗粒捕集器过滤器位于过滤器交换装置和组合后面,用于保护采样器的流量控制器,以免受到流量控制器内流体中的颗粒物质伤害。
颗粒捕集器滤芯: 部件号 32-000393
过滤器维护
Partisol-Plus 采样器包含两个进气过滤器,一个在过滤舱内,一个在泵舱内。这些过滤器可以清洁风扇吸入机箱内的气流。它们应该至少每半年清洁一次,在高污染区域清洁频率应更高。
进气过滤器部件号 32-004693
O 型圈维护
进样口维护——建议 PM-10 进样口每连续运行 1 至 3 个月,进行一次清洁和维护。清洁和维护操作包括从设备上拆下进样口并清洁,检查其 O 型圈有无损坏或磨损迹象。
PM-10 进样口 O 型圈
2.364 内径 x 2.504 外径: 部件号 22-000485-1036(订购数量 1 个)
1 1/4 内径 x 1 3/8 外径: 部件号 22-002853-3026(订购数量 2 个)
PM-2.5 VSCC O 型圈套装: 部件号  59-008986,每套包含 10 个 O 型圈(订购数量 1 个)
丁腈橡胶 O 型圈  1.176 内径 x 1.316 外径: 部件号  22-000485-1025 (2)
硅胶 O 型圈   9/16 内径 X 11/16 外径: 部件号  22-002430-6015 (4)
丁腈橡胶 O 型圈  1¼ 内径 X 1 ⅜ 外径: 部件号  22-000485-1026 (2)
丁腈橡胶 O 型圈  3/16 内径 X 5/16 外径: 部件号  22-000485-1008 (2)
2025 系列 O 型圈/密封圈套装:部件号 59-005515  
O 型圈,VITON 1 1/4 内径 X 1 3/8: 部件号 22-002853-3026 (8)
PM10 进样口 & WINS 撞击式采样器
O 型圈,VITON 1 5/8 内径 X 1 3/4: 部件号 22-002853-3030 (1) WINS 撞击式采样器
O 型圈,VITON 2 3/8 内径 X 2 1/2: 部件号 22-002853-3036 (2) WINS 撞击式采样器
O 型圈,2.364 内径,2.504 外径,.070: 部件号 22-000485-1036 (2)
PM10 进样口
密封圈,FORSHEDA,硅胶,1.500:部件号 22-005957 (1)
下部 “V” 型密封圈
密封圈,V 型圈,1.89-2.09 轴外径:部件号 22-010318   (1) 上部 “V” 型密封圈
WINS 撞击式采样器 PM 2.5 O 型圈
O 型圈,VITON 1 5/8 内径 X 1 ¾: 部件号 22-002853-3030 (2)
O 型圈,VITON 2 3/8 内径 X 2 ½: 部件号 22-002853-3036 (2)
O 型圈,VITON 1 1/4 内径 X 1 3/8: 部件号 22-002853-3026 (1)
如果您有疑问,请与我们联系。 欢迎随时拨打 (866) 282-0430 并选择选项 2 联系技术支持团队
tech-talk-showcase-image-230x195
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.
Subscribe to Talk Tech ›