gino-tellier
Gino Tellier
技术支持专员
环境和过程监控
会见我们的技术专家:Gino Tellier
Gino 在服务、质量保证、制造、操作和技术支持方面有着 30 多年的丰富经验,能为寻求环境颗粒物应用优化的客户提供帮助。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
咨询我们的技术人员 ›
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的  Talk Tech 存档记录
问题
答案
TEOM 1405 系列监测仪应每月一次或者根据需要进行泄漏检查。我们建议使用泄漏检查向导进行泄漏检查。可通过仪器上的显示面板,访问泄漏检查向导。
针对 1 1/4 英寸分流器和 3/8 英寸旁通线路插头(部件号 32-000615),系统配有流程审计/泄漏检查适配器(部件号 57-000618)。
要订购泄漏检查适配器或 3/8”旁通线路插头,请拨打 (866) 282-0430 并选择选项 1,或者填写部件申请单获取报价。 
泄漏检查向导将对以下两种测量值之间的差异进行比较:断开真空管路连接时的设备“零”流速和进样口堵塞时通过仪器的流速(该值也应该为零。)
1405 TEOM™ 连续环境颗粒物监测仪1405-F TEOM™ 连续环境空气监测仪上,如果在断开真空管路连接的情况下,主流速在“零”值到 0.15 l/min 之间,旁路流速在“零”值到 0.60l/min 之间,则表示泄漏检查通过。
1405-DF TEOM™ 双通道连续环境空气监测仪上,如果在断开真空管路连接的情况下,PM-粗颗粒物PM-2.5 流速在“零”值到 0.15 l/min 之间,旁路流速在“零”值到 0.60 l/min 之间,则表示泄漏检查通过。
1405F 和 1405DF  监测仪注意事项: 为确保仪器性能正常并且不发生泄漏,仪器会提示操作员对底座和基准位置的 FDMS 阀进行泄漏检查。泄漏检查向导将在泄漏检查时自动禁用切换阀。进行泄漏检查时不使用向导可能损坏切换阀。
有关进行泄漏检查的详细说明,请查阅 TEOM 1405 操作员手册第 48-51 页。
下载 TEOM 1405 环境颗粒物监测仪预防性维护 (PM) 和验证表,帮助您记录预防性维护间隔。
如果您还有其他问题,请拨打 (866) 282-0430 并选择选项 2 联系技术支持团队。
tech-talk-showcase-image-230x195
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.
Subscribe to Talk Tech ›