新污染物工作流程
创新性样品制备
样品前处理是实验室工作流程中最关键的步骤,60% 以上实验结果误差出现在此阶段,被视为整个分析工作流程中最难驾驭的阶段。环境中新污染物含量极低,样品前处理过程中标准化、自动化、高通量等问题是提高分析效率和确保获得高准确度、高重复性的样品制备效果关键。
EXTREVA ASE 加速溶剂萃取浓缩仪
使用新一代EXTREVA ASE加速溶剂萃取浓缩仪将整个样品制备工作流程自动化。EXTREVA ASE系统将样品萃取、净化及蒸发结合为一体并自动化。
Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280 固相萃取仪
  • 自动选择溶剂进行 SPE 柱的活化、清洗、洗脱
  • 6 个萃取通道,可根据需要同时或顺序萃取 1-6个 样品
  • 可处理高达 20 L 的大体积液态样品
  • EPA 方法中水样测试认可标准方法
Thermo Scientific™ TriPlus RSH EQuan 850 自动进样器
  • 样品可直接进样在线富集
  • 自动化在线浓缩,减少人为操作误差并降低成本
  • 大体积进样直接改善样品的最低检测限(最大可达 20 mL)
离线 SPE:AutoTrace 280
适用于液体样本或固体、半固体样品提取液中痕量有机萃取和浓缩,尤其适合于大体积液体样品中痕量污染物。与传统液-液提取方法相比速度更快,分析物回收率更高。
在线 SPE:TriPlus RSH EQuan 850 系统
可以将分析时间从小时缩短到分钟
Style Sheet for Global Design System