5800-GO系列便携式非甲烷总烃分析仪采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,可以对样品中的甲烷/非甲烷总烃、苯系物等组分进行现场的定性和定量分析,检测限可达ppb级。该仪器完全符合国家关于VOCs分析的相关标准和方法(HJ1012-2018等),可满足客户在多种场合对环境空气或污染源排放气体进行现场检测。
 我需要咨询一下销售代表。
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 我希望收到有关赛默飞世尔科技产品和服务的营销和促销电子邮件。