›
石化行业VOCs监测解决方案
›
6000 型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统解决方案
关于6000 型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统解决方案
赛默飞独特技术,避免扣除法的缺点,在出峰阶段即避免氧峰的出现(氧气干扰小于1%F.S.,优于国标要求的2%的限制)
全程加热无冷点和EPC气路改进设计,产品性能更优越
直接温度侦测技术和远程操作功能,提升现场维护性和安全性
连续监测系统组成
我需要咨询一下销售代表。
我需要咨询一下销售代表。
我需要咨询一下销售代表。
姓名
*
电子邮件
*
公司名称
*
国家/地区
*
具体街道地址
*
城市
*
邮政编码
*
工作电话
*
行业
*
我希望收到有关Thermo Fisher Scientific™产品和服务的营销和促销电子邮件。
我希望收到有关Thermo Fisher Scientific™产品和服务的营销和促销电子邮件。
我希望收到有关Thermo Fisher Scientific™产品和服务的营销和促销电子邮件。