Search Thermo Fisher Scientific
水体中总磷包含元素磷、正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式,总氮包含有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮。
Thermo Fisher Scientific™ Orion 3150 总磷总氮水质在线自动监测仪可高效、快速的测量水体中的总磷总氮含量。
货号 | 产品描述 | 规格 |
---|---|---|
3150TPN-23 | 3150TPN总磷总氮水质在线自动监测仪 | - |
3150TP-23 | 3150TPN总磷水质在线自动监测仪 | - |
3150TN-23 | 3150TPN总氮水质在线自动监测仪 | - |
3150TPRE-23 | 3150TP总磷试剂套装,500次测量 | - |
3150TNRE-23 | 3150TN总氮试剂套装,500次测量 | - |
ALB133A1 | 3150TPN总磷总氮水质在线自动监测仪年度维护包(一体机需×2) | - |
3150总磷总氮在线自动监测仪符合国标测量原理和环保国标要求,可广泛用于测量污水、自来水、地表水等水体中总磷、总氮含量