Search
如需下载我们的《8010cX 氨氮自动监测仪产品手册》,请填写以下表格。请务必订阅我们的邮件推送,以便随时了解您最关注的主题的最新资讯。
Thermo Scientific™ Orion™ 8010cX 氨氮自动监测仪基于国家标准方法水杨酸分光光度法,测量可靠、方法可溯源且无需剧毒试剂。仪器专业的工业设计、界面设计、模块化设计、功能设计、抗干扰的测量流程设计及算法使得仪器可广泛应用于多种应用场合, 以满足排放法规及工艺过程氨氮的控制要求。