如需下载我们的《AquaSensors™ AquaClear™ DataStick™ 低水平浊度仪产品手册》,请填写以下表格。请务必订阅我们的邮件推送,以便随时了解您最关注的主题的最新资讯。
Thermo Scientific™ AquaClear™ 低量程浊度分析仪符合并超过USEPA 180.1(美国环保署)方法要求, 其独特的流通池能有效的去除水样中的气泡,消除低量程浊度测量中最主要的干扰,模块化的设计使得系统容易校准、清洁和维修。
长寿命光源大大降低了运行成本,紧密连接的光电检测器减少了干扰,使读数非常稳定。小体积(135mL)的流通池使得响应速度更快,并大大地减少了校验所需的标准液Formazin。
 请让销售代表和我联系。
*
*
*
*
*
 我已完整阅读并同意赛默飞《个人信息保护政策》,并同意赛默飞按照该政策处理我的个人信息。
 我同意赛默飞通过电子邮件、电话、短信或其他方式向我发送有关赛默飞产品或服务信息或与我取得联系。*