Testing for Salmonella in Food and Associated Samples
沙门氏菌属属于肠杆菌科。沙门氏菌是革兰氏阴性杆菌,不会形成孢子。沙门氏菌具有 2,500 多个血清型,根据体细胞 (O) 和鞭毛 (H) 抗原进行鉴定。
沙门氏菌病是最常报道的食源性疾病的病因。据估计,美国每年发病病例数约 100 万例;其中约 35,000 例是向疾病控制和预防中心报告的实验室确诊病例。
摄入 1-10 个细胞即可达到人类感染剂量。低细胞数可能具有高度传染性,尤其是在高脂肪食物中,其中微生物可以逃避胃酸并通过胆汁介导的脂质分散释放到肠道中。
尽管普遍认为鸡肉和蛋制品是沙门氏菌感染的主要来源,但近年来的许多疫情均与番茄、花生酱和蔬菜芽苗有关。其他受影响的食物包括生肉、婴儿配方奶粉、牛奶和乳制品、鱼、虾、沙拉酱、蛋糕混合料和巧克力。
索取更多信息
沙门氏菌检测选择
ISO 6579-1-2017 标准方法
欧盟委员会法规 (EC) No 2073/2005 和其他国家法规和指南中引用的基于培养基的标准参考方法,用于检测一系列不同食品、动物饲料、环境样品和初级生产环境样品中的沙门氏菌属。
以下为 ISO6579 第 1 部分的摘要:在食品(包括牛奶和奶制品)、动物饲料、动物粪便和初级生产阶段的环境样品中检测沙门氏菌属。
ISO 6579:2017 第 1 部分工作流程概述
第 0 天
25 g + 225 mL缓冲蛋白胨水 (BPW)
1 份拭子样品 + 10 mL BPW
1 份海绵涂抹样品 + 100 mL BPW
1 份擦拭样品 + 225 mL BPW
于 36±2°C 下培养 18±2 小时
第 1 天
向 10 mL Rappaport-Vassiliadis 蛋白胨大豆肉汤 (RVS)改良半固体 Rappaport Vassiliadis (MRSV) 琼脂中加入 100 μL 初级富集物。
于 41.5±1°C 下培养 24±3 小时
向 10 mL 添加了新生霉素和碘碘化物的 Muller-Kauffman 连四硫酸盐肉汤 (MKTTn) 中加入 100 μL 初级富集肉汤。
于 36±2°C 下培养 24±3 小时
第 2 天
将 10 μL 二次富集肉汤涂布到木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂 (XLD) 和二次分离培养基
将 0.1 μL MSRVRVS 的培养物涂布到 XLD 和二次分离培养基
将 XLD 平板于 36±2°C 下培养 24±3 小时 
(根据制造商说明培养二次分离培养基)
第 3 天
通过选择充分生长的良好分离菌落或首先在非选择性琼脂(如营养琼脂)上进行传代培养,确认最多 5 个推测性阳性菌落。
于 36±2°C 下培养 24±3 小时
第 4-5 天
生化确认
方法详细信息请参阅 ISO 标准。
产酸和产气:三糖铁琼脂 (TSI)
脲酶检测:尿素琼脂
β-半乳糖苷酶检测:L-赖氨酸脱羧
吲哚反应:胰蛋白胨水、柯氏试剂
血清学确认
方法详细信息请参阅 ISO 标准。
O、Vi 和 H 抗原检测:
沙门氏菌 O 多价凝集血清
沙门氏菌 Vi 多价凝集血清
沙门氏菌 H 多价凝集血清
Thermo Scientific™ SureTect 沙门氏菌属 PCR 检测方法
一种用于食品、饲料产品和环境样品中沙门氏菌属富集、检测和确认的快速实时 PCR 方法:
  • 根据 ISO 16140-第 2 部分:2016 标准验证
  • 简化和快速的工作流程——只需几个简单步骤即可准备好 96 孔运行
  • 单一富集方案可以更快地获得结果并简化工作流程
  • 预分配试剂,减少处理步骤和发生错误的风险
  • 用于在同一批次中检测多个目标的通用 PCR 条件
  • 直观、用户友好的软件,避免主观判读
  • “即插即用”的开箱即用仪器
  • 缩短了获得结果的时间:1 天,与之相比 ISO 参考方法为 5 天
Thermo Scientific™ SureTect Salmonella species PCR Assay Method
根据 ISO 16140-第 2 部分:2016 方法验证的 SureTect 沙门氏菌属 PCR 检测工作流程概述
第 0 天
环境样品
• 25 g + 225 mL BPW
• 1 份拭子样品 + 10 mL BPW
• 1 份海绵涂抹样品 + 100 mL BPW
• 1 份擦拭样品 + 225 mL BPW
于 37±1°C 下培养 20-24 小时
可可和巧克力产品
• 符合 ISO 6887-4:2017 标准的富集肉汤
于 36±2°C 下培养 20-28 小时
• 预热 BPW
于 36±2°C 下培养 22-30 小时
生牛肉
25 g + 225 mL 预热 BPW
于 41.5±1°C 下培养 9-24 小时
多种食物 *
• 25 g + 225 mL BPW + 12 mg/L 新生霉素
于 37±1°C 下培养 20-24 小时
• 25 g + 225 mL ONE 肉汤(沙门氏菌) + 12 mg/L 新生霉素
于 37±1°C 下培养 20-24 小时
* 包括肉类、鱼类、乳制品、海鲜、水果和蔬菜
婴儿奶粉 (10g)
25 g + 225 mL BPW
于 37±1°C 下培养 16-20 小时
奶粉产品
最多 375 g,用 BPW + 6 mg/L 万古霉素按照 1:10 进行稀释
于 37±1°C 下培养 18-22 小时
第 1 天
将 10 μL SureTect 蛋白酶 K 加入到每个所需的 SureTect 裂解管(已预先装有 裂解试剂 1)中。
SureTect 裂解管中加入 10 μL 富集样品。对于 7500 Fast,向 SureTect 裂解管中加入 10 μL 无菌不含核酸酶水作为阴性对照。
SureTect 裂解管Applied Biosystems SimpliAmp 热循环仪 中于 37±1°C 下孵育 10 分钟,然后于 95±1°C 下孵育 5 分钟,之后于 10±1°C 下孵育 2 分钟。
BPW 对可可和巧克力产品的裂解物按照 1:5 进行稀释以避免 PCR 抑制,并将 20 μL 裂解物转移到 SureTect PCR 管中。
SureTect PCR 管加载到 Applied Biosystems 7500 Fast 或 Applied Biosystems QuantStudio 5 PCR 仪上。开始运行 PCR 并在运行结束时审查结果。
(报告阴性结果)
第 2 天
对于可可或巧克力产品样品,将 10 μL 富集肉汤涂布到 Brilliance™ 沙门氏菌琼脂 或 XLD 上,用以确认 PCR 阳性结果。
对于具有高背景微生物群的样品,首先在 RVS 肉汤中传代培养(于 41.5°C±1°C 下培养 24h±3h)。
采用 Oxoid™ 沙门氏菌乳胶试剂盒MicroBact™GNB24E 或 ISO 6579-1:2017 方法中说明的确证性检测或经 ISO 16140-part 6:2019 验证的确证性检测来确认推测性阳性菌落。
Thermo Scientific RapidFinder 沙门氏菌属和沙门氏菌血清型(鼠伤寒和肠炎)的多重 PCR 检测方法
一种快速富集、检测和确认生猪肉和家禽、即食和即食再加热猪肉和家禽、生产环境样品和初级生产样品 (PPS) 中沙门氏菌属和沙门氏菌血清型(鼠伤寒和肠炎)的方法:
  • 根据 ISO 16140-第 2 部分:2016 标准验证
  • 首次验证了用于同时检测沙门氏菌属和沙门氏菌血清型(鼠伤寒和肠炎)的多重 PCR 检测
  • 专为猪肉和家禽生产中的沙门氏菌控制计划而设计的工具
  • 简化检测工作流程,减少产品发布或干预的等待时间
  • 与标准培养方法需要 5 天相比,获得结果的时间缩短至 16 小时
Thermo Scientific RapidFinder Salmonella species, Typhimurium and Enteritidis Multiplex PCR Assay method
根据 ISO16140-part2:2016 标准验证的 RapidFinder 沙门氏菌属和沙门氏菌血清型(鼠伤寒和肠炎)的多重 PCR 检测工作流程概述。
第 0 天
生猪肉和即食猪肉和家禽样品:
在室温下向 225 ml 添加有 12mg/L 新生霉素的 BPW(ISO-肉蛋白胨)中加入 25g 样品。
于 41.5±1°C 下培养 16±2 小时
生产环境样品:
向 225 ml BPW(ISO-肉蛋白胨)中加入 25g 生产环境样品。将 1 份拭子样品加入 10 ml BPW(ISO-肉蛋白胨)中。将 1 份海绵涂抹样品加入 100 ml BPW(ISO-肉蛋白胨)中。将 1 次擦拭样品加入 225 ml BPW(ISO-肉蛋白胨)中。
于 41.5±1°C 下培养 16±2 小时
第 1 天
将约 1.5mL 富集物转移至无菌密封管中。
首先,将 10 μL 蛋白酶 K 加入到所需的每支裂解管中。
其次,向裂解管中加入 10 μL 富集物。
SureTect 裂解管Applied Biosystems SimpliAmp 热循环仪 中于 37±1°C 下孵育 10 分钟,然后于 95±1°C 下孵育 5 分钟,之后于 10±1°C 下孵育 2 分钟。
将 20 μL 转移至 RapidFinder PCR 管
7500 Fast PCR 仪
QuantStudio 5 PCR 仪
将样品加载到 AppliedBiosystems 7500 快速食品安全 PCR 仪上,加入含有无核酸酶无菌水的阴性对照管(预装裂解试剂 1)并开始运行 PCR,在运行结束时审查结果(约 45 分钟)
加载到 Applied Biosystems QuantStudio 5 食品安全 PCR 仪上并开始运行 PCR,在运行结束时审查结果(约 50 分钟)
报告 PCR 阴性结果,并在 Brilliance™ 沙门氏菌琼脂上培养以确认 PCR 阳性结果。 
第 2 天
采用 ISO6579-1:2017 中说明的生化和血清学程序或经 ISO16140-part6:2019 验证的确证性检测来确认在 Brilliance 沙门氏菌琼脂上生长的菌落。
根据 ISO 16140-part 2:2016 标准验证的 Thermo Scientific RapidFinder 沙门氏菌属和沙门氏菌血清型(鼠伤寒和肠炎)的多重 PCR 检测工作流程概述
第 0 天
初级生产样品 (PPS):
向 225 mL 添加了碘碘化物的连四硫酸盐 (Hajna) 肉汤(TT 肉汤)中加入 25 g 样品
于 37±1°C 下培养 18±2 小时
第 1 天
将 1 mL 富集样品转移至 9 mL BPW
于 37±1°C 下培养 5±1 小时
KingFisher Flex 仪器
将 500 μL 二次富集物加载到 KingFisher Flex 仪器上,
使裂解物在室温下冷却至少 2 分钟,然后转移 20 μL 至 RapidFinder 沙门氏菌 PCR 管
7500 Fast PCR 仪
QuantStudio 5 PCR 仪
PCR 管加载到 Applied Biosystems 7500 快速食品安全仪上,加入含有无核酸酶无菌水的阴性对照管并开始运行 PCR,在运行结束时审查结果(约 45 分钟) 将 PCR 管加载到 Applied Biosystems QuantStudio 5 食品安全 PCR 仪上并开始运行 PCR,在运行结束时审查结果(约 50 分钟)
报告 PCR 阴性结果,并在 Brilliance™ 沙门氏菌琼脂上培养以确认 PCR 阳性结果。
第 2 天
采用 Oxoid 沙门氏菌乳胶试验沙门氏菌属)或者 ISO 6579-1:2017 中说明的生化和血清学程序(肠炎沙门氏菌和伤寒沙门氏菌)或经 ISO 16140-part 6:2019 验证的确证性检测来确认在 Brilliance沙门氏菌琼脂上生长的菌落。
Thermo Scientific™ Salmonella Precis™ 方法
一种用于从广泛的食品、动物饲料和环境样品中富集、检测和确认沙门氏菌属的快速简便方法
  • 根据 ISO 16140-第 2 部分:2016 标准验证
  • 程序简单——无需专业设备
  • 一步过夜富集
  • 单样转移
  • 单次 24 小时平板培养
  • 快速便捷确认:Oxoid 沙门氏菌乳胶试验或 ISO 6579:2017 标准检测
  • 缩短了获得结果的时间:2 天,与之相比标准培养方法为 5 天
  • Brilliance 沙门氏菌琼脂含有全新 Inhibigen 技术,可以提供目标特异性并减少背景菌群的干扰
 下载沙门氏菌  Precis 方法手册
Thermo Scientific™ Salmonella Precis™ Method
根据 AFNOR 认证的 NF 验证的 Thermo Scientific 沙门氏菌 Precis 方法的工作流程概述
第 0 天
食品和饲料
环境样品
最多 375 g 奶粉、婴儿配方奶粉 * 和婴儿谷类食品 *
最多 375 g 可可和巧克力产品
最多 150 g 动物饲料
25 g + 225 mL BPW (ISO)
+ 12 mg/L 
新生霉素
于 36±2 °C 下培养 20-26 小时
25 g + 225 mL
ONE 肉汤(沙门氏菌)
于 41.5±1 °C 下培养 16-22 小时
• 25 g + 225 mL
• 1 份擦拭样品 +225 mL
• 1 份拭子样品 + 10 mL
• 1 份海绵涂抹样品 + 100 mL
BPW (ISO)
于 36±2 °C 下培养 20-26 小时
ONE 肉汤(沙门氏菌)
于 41.5±1 °C 下培养 16-22 小时
最多 375 g
用 BPW (ISO)
+ 6 mg/L 万古霉素按照 1:10 进行稀释
于 36±2 °C 下培养 19-23 小时
最多 375 g
用预热的 BPW (ISO)按照 1:10 进行稀释
于 36±2°C 下培养 22-28 小时
ISO 6887-4:2017 方法的建议
于 36±2 °C 下培养 20-26 小时
最多 150 g,用 BPW (ISO) + 12 mg/L 新生霉素按照 1:10 进行稀释
于 36±2 °C 下培养 20-26 小时
第 1 天
接种到 Brilliance 沙门氏菌琼脂
于 37±1 °C 下培养 24±2 小时
第 2 天
Oxoid 沙门氏菌乳胶试验确认典型菌落是否为沙门氏菌
ISO 6579-1:2017 确证性检测或经 ISO 16140-part 6:2019 验证的确证性检测。
* 含或不含益生菌
Food Microbiology Testing Methods: Salmonella species
下载适用于食品检测实验室的沙门氏菌检测方法免费指南
使用以下链接索取食品微生物学检测方法:沙门氏菌属。
索取下载