转基因生物(Genetically Modified Organism,简称 GMO),是利用现代分子 生物学技术改变基因组构成的生物,而非传统的选择育种,一般包括转基因植物、 动物和微生物。转基因食品就是利用上述的转基因生物(包括植物、动物和微生物)加工而成的食品或食品添加剂。目前最受关注的绝大多数转基因食品都来源于转基因植物。
转基因成分鉴定整体平台方案
Applied Biosystems QuantStudio 系列实时荧光定量平台
对于 GMO 的检测,目前最常用的是 qPCR 方法。筛选检测为检测通用的启动 子与终止子序列,特异性品系检测为检测编码区域序列。对于未知的品系,需先对 编码区进行测序,然后设计特异的引物探针进行检测。为了避免假阳性,可通过对 PCR产物测序而进行最终的确认。
普通的单重荧光定量PCR 检测存在实验成本高,多靶点检测操作复杂的问题,而多重荧光定量PCR 又存在各项检测彼此干扰,实验条件难优化的难题。所以,常规的荧光定量PCR 技术并不适合对复杂的转基因作物进行高通量的筛查与检测。TaqMan微流体荧光定量PCR 芯片技术, 采用Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Flex 实时荧光定量PCR平台运行,是一种简单、快速、灵敏、准确、有效的方法,可以同时对多个转基因样品,多个转基因靶点进行高通量的检测。
Applied Biosystems QuantStudio 3D 芯片式数字PCR 平台
2017 年2 月28 日发布,2017 年9 月1 日实施的国标GB/T 33526-2017“ 转基因植物产品数字PCR 检测方法” 中规定了转基因成分检测的数字PCR 方法,适用于玉米、大豆、油菜、水稻、马铃薯、苜蓿、棉花等转基因植物及其产品的转基因成分数字PCR 检测,所能达到的检测低限为0.1%。国标中指出,数字PCR 其技术原理是通过将原始PCR 反应体系进行分割,进而对所有小的反应体系进行扩增并后续检测。通过对反应体系进行有限的分割,从而使整个反应体系可以更加耐受核酸抑制因子,并且更加稳定、准确、快速地对痕量的转基因成分进行精准鉴定。其中芯片式数字PCR 通过微流控芯片实现对原始反应体系的分割,这种分割方式具有稳定性好、均一性好的优点。Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3D 数字 PCR 系统采用芯片式数字PCR 原理,能够简洁、快速、准确地完成转基因的检测和定量。
Applied Biosystems QuantStudio 3D 芯片式数字PCR 平台
2017 年2 月28 日发布,2017 年9 月1 日实施的国标GB/T 33526-2017“ 转基因植物产品数字PCR 检测方法” 中规定了转基因成分检测的数字PCR 方法,适用于玉米、大豆、油菜、水稻、马铃薯、苜蓿、棉花等转基因植物及其产品的转基因成分数字PCR 检测,所能达到的检测低限为0.1%。国标中指出,数字PCR 其技术原理是通过将原始PCR 反应体系进行分割,进而对所有小的反应体系进行扩增并后续检测。通过对反应体系进行有限的分割,从而使整个反应体系可以更加耐受核酸抑制因子,并且更加稳定、准确、快速地对痕量的转基因成分进行精准鉴定。其中芯片式数字PCR 通过微流控芯片实现对原始反应体系的分割,这种分割方式具有稳定性好、均一性好的优点。Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3D 数字 PCR 系统采用芯片式数字PCR 原理,能够简洁、快速、准确地完成转基因的检测和定量。
Applied Biosystems 3130/3500/3730/SeqStudio 系列基因分析平台
Applied Biosystems™ 3130/3500/3730/QuantStudio™ 系列基因分析平台专门针对Sanger 测序和片段分析应用。Sanger 测序是测序技术的金标准,具有高精确度、长读取能力,在DNA 测序应用中被广泛认可。 Applied Biosystems 3130/3500/3730/QuantStudio 系列基因分析平台拥有超高性能,可进行金标准Sanger 测序技术,能够成为验证NGS 结果的可靠利器。应用基因分析平台,可进行针对转基因目标序列的的金标准测序,对转基因成分进行准确验证。
Applied Biosystems 3130/3500/3730/SeqStudio 系列基因分析平台
Applied Biosystems™ 3130/3500/3730/QuantStudio™ 系列基因分析平台专门针对Sanger 测序和片段分析应用。Sanger 测序是测序技术的金标准,具有高精确度、长读取能力,在DNA 测序应用中被广泛认可。 Applied Biosystems 3130/3500/3730/QuantStudio 系列基因分析平台拥有超高性能,可进行金标准Sanger 测序技术,能够成为验证NGS 结果的可靠利器。应用基因分析平台,可进行针对转基因目标序列的的金标准测序,对转基因成分进行准确验证。
Ion Torrent 高通量测序平台
为了避免PCR 结果的假阳性,可通过对 PCR 产物测序而进行最终的确认。应用Ion Torrent™ 高通量测序平台,利用靶向基因组测序数据可以进行转基因目标序列的快速鉴定和确认。
Ion Torrent 高通量测序平台
为了避免PCR 结果的假阳性,可通过对 PCR 产物测序而进行最终的确认。应用Ion Torrent™ 高通量测序平台,利用靶向基因组测序数据可以进行转基因目标序列的快速鉴定和确认。
Invitrogen Attune NxT 流式细胞仪
Invitrogen™ Attune™ NxT 流式细胞仪是一款全新的台式流式分析仪,采用创新的声波聚焦专利技术,大大提高了仪器检测的精准度,使仪器可以应用于诸多极具挑战性的检测。
超高精准度—— 独有的声波聚焦辅助流体动力学聚焦,使细胞或颗粒进入激光分析点前,使其聚焦成单行排列,即便是在1,000 μL/ 分钟的高进样速率下,系统也可以维持精确的聚焦,保证最高精准度。在植物育种的多倍体检测上有巨大优势,可以清晰检测到不同倍体的植物细胞。
效率更高—— 进样检测速度高达1,000 μL/ 分钟,比传统流式细胞分析仪快10 倍。
强大的抗堵性能—— 独有的声波聚焦技术及进样动力更强的注射泵技术,可以保证即便是细胞更大更易成团的植物样品,也不容易堵塞仪器。
高灵敏度—— 可检测小至200 nm,大至50 μm 的样本颗粒。可以实现油料产品中游离微生物的检测。
配置灵活—— 仪器有多种规格可以选配,最多可以配置4 激光 14 色;可现场升级,可以满足各种实验方案和实验室的需求。
Invitrogen Attune NxT 流式细胞仪
Invitrogen™ Attune™ NxT 流式细胞仪是一款全新的台式流式分析仪,采用创新的声波聚焦专利技术,大大提高了仪器检测的精准度,使仪器可以应用于诸多极具挑战性的检测。
超高精准度—— 独有的声波聚焦辅助流体动力学聚焦,使细胞或颗粒进入激光分析点前,使其聚焦成单行排列,即便是在1,000 μL/ 分钟的高进样速率下,系统也可以维持精确的聚焦,保证最高精准度。在植物育种的多倍体检测上有巨大优势,可以清晰检测到不同倍体的植物细胞。
效率更高—— 进样检测速度高达1,000 μL/ 分钟,比传统流式细胞分析仪快10 倍。
强大的抗堵性能—— 独有的声波聚焦技术及进样动力更强的注射泵技术,可以保证即便是细胞更大更易成团的植物样品,也不容易堵塞仪器。
高灵敏度—— 可检测小至200 nm,大至50 μm 的样本颗粒。可以实现油料产品中游离微生物的检测。
配置灵活—— 仪器有多种规格可以选配,最多可以配置4 激光 14 色;可现场升级,可以满足各种实验方案和实验室的需求。
Thermo Scientific Evolution Antaris II 傅里叶变换近红外光谱仪
近红外分析技术,由于其快速,无损的优势,可以有效地避免传统选种工作时由于主观因素对选种结果的影响,客观的反映出种粒的真实状态,提高选种工作的质量。并且弥补传统作物选种实验对种粒的破坏性、消耗时间过长等方面的不足,明显的提升工作效率。 Thermo Scientific™ Evolution™ Antaris II 近红外光谱仪稳定可靠的性能,快速高效的卓越表现很好的诠释了“ 携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。” 理念宗旨。
Thermo Scientific Evolution Antaris II 傅里叶变换近红外光谱仪
近红外分析技术,由于其快速,无损的优势,可以有效地避免传统选种工作时由于主观因素对选种结果的影响,客观的反映出种粒的真实状态,提高选种工作的质量。并且弥补传统作物选种实验对种粒的破坏性、消耗时间过长等方面的不足,明显的提升工作效率。 Thermo Scientific™ Evolution™ Antaris II 近红外光谱仪稳定可靠的性能,快速高效的卓越表现很好的诠释了“ 携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。” 理念宗旨。