硫分析仪
可靠的总硫和痕量硫分析仪
在线总硫分析仪替代昂贵且耗时的实验室采样。在火炬气、液体和气体中获取快速响应和广泛的痕量硫和总硫测量范围,实现可靠的排放监测。
SOLA iQ 应用
Clean Fuels
清洁燃料
SOLA iQ 的出色稳定性和精度使精炼厂能够及时进行工艺调整,以提高脱硫和燃料混合操作的经济效益。
  • SOLA iQ 液体应用
  • SOLA iQ 液体痕量(超低浓度)应用
Flare Gas & Condensable Vapors
火炬气 & 可凝蒸气
高准确度 SOLA iQ Flare 分析仪具有 10 ppm 至 100% S(体积)的动态测量范围和由高到低的快速响应时间,可确保实现可靠的火炬硫排放监测结果。SOLA iQ 可凝气体应用能够测量 5ppm 至 1% 的硫和痕量硫。
  • SOLA iQ 可凝气体 (CV)应用
  • SOLA iQ可凝气体 (CV) (超低浓度)应用
  • SOLA iQ 火炬气应用
访问  火炬排放监测页面。
Multi-Calibration/Multi-Stream
多校准量程/多流路
通过单个 SOLA iQ 总硫分析仪可测量多个不同硫浓度的流路(例如批量处理、反应器入口/出口等)。
  • SOLA iQ 液体应用
  • SOLA iQ 气体应用
  • SOLA iQ 可凝气体 (CV)应用
  • SOLA iQ火炬气应用
  • SOLA iQ 痕量(超低浓度)应用
Clean Fuels
清洁燃料
SOLA iQ 的出色稳定性和精度使精炼厂能够及时进行工艺调整,以提高脱硫和燃料混合操作的经济效益。
  • SOLA iQ 液体应用
  • SOLA iQ 液体痕量(超低浓度)应用
Flare Gas & Condensable Vapors
火炬气 & 可凝蒸气
高准确度 SOLA iQ Flare 分析仪具有 10 ppm 至 100% S(体积)的动态测量范围和由高到低的快速响应时间,可确保实现可靠的火炬硫排放监测结果。SOLA iQ 可凝气体应用能够测量 5ppm 至 1% 的硫和痕量硫。
  • SOLA iQ 可凝气体 (CV)应用
  • SOLA iQ可凝气体 (CV) (超低浓度)应用
  • SOLA iQ 火炬气应用
访问  火炬排放监测页面。
Multi-Calibration/Multi-Stream
多校准量程/多流路
通过单个 SOLA iQ 总硫分析仪可测量多个不同硫浓度的流路(例如批量处理、反应器入口/出口等)。
  • SOLA iQ 液体应用
  • SOLA iQ 气体应用
  • SOLA iQ 可凝气体 (CV)应用
  • SOLA iQ火炬气应用
  • SOLA iQ 痕量(超低浓度)应用
测定液相或气相样品中的总硫和痕量硫浓度,以确保工艺优化,最大化提升利润率并保持监管合规性。SOLA iQ 分析仪基于 SOLA II 系列总硫分析仪的成功成果,采用独特的脉冲紫外荧光(Pulsed Ultraviolet Fluorescence,以下简称 PUVF)技术和成熟的高温裂解系统,测量从 2ppm 至 100% 的总硫含量,检测低至 25ppb。
查看 SOLA iQ 常见问题解答
使用 Thermo Scientific SOLA II 在线总硫分析仪进行液体碳氢化合物燃料工艺流中的总硫分析。此经过现场验证的硫分析仪可满足低维护总硫分析仪的需求,通过可靠测量低至 ppm 级别硫含量,帮助客户满足日益严苛的、限制燃料中的硫水平的 Tier 3 规范要求。
HDI-AutoConfig-Software-270x195
Thermo Scientific AutoCONFIG 软件是 SOLA iQ 稳健的工作界面。 该界面旨在为用户提供支持,易于配置,无需深度编程。
环境监测产品支持和备件
产品支持和备件
赛默飞世尔科技服务解决方案是您的产品生命周期的关键组成部分。这些综合解决方案用以确保您的设备处于最佳运转状态。
与赛默飞世尔科技合作,您可以与工程师直接交流,他们在设备制造工厂中接受过专业培训。我们会配置为您的设备特别设计的备用零件。我们的专家服务团队是您产品生命周期的一个重要的组成部分。