Search Thermo Fisher Scientific
体验高分辨率 GC-MS 分析的突破性性能,以便极深入地了解样品。Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪用于:
实现极佳性能和准确度 | 轻松支持发现 | 受益于多功能性以应对各种分析挑战 |
---|---|---|
一次获得正确的答案,灵活地适应不断变化的研究需求。Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪为所有应用领域的研究人员带来突破性的240,000质量分辨率、MS/MS 能力及领先灵敏度。站在发现的前沿,确信您拥有极高质量的数据和综合定量信息以推进您的研究。 | 专注于结果,而不是仪器设置。直观的仪器控制和方法模板确保您的科学团队的所有成员都能获得出色的数据。用于定量和化合物发现的集成式信息学解决方案有助于详细表征极具挑战的样品,以便将数据转化为科学理解。紧凑型 Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪具有明确提高的分辨率、一致质量精度及稳定性,从而提高实验室能力。 | 凭借极佳 GC-MS 性能和灵活性,应对现在和未来的多种分析挑战。利用 Thermo Scientific ExtractaBrite 电子电离/化学电离 (EI/CI)、直接分析探头、MS/MS 能力和 GC 模块化提升分析能力。技术、离子源、探头和柱之间的切换快速且简单。 |
在本文中,将了解 Orbitrap Exploris GC 240 质谱仪如何实现极高的数据质量以加快科学发现并提供前所未有的分析深度。该系统具有出色的实际性能和分析灵活性,能够解答极具挑战的分析问题。
了解 GC Orbitrap 质谱仪与其他 MS 系统的区别以及如何才能提供快速跟踪以获得准确结果并进行科学发现。Thermo Scientific GC Orbitrap 质谱分析是一种强大的技术,适用于定量、筛选、样品分析和未知组分鉴定等应用。了解所有应用领域的用户如何充分利用 GC Orbitrap MS。
20多年来,Orbitrap 技术经过改良,以提供先进的性能、日常可靠性和小巧的占地面积。现在,高分辨率 MS 的新用户和专家用户均可高效获得可靠、准确的结果,从而促进科学理解。
通过一个源实现强大的电子轰击 (EI) 和化学电离 (CI) 性能,该源可完全拆卸以便维护、更换柱或进行 EI 与 CI 切换而无需破坏真空。
通过防止中性物质进入四极杆质量过滤器和消除局部放电的影响来降低噪声并提高耐用性
在 0.4 Da FWHM 前体离子隔离宽度内提高灵敏度
弯曲的线性阱,以便精确注入离子
m/z 200 处的分辨率高达240,000,采集速率高达 40 Hz
促进更高能量的碰撞解离 (HCD) 碎裂
Thermo Scientific TriPlus RSH SMART 自动进样器可破除 GC 和 GC-MS 分析工作流程中的样品制备瓶颈。
使用 Thermo Scientific Compound Discoverer 软件将小分子、全扫描和 MSn 数据转换为已知化合物和分子途径。
从小分子分析到大分子分析,Orbitrap Exploris 240 质谱仪具有通过定量精度及准确度推动发现和鉴别的性能与多功能性。