Search Thermo Fisher Scientific
进行具有挑战性的复杂多样基质样本中微量元素分析的实验室需要一种既能快速提供结果又可降低维护和人工成本的解决方案。Thermo Scientific iCAP RQplus ICP-MS 具有所需的操作简便性、耐用性和稳定性,能够对不同基质进行长期日常分析,并且不会出现漂移、QC 故障,也不需要重新运行样本。使用 Thermo Scientific Hawk 耗材和维护助手对仪器性能和耗材进行主动监测,您无需在维护时猜测出了什么问题,可进一步确保可靠、高效、无忧的操作。
使用 iCAP RQplus ICP-MS,您可以:
通过 3D 产品演示近距离观看新款 iCAP RQplus ICP-MS 和 iSC-65 自动进样器,有助于您了解这些系统。
Qtegra Intelligent Scientific Data Solution (ISDS) 软件的直观工作流程和智能化功能,简化了方法开发,提高了样本处理量并较大程度地避免了重新运行。通过一系列自动化样本处理选项,您可提高生产力,并可在逻辑仪表板界面内进行对所有选项的管理。
Qtegra ISDS 软件内的 Hawk 耗材和维护助手在推荐重要维护活动时,可进行追踪并显示通知,为实验室提供支持。这可通过一套可依实验室标准操作规程而定制的警报来实现。
通过专为您的仪器设计的 SQ-ICP-MS 耗材&配件 来改善性能、便利性和灵活性。
了解 iSC-65 自动进样器如何在简化工作流程和样本处理量方面提供出色性能。
Thermo Scientific iSC-65 自动进样器经设计具有较高的可靠性,可确保首次即可分析所有样本。
可靠测量重复和挑战性样本中的微量和主要分析物。使用预定义的 AGD 样本稀释模式和可靠的 He KED 碰撞池干扰消除能力,您可提高元素分析的生产力和准确度。
无论您是监测饮用水、废水还是土壤消解物,高通量 iCAP RQplus ICP-MS 均可满足环境分析方法(例如美国 EPA 200.8、美国 EPA 6020A 和欧洲 ISO/DIN 方法)的要求。
通过 iCAP RQplus ICP-MS,您可针对食品质量和安全确认,进行常规的有毒和必需元素的快速和稳健同步测量。全套集成 QC 功能可确保符合食品安全法律法规的要求。
通过将离子色谱 (IC) 或高效液相色谱 (HPLC) 与 iCAP RQplus ICP-MS 相结合,可扩展您的应用分析实验室能力,以检测食品材料中的铬、砷和汞等关键元素。
在电池、清洁能源和冶金行业中,无论您是运行低水平合金 QA/QC 分析还是鉴定高级材料,都可轻松配置 iCAP RQplus ICP-MS,以满足您的分析需求。可靠稳健的等离子体生成使您能够从复杂可变的基质样本(包括石油、煤油和有机溶剂等有机材料)中获得高质量结果。使用 QCell 干扰消除系统,即使在复杂的基质样本中也能获得精准的结果。
使用 iCAP RQplus ICP-MS 和 iSC-65 自动进样器可降低实验室环境影响,这两款仪器均获得了 My Green Lab 的 ACT 标签。ACT 标签是确定实验室产品环境影响的标准,可助实验室做出明智、可持续的采购决策。
iCAP RQplus ICP-MS 的设置和操作简单,可通过简化的进样硬件和系统性能监测功能达成稳健、可靠的性能。
*必填项