什么是 MC-ICP-MS?
多接收器电感耦合等离子体质谱仪 (MC-ICP-MS) 结合了电感耦合等离子体源卓越的电离优势和扇形磁场多接收质谱仪的精确测量性能。在地球科学、核保障、环境科学和金属组学领域,MC-ICP-MS 是一种对液体和固体样本进行高精度同位素比分析的极强大技术。
Thermo Scientific Neoma MC-ICP-MS 以多接收器技术优势为基础,提供了高精度同位素比分析的所有优势,但却无此类分析所面临的局限性。由于具有高灵敏度、低噪音以及在多种应用之间快速轻松切换的灵活性,即使是极少量样本,MC-ICP-MS 也可提取到信息。新版软件具备省时优势,可大幅提高工作效率。Neoma MC-ICP-MS 拥有市场领先的灵敏度、同位素比精度和准确度,提供出色性能。
对于分辨率不够高的同位素系统,Thermo Scientific Neoma MS/MS 多接收器 ICP-MS 提供了解决方案。该系统利用独特的池前质量过滤器和专用的碰撞/反应池,可在同位素比分析前分离出同量异位素干扰和基质元素。Neoma MS/MS MC-ICP-MS 可滤除干扰信息,以卓越的清晰度提供世界级的同位素比数据。
Neoma 多接收器 ICP-MS
Neoma 多接收器 ICP-MS
使用 Neoma 多接收器 ICP-MS (MC-ICP-MS) 进行常规同位素分析或探索未知材料中的新型同位素。此 ICP-MS 系统以我们的多接收器技术为基础,提供了高精度同位素比分析的所有优势,但却无此类分析所面临的局限性。
了解更多 ›
Neoma MS/MS MC-ICP-MS
Neoma MS/MS 多接收器 ICP-MS
Neoma MC-ICP-MS 配有升级路径,可升级到 Thermo Scientific Neoma MS/MS MC-ICP-MS 等级,这是首款采用独特的池前质量过滤技术的专用碰撞/反应池 MC-ICP-MS。Neoma MS/MS MC-ICP-MS 可分离出同量异位素干扰,在激光剥蚀 MC-ICP-MS 及其他领域开辟出新方法。
了解更多 ›
Jet 接口
Jet 接口
旨在进行高灵敏度的极小样本量的样本分析
Thermo Scientific Jet 接口与去溶雾化系统系统相结合,灵敏度比标准湿等离子体高 10 至 20 倍。
 了解有关 Jet 接口选件的更多信息 ›
10^13 欧姆放大器技术
1013 Ω 放大器技术
高信噪比,可对极小样本量的样本进行高精度分析
采用 Thermo Scientific 1013 Ω 放大器技术的放大器,使系统响应速度更快,噪声信号特性极低。
了解有关 1013 欧姆放大器选件的更多信息 ›
极高分辨率 (XHR)
极高分辨率 (XHR)
高质量分辨能力,可去除氢化物干扰
MC-ICP-MS 的 Thermo Scientific XHR 选件经优化,可解决氢化物和其他化合物带来的干扰。
了解有关 XHR 选件的更多信息 ›
四极杆能量过滤器
四极杆能量过滤器 (RPQ)
较高的丰度灵敏度,可对微量同位素进行准确定量
RPQ 可将丰度灵敏度提高一个数量级。Neoma MS/MS MC-ICP-MS 配有 RPQ,可提高 100 倍的效能。
 了解有关 RPQ 选件的更多信息 ›
在地球科学、环境和核科学、金属组学及其他领域取得开创性发现。
锆石中 Hf 同位素的原位 LA-MC-ICP-MS 分析
锆石中 Hf 同位素的原位 LA-MC-ICP-MS 分析
本资料介绍了使用 Thermo Scientific Qtegra ISDS 软件进行 Neoma MC-ICP-MS 分析的好处,可显著提高 LA-MC-ICP-MS 分析锆石的便利性。
 下载应用资料 >
使用 MC-ICP-MS 进行 Nd 同位素比分析
高精度 Nd 同位素比测定
高精度 Nd 同位素比测定是 MC-ICP-MS 的主要应用。因为 Neoma MC-ICP-MS 有增强型可变检测器阵列,可同时监测所有相关干扰。
 下载应用资料 >
使用 LA-MC-ICP-MS 进行碳酸盐的硼同位素比分析
使用 LA-MC-ICP-MS 进行碳酸盐的硼同位素比分析
本资料介绍了使用 Neoma MC-ICP-MS 和 Neoma MS/MS MC-ICP-MS 对碳酸盐样本进行硼激光剥蚀 ICP-MS 分析的优势。
 下载应用资料 >
Qtegra ISDS Software for Gas IRMS
通过 Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution (ISDS),以一个简易软件平台管理仪器控制、数据采集、数据处理和报告生成,可自动运行研究。该软件与 MC-ICP-MS、气体 IRMS 仪器、高分辨率 IRMS 和稀有气体质谱仪配合使用。 
了解有关 Qtegra ISDS 的更多信息 ›
IsoFootprint:为可持续的同位素分析铺平道路
由于全球大气 CO2 水平持续上升,我们需要采取积极措施来减少排放,去除大气中的 CO2。通过在高质量且持久的碳去除项目上的投资,我们正在生产的净零无机质谱分析仪可 100% 去除与我们产品及其供应链相关的 CO2 排放。
了解有关 IsoFootprint 的更多信息 ›
* 必填字段
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes