Search Thermo Fisher Scientific
翻开稀有气体质谱分析的下一篇章。全新系列的 Thermo Scientific™ 稀有气体质谱仪可为您提供无以伦比的精密度、灵敏度、动态范围、线性和稳定性。
少量稀有气体样本的同位素比分析需要静态真空、小体积且具备高分辨率的仪器。三款 Thermo Scientific 稀有气体质谱仪旨在满足这些需求。
无论是 Ar-Ar 定年(其中灵敏度和多接收功能至关重要),还是需要低丰度灵敏度的高精度 He 同位素分析,或者对所有稀有气体同时进行无干扰测定(其中必须要有极高分辨率可变多接收功能),我们的稀有气体产品组合均可满足所有需求。
我们还具备稀有气体制备系统,可提供分析用的清洁惰性气体源(氦、氖、氩、氪和氙)。
使 Ar-Ar 定年的精确度提高一个数量级。利用 Thermo Scientific™ Argus VI™ 静态真空质谱仪同时测定氩的五个同位素的比值。
利用 Thermo Scientific™ Helix MC Plus™ 多接收稀有气体质谱仪出色的高分辨率和高精确度来重新测定氖、氩、氪、氙的同位素比。
利用新型 Thermo Scientific™ Helix SFT™ 分叉飞行管稀有气体质谱仪,以其特有的亚千分率精度进入新的研究领域。
您的分析是否受样品量的限制?地质科学研究面临的一项重大挑战是对小离子束的分析。该项研究的分析精度受质谱仪检测系统的限制。我们的质谱仪配备采用全新电阻器设计的 1013 ohm 放大器,使系统响应速度更快,信噪比更高
使 Ar-Ar 定年的精确度提高一个数量级。利用 Thermo Scientific™ Argus VI™ 静态真空质谱仪同时测定氩的五个同位素的比值。
利用 Thermo Scientific™ Helix MC Plus™ 多接收稀有气体质谱仪出色的高分辨率和高精确度来重新测定氖、氩、氪、氙的同位素比。
利用新型 Thermo Scientific™ Helix SFT™ 分叉飞行管稀有气体质谱仪,以其特有的亚千分率精度进入新的研究领域。
您的分析是否受样品量的限制?地质科学研究面临的一项重大挑战是对小离子束的分析。该项研究的分析精度受质谱仪检测系统的限制。我们的质谱仪配备采用全新电阻器设计的 1013 ohm 放大器,使系统响应速度更快,信噪比更高
使 Ar-Ar 定年的精确度提高一个数量级。利用 Thermo Scientific Argus VI 静态真空质谱仪,同时测定五种氩同位素的同位素比。
通过新型 Thermo Scientific Helix SFT 分叉飞行管稀有气体质谱仪,借助其特有的亚千分率精度进入新的研究领域。
了解更多有关 Helix SFT 分叉飞行管稀有气体质谱仪的信息 ›
利用 Thermo Scientific Helix MC Plus 多接收稀有气体质谱仪出色的高分辨率和高精确度,重新测定氖、氩、氪和氙的同位素比。
了解更多有关 Helix MC Plus 多接收惰性气体质谱仪的信息 ›
Argus VI 质谱仪 | Helix SFT 质谱仪 | Helix MC Plus 质谱仪 | |
---|---|---|---|
概述 | 以小体积和高灵敏度提供分析较小样本量的极佳精度。 | 同时测定两种氦同位素的独特优势。 | 极高分辨率&分辨能力,适用于各种稀有气体的应用。 |
分析仪 | 固定接收器阵列 – 采用先进的法拉第(1e10 至 1e13)和低噪音 CDD SEM 技术 光束偏转技术 – 支持各种多接收器配置,适用于不同大小范围的样本量 | 固定接收器阵列 – 可极大限度减少内部体积 ESA/SEM 可实现极佳的丰度灵敏度 | 可移动接收器 - 可实现极大的多功能性和精度 结合法拉第倍增器 (x5) - 适用于较宽的动态范围 |
分子量范围 | 多接收静态真空质谱仪可测定 1 至 140 之间的任何分子量。 | 多接收静态真空质谱仪可测定 1 至 140 之间的任何分子量。 | 多接收静态真空质谱仪可测定 1 至 140 之间的任何分子量。 |
关键技术 | 极小的市售内部体积 | 分叉飞行管允许同时测定氦的各种同位素 | 该仪器能分辨每种稀有气体同位素中每种主要干扰 |
主要应用 | 地质样本的 Ar-Ar 定年 | 地下水定年、低温热年代学、地幔的组成。 了解太阳系的起源和演变。 | 81Kr 分析,进行地下水定年。 分析陨石中 Xe 同位素比,研究太阳系的演变。 |
探索 Thermo Scientific Qtegra Intelligent Scientific Data Solution (ISDS) 软件平台,体验稀有气体分析全新的灵活性、生产力和易用性。
The improved signal/noise of the amplifiers equipped with a 1013 Ω feedback resistor represents a decisive improvement in small sample analysis.
* 必填字段