什么是 TIMS?
热电离质谱分析 (TIMS) 旨在获得高精度同位素信息。通过在真空条件下让电流穿过一个或多个细金属带而产生离子。产生的离子在真空下加速进入扇形磁场(离子此时基于其质荷比发生分离)和检测系统。与单个离子束对应的信号比较,可得到精确的同位素比。
我们新一代热电离质谱仪的设计为基于 40 多年的可变多接收器仪器经验,并结合了如配备 1013  ohm 反馈电阻器的放大器等创新功能,以及经现场验证的技术,例如热电离源、可变多接收器系统、四极杆能量过滤器 (RPQ) 和紧凑型二级电子倍增器。我们提供灵活且完整的多接收器组合,可进行配置以达最佳的应用适配,包括双检测器(法拉第/电子倍增器)、多离子计数器和 RPQ。1013  ohm 放大器提高了灵活性,使科研人员能够定量分析法拉第杯中的小离子束。
TIMS 的优势是什么?
与其他同位素比技术相比,TIMS 有以下几个主要优势:
  • 可产生具有有限范围能量的离子;这意味着可以在 ppb 范围的丰度灵敏度内获得高精度测量
  • 电离源高度稳定,从而可实现高精度同位素比分析
  • 样本可在不同温度下电离和蒸发,从而可通过单个灯丝测量多个同位素系统,例如,U-Pb
  • 质量分离度更低且均值更一致,从而可直接测量,无需使用标准样本
  • 可全自动进行灯丝加热和测量操作
  • 从离子源到收集器的离子传输率可接近 100%
  • 可产生正离子和负离子,从而可测量更多种类的同位素系统,如 Os 和 W
地质年代学
地质年代学是通过在封闭系统中使用放射性衰变来测定特定地质事件的年代。对于陆地系统,TIMS 在地质年代学和放射性成因示踪研究中的常见应用包括:
  • Rb-Sr
  • K-Ca
  • Sm-Nd
  • U-Th-Pb
  • 普通铅
  • Re-Os
  • Sr、Nd、Pb、Hf 和 Os 的放射性示踪
宇宙化学
在宇宙化学系统中,同位素组成的测量主要是核合成过程以及迫使太阳系演变的示踪。这包括对上述系统的测量,但也包括主要在陨石中观察到的短寿命放射性核素的衰变。使用 TIMS 的宇宙化学有关系统包括:
  • Mn-Cr
  • Hf-W
  • Pd-Ag
  • Ca、Cr、Sr、Zr、Mo、Ba、Nd、Pd 和 Sm 的核合成异常
示踪研究
示踪应用是指使用天然同位素的生长来评估地球化学系统和/或储层之间的相互作用。非放射性(稳定)同位素-同位素比通常用于表征交换过程、跟踪储层相互作用以及评估生物和动力学过程(例如 B、Ca、Cr、Mo、Sr)。
核保障
对核材料的同位素组成进行可靠分析,为核保障和核法医学提供关键信息。核有关系统包括:
  • U
  • Sr
  • 锕系元素
  • 镧系元素
地质年代学
地质年代学是通过在封闭系统中使用放射性衰变来测定特定地质事件的年代。对于陆地系统,TIMS 在地质年代学和放射性成因示踪研究中的常见应用包括:
  • Rb-Sr
  • K-Ca
  • Sm-Nd
  • U-Th-Pb
  • 普通铅
  • Re-Os
  • Sr、Nd、Pb、Hf 和 Os 的放射性示踪
宇宙化学
在宇宙化学系统中,同位素组成的测量主要是核合成过程以及迫使太阳系演变的示踪。这包括对上述系统的测量,但也包括主要在陨石中观察到的短寿命放射性核素的衰变。使用 TIMS 的宇宙化学有关系统包括:
  • Mn-Cr
  • Hf-W
  • Pd-Ag
  • Ca、Cr、Sr、Zr、Mo、Ba、Nd、Pd 和 Sm 的核合成异常
示踪研究
示踪应用是指使用天然同位素的生长来评估地球化学系统和/或储层之间的相互作用。非放射性(稳定)同位素-同位素比通常用于表征交换过程、跟踪储层相互作用以及评估生物和动力学过程(例如 B、Ca、Cr、Mo、Sr)。
核保障
对核材料的同位素组成进行可靠分析,为核保障和核法医学提供关键信息。核有关系统包括:
  • U
  • Sr
  • 锕系元素
  • 镧系元素
Triton XT TIMS
Triton XT 热电离质谱仪
使用 Thermo Scientific Triton XT 热电离质谱仪,从样本中提取高精度同位素比信息。其结合了 Triton 系列仪器经现场验证的成熟技术与同位素比分析技术的最新发展。
了解更多 ›
10^13 欧姆技术
1013  Ohm 技术
利用 1013 Ω 放大器技术,提高同位素比质谱仪的分析速度、灵敏度和精确度。通过在线 Tau 校正增强,1013 Ω 放大器技术与法拉第杯放大器一样易于使用。
了解有关 1013 Ohm 技术的更多信息 ›
  1013 Ω 放大器技术:可以达到多低?
四极杆能量过滤器
四极杆能量过滤器
较高的丰度灵敏度,可对微量同位素进行准确定量,且没有质量拖尾偏倚。
  了解有关 RPQ 选件的更多信息 ›
  Triton TIMS 手册,介绍技术选件
多离子计数
多离子计数
同时检测极低强度的离子束。该仪器可使用不同的多离子计数包,以适应特定的应用。
  了解有关 MIC 选件的更多信息 ›
  Triton TIMS 手册,介绍技术选件
* 必填字段
Style Sheet for Global Design System
Style Sheet for Komodo Tabs
CMD Wide-format style fixes