Search
在线阅读
完整蛋白,结构分子量大,多种模式做。常规就是分别流动相去做,三个模式是一周时间。
Buffer-可以再四元仪器实现在线控制流动相PH和盐浓度
在线的方式与传统方式相比不需要配置和更换流动相,和平衡系统
一周vs一天完成,省时省力,高效高分辨率,加快方法开发进度
Vanquish™ Flex UHPLC 系统
点击获取报价
MAbPac SEC-1 5 um 7.8X300 mm (088460)
pH 梯度缓冲液 (083273)
pH 梯度缓冲液 (302780)