Search Thermo Fisher Scientific
Determine the most suitable conditions for the detection of post-transcriptiona impurities in mRNA with a time-effective scouting approach
mRNA纯度表征方法:如反相、离子交换等,同时需要两套仪器进行检测。
DNA pac RP:极具代表性的核酸专用柱,独特的键合方式; DNA Pac 200 RS(Check AN):阴离子交换-核酸专用柱,专有的包裹技术,和官能团键合方法;Vanquish Duo 具有双针进样器、双泵,可以实现一套仪器同时进行两种工作流程。
DANpac RP:从小到10-20 nt 寡核苷酸,达到几千nt的核酸都适用;DNA Pac 200 RS(Check AN): 无孔基质对于核酸的碱基对个数没有要求,适用范围更宽。提升分析效率,节省了实验室空间,减少仪器成本。
专用的反向和离子交换模式,双维度监控mRNA纯化,其对于工艺优化筛选和质量监控尤为适用。