Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific GasWorks Process MS 软件为 Prima PRO,Prima BT,Sentinel PRO 和 APIX δQ 质谱仪提供了独特而强大的交界面。该软件的设计可确保过程分析仪易于配置、操作和维护,而无需任何质谱仪经验。
该套件包括多种功能。无论是在生产过程出现故障时需要简单的警报指示,还是需要复杂的数据显示以进行过程理解和控制,Gasworks 软件都可以提供有效的解决方案。
包括Prima PRO, Prima BT, Sentinel PRO, APIX dQ 和 APIX Quattro.
除了运行复杂的气体分析外,还可以设置分析仪以提供模拟或柱状图扫描。柱状图扫描可用于研究所选样品流的组成,并可包含在分析计划中。
GasWorks 能够执行动态语言切换,而不必关闭和重新启动软件。 可用语言为英语、中文、法语、德语、韩语、葡萄牙语和西班牙语。
有无数种分析方法能够对不同样品流进行不同分析。随着需求的变化,可以添加新的分析配置。
所有数据都存储为 CSV 文件。
GasWorks 有自己的数据查看程序,可以将其安装在办公室 PC 上并进行离线查看。
系统向导完整记录了分析仪硬件。该电子手册允许操作员进一步研究感兴趣的组件。教程视图和零件手册中提供了对所选项目的简要说明。
系统管理员定义了许多不同的用户组。可以为每个组提供一组可配置的访问权限。管理员可以选择限制密码重试次数,为密码分配有效期,启用审核跟踪以及设置自动注销。
Modbus 寄存器映射向导要求操作员回答有关需要传送的数据和需要保留的地址区域的一系列问题。并将其作为一个可编辑的数值表。
提供信息有助于在符合 21 CFR Part 11 的环境中运行 Gasworks 软件。应当指出,标准操作程序的系统认证、验证和实施是 Part 11 合规性的基本要素,而仅通过软件功能无法实现。尽管 Thermo Fisher Scientific 软件功能满足了规范中的许多要求,但系统的所有方面都必须由客户或其指定人员进行验证。
立即观看该条视频,提升对生物制药工艺的理解,提高生物工艺效率