赛默飞世尔科技海关口岸边检快检解决方案
海关、口岸边检快检解决方案
未知化学品、毒品、辐射危害正在使整个社会面临致命风险,而赛默飞世尔科技拥有大量可以挽救生命并防止灾难的检测设备帮助海关、口岸边检、公安、消防、应急处置现场工作人员鉴别危险、保护自身安全,同时使世界更加安全。我们的便携式仪器适用于任何使命、任意场景,为保障公众和工作人员安全提供了综合性解决方案,以帮助相关机构应对以下威胁。
索取报价单 ›
海关、口岸边检快检应用场景
海关人员
海关人员
  • 旅客身上、行李中发现的不明化学品、疑似毒品、非法药品
  • 邮政包裹中发现的麻醉品、毒品前体和稀释剂
  • 集装箱码头不明化学品、危险品
  • 员工辐射照射
  • 辐射源或脏弹的定位和识别
口岸边检人员
口岸边检人员
  • 非法药物、疑似毒品、毒品前体、未知化学品
  • 车辆毒品藏匿、夹带
出入境检验检疫人员
出入境检验检疫人员
  • 食品辐射
  • 化妆品、玩具、消费品重金属超标
  • 矿石、金属、化学品成分快速鉴定
海关人员
海关人员
  • 旅客身上、行李中发现的不明化学品、疑似毒品、非法药品
  • 邮政包裹中发现的麻醉品、毒品前体和稀释剂
  • 集装箱码头不明化学品、危险品
  • 员工辐射照射
  • 辐射源或脏弹的定位和识别
口岸边检人员
口岸边检人员
  • 非法药物、疑似毒品、毒品前体、未知化学品
  • 车辆毒品藏匿、夹带
出入境检验检疫人员
出入境检验检疫人员
  • 食品辐射
  • 化妆品、玩具、消费品重金属超标
  • 矿石、金属、化学品成分快速鉴定
海关、口岸边检快检明星产品
海关、口岸边检快检专题目录
毒品快速识别
针对在船舶间、机场内和边境处等现场进行可疑毒品的快速识别,Thermo Scientific™ TruNarc™分析仪提供了手持式拉曼系统。
毒品识别
现场鉴定疑似毒品、易制毒化学品和稀释剂
该系统可透过透明/半透明容器、塑料袋和大多数样品瓶进行扫描。根据推测进行识别时,执法人员可通过对多项受控物质进行单项测试来得出明确结果。TruNarc分析仪重量轻、使用简单,可在任何地点和人员需要时提供快速精确的毒品分析。
可检测400多种物质
根据推测,使用Trunarc在现场检测麻醉剂、前体和切削剂。利用经实验室验证的拉曼光谱分析技术,这款取得突破性进展的仪器可以轻松识别出麻醉剂、兴奋剂、镇静剂、致幻剂和镇痛剂。它能够分析主流毒品和常见的切削剂、前体及芬太尼、卡西酮和大麻类毒品等新出现的威胁,以确保海关官员始终使用毒品检测的领先技术。
推荐产品
TruNarc 手持式毒品分析仪
Thermo Scientific™ TruNarc 手持式毒品分析仪
产品特点:
  • 现场疑似毒品、前体和稀释剂检测
  • 数据库定期更新,以囊括应对新兴毒品威胁
  • 对于大多数物质,无需直接接触
  • 非法走私药品如芬太尼的检测
RedEye-CD 便携式禁运品和辐射探测系统
Thermo Scientific™ RedEye-CD 便携式禁运品和辐射探测系统
产品特点:
  • 可探测隐藏于车辆空腔的禁运品
  • 对毒品、香烟、爆炸物和酒精灵敏度高
  • 可同时快速测量隐藏的放射性物质
  • 双通道显示禁运品和放射性物质
应对简易爆炸装置
特殊工具保护海关边检人员应对简易爆炸装置威胁
爆炸物
简易爆炸装置(IED)呈现不断发展的趋势
简易爆炸装置呈现不断发展的趋势,部分原因在于生产相对容易且原材料普遍可得。与TNT等传统炸药不同,它们采用硝酸、硝酸铵、柴油和糖等工业化学品在粗制化学品实验室中制成,因此逃避了传统爆炸物检测技术和受过训练的犬类的检测。事实上,人们认为IED是世界上罪犯最常用的爆炸装置之一,并且已经发现恐怖分子训练手册中详细说明了如何利用化学基础知识简易组装IED。
美国国土安全部批准反恐技术认证的支持软件
Thermo Scientific Gemini Analyzer是一款获得美国国土安全部批准反恐技术认证的CBRNE/HME/IED支持软件。我们的手持式化学品识别仪器还可帮助CBP官员识别可能含有危险物质的货物。全球军事和民事响应人员利用这些高度精确的仪器对各类未知化学品进行现场评估。这套特殊工具可以帮助海关和边境保护局人员应对IED威胁。
推荐产品
Gemini 手持式分析仪
Thermo Scientific™ Gemini 手持式分析仪
产品特点:
  • 拉曼和傅里叶变换红外光谱技术:互相补充,互相确认
  • 全自动扫描可启动延迟功能,用于鉴别安全距离范围内的潜在危险化学品
  • 界面直观,只需简单培训
TruDefender FTX手持式红外分析仪
Thermo Scientific™ TruDefender FTX手持式红外分析仪
产品特点:
  • 现场只需对固体和液体化学品进行简单的制样
  • 即使是复杂混合物,也可以在几秒内进行快速准确识别
FirstDefender RMX手持式拉曼分析仪
Thermo Scientific™ FirstDefender RMX手持式拉曼分析仪
产品特点:
  • 快速识别化学品,包括爆炸物、有毒工业化学品、化学武器、毒品、毒品前体、白色粉末。
  • 光纤式激光探头和RS232端口使得设备可实现免持扫描,也使集成机器人的远程鉴别方式成为可能
辐射检测和鉴别
辐射威胁不容小觑,便携式辐射仪器可在任何时间、任何地点提供保护
个人辐射剂量计和监测设备
不安全的放射源可能对执法和应急响应团队造成灾难性情况
防范核恐怖主义是国家安全的重中之重,各国政府为此做出努力,其中包括力求防止敌人未经授权开发、拥有、进口、储存、运输或使用核或其他放射性材料。
Thermo Scientific™ 便携式仪器可为任何情况提供高性能辐射检测和放射性核素分析。
借助赛默飞小巧的便携式辐射检测和识别仪器,您可以在任何时间、任何地点受到保护。我们的辐射检测器和监测仪器采用已获得专利的天然本底扣除(NBR)技术来检测、定位和识别放射性核素,例如核武器、脏弹及被遗弃或故意掩蔽的放射源。我们还提供多款适用于各类应用的α和β探针。
推荐产品
RadEye-CD 便携式禁运品和辐射探测系统
Thermo Scientific™ RadEye-CD 便携式禁运品和辐射探测系统
产品特点:
可探测隐藏于车辆空腔的禁运品,对毒品、香烟、爆炸物和酒精灵敏度高,可同时快速测量隐藏的放射性物质,双通道显示禁运品和放射性物质。
Safety-Guard Series 人员/小型车辆/包裹/传送带辐射监测系统
Thermo Scientific™ Safety-Guard Series 人员/小型车辆/包裹/传送带辐射监测系统
产品特点:
  • 可对藏在包裹和包装箱里的违法放射源或放射性物质进行快速而灵敏可靠的探测
  • 系统具有多个测量道的扩展能力,每个测量道两级报警
RadEye PRD/PRD-ER便携式γ辐射测量仪
Thermo Scientific™ RadEye PRD/PRD-ER便携式γ辐射测量仪
产品特点:
  • 高灵敏个人辐射探测器,体型小巧,便于携带
  • 放射源的搜寻和定位
RIIDEye 便携式能谱仪
Thermo Scientific™ RIIDEye 便携式能谱仪
产品特点:
  • 现场快速、精确识别放射性核素
  • 实时显示同位素剂量率
  • 可快速提供事故等级的迅速评价
  • 特殊核材料 (SNM) 探测,ANSI兼容的88种核素的核素库,可扩展至125种
  • QCC专利谱分析技术:可在1秒钟内识别混合的同位素
假冒药品
便携式制药QA QC和生产解决方案
手持式拉曼分析仪助力海关人员查获假冒药品
全球政府机构广泛使用Thermo Scientific™ TruScan™ RM手持式拉曼分析仪来确保无药品造假或因储存条件较差导致药品低于标准的现象。
海关组织也利用该仪器来查验乘客行李中的各类药物。他们查验旅客所述药物实际上是什么,以确保凭医生处方才能使用的药物不会流入消费供应链中。
推荐产品
microPHAZIR™ RX NIR分析仪
Thermo Scientific microPHAZIR™ Rx 手持式近红外分析仪
产品特点:
  • 手持式设计,节省时间,加快检查
  • 消除操作者和材料暴露,可透过塑料桶内衬和玻璃容器直接测量
  • 方便无损的抽样方法可实现 100% 的容器检查,而无需相应的成本代价
  • 改善供应链风险管理
RM手持式拉曼分析仪
Thermo Scientific™ TruScan™ RM手持式拉曼分析仪
产品特点:
  • 满足cGMP 和21 CFR Part 11 的要求
  • 专利的嵌入式化学计量学工具
  • 坚固耐用的设计;耐化学腐蚀,防坠落
  • 重量小于0.9 kg
元素检测分析
玩具检测
为海关及边检人员应对化妆品、玩具、消费品重金属超标问题把好第一道关
Thermo Scientific™ Niton™ 手持式XRF 可以广泛地用于筛检玩具、宝珠、衣物、家具等只需瞄准并扣动扳机,几乎即时就可得到元素分析结果。
推荐产品
XL5 手持式X射线荧光光谱仪
Thermo Scientific™ XL5 手持式X射线荧光光谱仪
产品特点:
  • 配套安装的微观和宏观摄像头,定位更加准确;轻松查看样品分析结果
  • 装有倾斜式彩色触摸显示屏,能够实现各个方向观看的效果
  • 通过无线传输至您的网络共享设备
XL3t 手持式X射线荧光光谱仪
Thermo Scientific™ XL3t 手持式X射线荧光光谱仪
产品特点:
  • 筛检玩具、宝珠、衣物、家具等只需瞄准并扣动扳机,几乎即时就可得到元素分析结果
  • 摄像头和小点瞄准功能改善了复杂样本的测试定位问题
  • 可筛检儿童类产品(ASTM F963-08)中的全部8种限制性物质
毒品快速识别
针对在船舶间、机场内和边境处等现场进行可疑毒品的快速识别,Thermo Scientific™ TruNarc™分析仪提供了手持式拉曼系统。
毒品识别
现场鉴定疑似毒品、易制毒化学品和稀释剂
该系统可透过透明/半透明容器、塑料袋和大多数样品瓶进行扫描。根据推测进行识别时,执法人员可通过对多项受控物质进行单项测试来得出明确结果。TruNarc分析仪重量轻、使用简单,可在任何地点和人员需要时提供快速精确的毒品分析。
可检测400多种物质
根据推测,使用Trunarc在现场检测麻醉剂、前体和切削剂。利用经实验室验证的拉曼光谱分析技术,这款取得突破性进展的仪器可以轻松识别出麻醉剂、兴奋剂、镇静剂、致幻剂和镇痛剂。它能够分析主流毒品和常见的切削剂、前体及芬太尼、卡西酮和大麻类毒品等新出现的威胁,以确保海关官员始终使用毒品检测的领先技术。
推荐产品
TruNarc 手持式毒品分析仪
Thermo Scientific™ TruNarc 手持式毒品分析仪
产品特点:
  • 现场疑似毒品、前体和稀释剂检测
  • 数据库定期更新,以囊括应对新兴毒品威胁
  • 对于大多数物质,无需直接接触
  • 非法走私药品如芬太尼的检测
RedEye-CD 便携式禁运品和辐射探测系统
Thermo Scientific™ RedEye-CD 便携式禁运品和辐射探测系统
产品特点:
  • 可探测隐藏于车辆空腔的禁运品
  • 对毒品、香烟、爆炸物和酒精灵敏度高
  • 可同时快速测量隐藏的放射性物质
  • 双通道显示禁运品和放射性物质
应对简易爆炸装置
特殊工具保护海关边检人员应对简易爆炸装置威胁
爆炸物
简易爆炸装置(IED)呈现不断发展的趋势
简易爆炸装置呈现不断发展的趋势,部分原因在于生产相对容易且原材料普遍可得。与TNT等传统炸药不同,它们采用硝酸、硝酸铵、柴油和糖等工业化学品在粗制化学品实验室中制成,因此逃避了传统爆炸物检测技术和受过训练的犬类的检测。事实上,人们认为IED是世界上罪犯最常用的爆炸装置之一,并且已经发现恐怖分子训练手册中详细说明了如何利用化学基础知识简易组装IED。
美国国土安全部批准反恐技术认证的支持软件
Thermo Scientific Gemini Analyzer是一款获得美国国土安全部批准反恐技术认证的CBRNE/HME/IED支持软件。我们的手持式化学品识别仪器还可帮助CBP官员识别可能含有危险物质的货物。全球军事和民事响应人员利用这些高度精确的仪器对各类未知化学品进行现场评估。这套特殊工具可以帮助海关和边境保护局人员应对IED威胁。
推荐产品
Gemini 手持式分析仪
Thermo Scientific™ Gemini 手持式分析仪
产品特点:
  • 拉曼和傅里叶变换红外光谱技术:互相补充,互相确认
  • 全自动扫描可启动延迟功能,用于鉴别安全距离范围内的潜在危险化学品
  • 界面直观,只需简单培训
TruDefender FTX手持式红外分析仪
Thermo Scientific™ TruDefender FTX手持式红外分析仪
产品特点:
  • 现场只需对固体和液体化学品进行简单的制样
  • 即使是复杂混合物,也可以在几秒内进行快速准确识别
FirstDefender RMX手持式拉曼分析仪
Thermo Scientific™ FirstDefender RMX手持式拉曼分析仪
产品特点:
  • 快速识别化学品,包括爆炸物、有毒工业化学品、化学武器、毒品、毒品前体、白色粉末。
  • 光纤式激光探头和RS232端口使得设备可实现免持扫描,也使集成机器人的远程鉴别方式成为可能
辐射检测和鉴别
辐射威胁不容小觑,便携式辐射仪器可在任何时间、任何地点提供保护
个人辐射剂量计和监测设备
不安全的放射源可能对执法和应急响应团队造成灾难性情况
防范核恐怖主义是国家安全的重中之重,各国政府为此做出努力,其中包括力求防止敌人未经授权开发、拥有、进口、储存、运输或使用核或其他放射性材料。
Thermo Scientific™ 便携式仪器可为任何情况提供高性能辐射检测和放射性核素分析。
借助赛默飞小巧的便携式辐射检测和识别仪器,您可以在任何时间、任何地点受到保护。我们的辐射检测器和监测仪器采用已获得专利的天然本底扣除(NBR)技术来检测、定位和识别放射性核素,例如核武器、脏弹及被遗弃或故意掩蔽的放射源。我们还提供多款适用于各类应用的α和β探针。
推荐产品
RadEye-CD 便携式禁运品和辐射探测系统
Thermo Scientific™ RadEye-CD 便携式禁运品和辐射探测系统
产品特点:
可探测隐藏于车辆空腔的禁运品,对毒品、香烟、爆炸物和酒精灵敏度高,可同时快速测量隐藏的放射性物质,双通道显示禁运品和放射性物质。
Safety-Guard Series 人员/小型车辆/包裹/传送带辐射监测系统
Thermo Scientific™ Safety-Guard Series 人员/小型车辆/包裹/传送带辐射监测系统
产品特点:
  • 可对藏在包裹和包装箱里的违法放射源或放射性物质进行快速而灵敏可靠的探测
  • 系统具有多个测量道的扩展能力,每个测量道两级报警
RadEye PRD/PRD-ER便携式γ辐射测量仪
Thermo Scientific™ RadEye PRD/PRD-ER便携式γ辐射测量仪
产品特点:
  • 高灵敏个人辐射探测器,体型小巧,便于携带
  • 放射源的搜寻和定位
RIIDEye 便携式能谱仪
Thermo Scientific™ RIIDEye 便携式能谱仪
产品特点:
  • 现场快速、精确识别放射性核素
  • 实时显示同位素剂量率
  • 可快速提供事故等级的迅速评价
  • 特殊核材料 (SNM) 探测,ANSI兼容的88种核素的核素库,可扩展至125种
  • QCC专利谱分析技术:可在1秒钟内识别混合的同位素
假冒药品
便携式制药QA QC和生产解决方案
手持式拉曼分析仪助力海关人员查获假冒药品
全球政府机构广泛使用Thermo Scientific™ TruScan™ RM手持式拉曼分析仪来确保无药品造假或因储存条件较差导致药品低于标准的现象。
海关组织也利用该仪器来查验乘客行李中的各类药物。他们查验旅客所述药物实际上是什么,以确保凭医生处方才能使用的药物不会流入消费供应链中。
推荐产品
microPHAZIR™ RX NIR分析仪
Thermo Scientific microPHAZIR™ Rx 手持式近红外分析仪
产品特点:
  • 手持式设计,节省时间,加快检查
  • 消除操作者和材料暴露,可透过塑料桶内衬和玻璃容器直接测量
  • 方便无损的抽样方法可实现 100% 的容器检查,而无需相应的成本代价
  • 改善供应链风险管理
RM手持式拉曼分析仪
Thermo Scientific™ TruScan™ RM手持式拉曼分析仪
产品特点:
  • 满足cGMP 和21 CFR Part 11 的要求
  • 专利的嵌入式化学计量学工具
  • 坚固耐用的设计;耐化学腐蚀,防坠落
  • 重量小于0.9 kg
元素检测分析
玩具检测
为海关及边检人员应对化妆品、玩具、消费品重金属超标问题把好第一道关
Thermo Scientific™ Niton™ 手持式XRF 可以广泛地用于筛检玩具、宝珠、衣物、家具等只需瞄准并扣动扳机,几乎即时就可得到元素分析结果。
推荐产品
XL5 手持式X射线荧光光谱仪
Thermo Scientific™ XL5 手持式X射线荧光光谱仪
产品特点:
  • 配套安装的微观和宏观摄像头,定位更加准确;轻松查看样品分析结果
  • 装有倾斜式彩色触摸显示屏,能够实现各个方向观看的效果
  • 通过无线传输至您的网络共享设备
XL3t 手持式X射线荧光光谱仪
Thermo Scientific™ XL3t 手持式X射线荧光光谱仪
产品特点:
  • 筛检玩具、宝珠、衣物、家具等只需瞄准并扣动扳机,几乎即时就可得到元素分析结果
  • 摄像头和小点瞄准功能改善了复杂样本的测试定位问题
  • 可筛检儿童类产品(ASTM F963-08)中的全部8种限制性物质
海关、口岸边检快检专题视频