赛默飞尼高力傅里叶变换红外光谱仪,协助中国的科研工作者提升分析效率,拓展分析手段,满足用户在不同层次上的科研需求,已有40多年历史。
赛默飞作为全球第一家将傅里叶变换红外光谱仪生产线引入国内的外资企业,将更好地服务中国客户,助力本士科学服务领域制造。赛默飞尼高力将持续推动科学仪器的本土化发展,通过研发“中国定制”产品和解决方案,让中国用户用上中国人自己生产的高精密仪器,中国的科研将得到更好的支持和保进,为国家科技做成事大的贡献。
赛默飞尼高力红外家族系列产品
傅里叶变换红外光谱仪
Thermo Scientific™ Nicolet™ Summit 傅里叶变换红外光谱仪
Nicolet Summit 傅里叶变换红外光谱仪性能卓越,功能强大,是质量测试与材料分析的最佳工具。该光谱仪继承了赛默飞尼高力傅里叶变换红外光谱仪被广泛认可并信赖的经典技术,在减少测量和识别材料所需步骤的同时,提供最大的结果准确度和可靠性。Nicolet Summit 光谱仪采用高性能光学引擎,配置革命性的 Thermo Scientific™OMNIC™ Paradigm 软件,能帮助您比以往更快地鉴别、验证和量化分析材料。可支持多种应用领域:制药、材料表征质量监控。
Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 傅里叶变换红外光谱仪
Nicolet iS20 光谱仪全新设计的光学引擎和现代化工业设计,将FTIR 用户喜爱的仪器平台与其所需的功能完美结合。
  • 性能卓越 十年使用无忧:使用 LightDrive 技术快速获得结果
  • 不可或缺的生产率:采用现代化集成控制设计最大程度提高生产率
  • 灵活选配应对具有挑战性的样品:Nicolet iS20 红外光谱仪能与各种商用红外附件联用,扩展仪器功能,应对未来挑战。
Thermo Scientific™ Nicolet™ iS50 傅里叶变换红外光谱仪
高智能、模块化的Nicolet iS50型红外光谱仪突破性的光学和电子设计,集成各种检测功能于一自动光学系统,释放出超越传统红外光谱仪极限的应用功能和操作控制方式,充分展现傅里叶变换红外光谱的技术的又一创新和发展。
  • 高智能模块化光学及电子设计
  • 支持全光谱范围的全功能分析工作站
  • 不占用样品仓一体化ATR模块,无需手动切换其他附件
  • 内置一体化FT Raman模块
  • 支持多种联用技术:GC-MS-IR,GC-IR,TGA-GCMS-IR,流变红外联用等
  • 支持满足多种特殊应用需求如PL,发射光谱等
傅里叶变换红外显微镜
Thermo Scientific™ Nicolet™iN10显微红外光谱仪
智能化一体式显微红外光谱仪
  • 直观、创新、集成的智能独立一体化光学设计,更高灵敏度
  • 操作简便,引导式操作向导,快速获得准确样品信息
  • 支持单点、多点及快速成像功能
  • 实时动态预览扫描及预览谱图检索功能
  • 支持多种检测器,满足不同需求
Thermo Scientific™ Nicolet™ RaptIR 傅里叶变换红外显微镜
  • 全新专利光路设计,突破衍射限制,空间分辨率更高
  • 全自动物镜切换,实现不同可见观察和红外测试模式自动切换
  • 多种可见辅助功能可选,可见及红外偏振功能可选,适应不同样品观察测试需求
  • 全新高速大空间载重型载物平台,使得重型、厚型样品及大区域成像分析无忧
  • 全新工作流模式软件控制,即使无经验的操作者也能快速成功完成分析任务
  • 全新颗粒物分析功能,为大面积颗粒物成分、形貌及分布信息分析(如微塑料)提供有力工具
近红外光谱仪
Thermo Scientific™Antaris™系列近红外光谱仪
Thermo ScientificTM AntarisTM 系列傅里叶近红外分析仪为生产过程的每一环节的有效质量控制提供完全解决方案:
  • 杰出的模型转移能力
  • 快速、准确的分析结果
  • 可靠、稳定的过程分析系统
  • 完善的资格认证体系
Thermo Scientific™Antaris™ iGS 专业气体分析仪
独特的Antaris IGS 分析仪是一台适用于恶劣工业环境的傅里叶变换红外光谱仪。它坚固耐用,占地面积少,适用于在线或旁线的机柜安装或桌面操作。
  • 气体分析能力:凭借大量气体光谱库和专用气体校准实验室, 我们提供最为多样的行业专用或定制的气体应用。我们的工厂校准实验室能够提供汽油、柴油或催化剂燃烧、火科学、压缩空气或飞行员呼吸用气体以及气囊废气校准方法。
  • 应用领域
    1. 发动机尾气净化催化剂评价与发动机尾气气态污染物检测
    2. 烟气脱硫脱硝或烟气排放监测
    3. 燃烧气体毒性分析
    4. 高纯H2杂质气体分析
获取报价,联系我们
*
*
*
*
*
*
*
 红外光谱仪
 红外显微镜
 Antaris™系列近红外光谱仪
 Antaris™ iGS 专业气体分析仪
 拉曼光谱仪
 我已完整阅读并同意赛默飞《个人信息保护政策》,并同意赛默飞按照该政策处理我的个人信息。
 我同意赛默飞通过电子邮件、电话、短信或其他方式向我发送有关赛默飞产品或服务信息或与我取得联系。
*