Search Thermo Fisher Scientific
找到满足您的日常需要并适应您不断增长的需求的极佳 Thermo Scientific Nicolet FTIR 光谱仪、Nicolet 红外显微镜或 Thermo Scientific DXR 显微光谱系统。 利用拉曼光谱为您的 FTIR 分析提供补充,以帮助解决问题并揭示有关高级材料的新信息。
使用图表比较所解决问题的各种解决方案选项、其适用的分析、技能水平和采样形状系数。 如果您需要了解更多详细信息,您可以单击每款仪器。
1. 定位样品上的感兴趣的点
2. 使用光谱分析(单点测量)或光谱成像(空间光谱)鉴定未知材料。
请我们值得信赖的专家评估您的工作流程,所以您可以在预算内获得所需功能(比如超快速成像、micro ATR 等)。
SurveyIR 显微光谱学检查附件 + Nicolet Summit FTIR 光谱仪 | Nicolet iN10 红外显微镜 | Nicolet iN10 MX 红外成像显微镜 | Nicolet RaptIR FTIR 显微镜 | DXR3 拉曼显微镜 | DXR3xi 拉曼成像显微镜 | ||
产品图片 | |||||||
已解决的问题 | 鉴定 | 鉴定 | 鉴定 空间位置和分布 | 鉴定 空间位置和分布 | 快速鉴定 高空间分辨率 | 鉴定 形态 空间位置和分布 | 鉴定 形态 空间位置和分布 |
非常适合... | 确保 | 确保 | 解决 | 发现 | 解决 | 解决 | 发现 |
使用频率 | 偶尔或经常 | 偶尔 | 每周一次或每天一次 | 每周一次或每天一次 | 每天一次 | 每周一次或每天一次 | 每周一次或每天一次 |
用户技能水平 | 基本 | 基本 | 高级 | 高级 | 基本到高级 | 中等水平 | 中等水平 |
样本大小(空间分辨率) | 100 μm | 25 μm | 10 μm | 10 μm | < 5 μm | 1 μm | 1 μm |
单点分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
小面积分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
大面积和空间关系分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
自动化程度 | 无 | 无 | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | ✓✓✓ |
光谱仪高级选件 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
采样形状系数 | 连接至 FTIR 光谱仪 | 连接至 FTIR 光谱仪 | 集成专用光谱仪 | 集成专用光谱仪 | 连接至 FTIR 光谱仪 | 集成专用光谱仪 | 集成专用光谱仪 |
每周一次或每天一次 |
每周一次或每天一次 |
备注:所有显微红外光谱仪均需要 PC 才能进行操作和数据查看。
应用范围:制药、法医学、化妆品、采矿、地质学、汽车、聚合物、包装、涂料、电子设备、纳米材料、半导体、食品、油墨和染料
SurveyIR 是 Czitek, LLC 的商标。所有其他商标都是赛默飞世尔科技及其子公司的财产。