DXR3 SmartRaman 光谱仪概述
Thermo Scientific DXR3 SmartRaman 光谱仪是一款高度自动化、按钮式操作的台式宏观取样拉曼系统,将功能强大的拉曼技术带入常规的分析实验室中。DXR3 SmartRaman 光谱仪专为繁忙的多用途分析实验室而设计的,这些实验室期望通过可靠且维护成本低的仪器来获得可重现且准确的结果。研究人员和质控专家可充分利用拉曼光谱法为样品制备带来的便利。
DXR3 SmartRaman 光谱仪的功能
DXR3 SmartRaman 台式拉曼光谱仪直接穿过玻璃瓶、广口瓶和样品瓶(透明或彩色)进行采样,也可直接穿过塑料袋测量样品。它可为非均质材料的代表性采样提供激光光斑可调,大至 5 × 5 mm。
由于备有支持孔板、片剂阵列、试管和样品瓶自动测量的样品配件,因此便于自动测量大量样品。
DXR3 SmartRaman 可适应用于高和低温测量与电化学测量的专用池。使用可选光纤探头可对样品室无法容纳的过大样品进行远距离采样。此外,丰富的软件工具能自动完成分析,从而帮助用户超越数据的局限,更快获得所需的答案。
DXR3 SmartRaman 光谱仪的性能
DXR3 通过对 CCD 的单次曝光即可获取 3500 至 50 cm-1 的全光谱范围,避免接谱产生拼接伪影。用户可使用动态可调点采样 (VDPS) 功能在 10 μm 至 5 mm 范围内调整测量范围。
DXR3 SmartRaman 提供了四种激发波长:455 nm、532 nm、633 nm 和 785 nm—可在不到一分钟的时间内获得,优化您的实验。所有激发激光都具有自动荧光纠正功能,同时自动强度纠正生成的光谱在仪器和不同激发激光之间具有可比性。
多维波长校准功能可在整个光谱范围提供准确的波长校准。此外,已获专利的三组式光谱仪可提供出色的峰形并在所有波长下保持聚焦,同时已获专利的宇宙射线自动去除功能和高质量激光波长滤光片可确保获取无伪影的光谱。
其他性能特点包括:
  • 消偏振的激光可避免样品取向效应所带来的光谱偏差
  • 激光功率调节器能对激光功率实时监测,确保在激光的使用寿命期间,甚至在更换激光后激光激发能量的重复性
  • 针对每个激发激光优化光栅,避免多个激发激光共用一块光栅所带来的系统性能损失
  • 已获专利的自动对准功能可确保系统保持在近似全新的状况
  • 已获专利的智能背景自动去除功能可消除 CCD 暗能量光谱
软件和数据库
我们的软件和数据库包括大范围收集的可用光谱库(>16,000 种化合物)和针对拉曼数据进行了优化的库检索算法。我们功能强大的光谱搜索软件执行一次操作便能对一种材料的多种组分进行鉴定,而功能强大的宏创建工具可以一键式快速进行重复操作。
Thermo Scientific Omnic 阵列软件可对孔板和片剂阵列等阵列型样品格式进行自动化数据采集和分析。此外,连接到光谱的审计追踪会自动记录所有采集参数和处理操作。
易于使用
正在申请专利的自动曝光技术能自动优化曝光时间和曝光次数。自动聚焦配件可实现不同样品之间的轻松切换,而仪器上的可配置 GO(执行)按钮则可为您提供直通操作。可储存所有数据采集、处理和报告步骤,因此用户上样后,只需按一个按钮,即可打印报告,无需在计算机上进行操作。
对准和校准程序均由软件自动化操作。用户只需将校准工具盒安装在仪器上,软件即会执行其他步骤。不需要用户作出任何决策,此过程便会自动完成。
系统会自动识别智能配件和组件,当更改组件时,参数和对准也会自动优化。
可靠性和维护
系统只需要进行完全由软件控制的常规自动对准。自动执行校准程序,软件可完成一切动作。此外,自动跟踪每个激光器的使用情况。
模块化
DXR3 SmartRaman 光谱仪采用模块化设计,具有采购灵活性。只需购买可满足当前需要的模块,日后还可选择其他模块,无需致电维修服务或增加安装费用。
激光器采用 SmartLock 技术,用户自行更换激光后即可获得可重现的结果。只需插入激光器并运行标准自动对准和自动校准常规操作即可。
激光器、光栅、滤光片和各种配件可在不同仪器之间轻松共用。仪器识别每个组件的序列号并存储每个智能组件的对准与校准参数。每当安装组件时即会自动使用这些参数。
DXR3 SmartRaman 光谱仪激光安全性
DXR3 SmartRaman 光谱仪已独立认证为1级激光安全。(注:选配的光纤配件和一些其他选配的配件为 IIIb 级激光装置,需要激光安全预防措施和激光安全护目镜。)
DXR3 SmartRaman 光谱仪的校验
提供 DQ/IQ/OQ/PQ 验证的完整套件,包括大量文档和自动化软件协议。此外,Omnic D/S 软件还符合 21 CFR第11部分的要求。
DXR3 SmartRaman 光谱仪采样配件
满足您所有需求的智能配件
通过专为全系列样品类型设计的配件快速适应不同的样品规格。借助用户可安装的激发频率带来的额外通用性,无论什么样品,您都可获得理想结果。
DXR3 SmartRaman 采样配件采用固定到位技术与 DXR3 SmartRaman 底座相连,在底座处由 Thermo Scientific Omnic Spectra 软件利用智能技术自动识别。配件的标识和序列号与结果一起记录,以实现完整的可追溯性。
通用平台采样的配件可接受多达四个固定到位的智能工具头,每个工具头都设计用于适应特定的样品规格。
用于分析标准瓶内容物的瓶架。
片剂架采用光圈形式,可接受各种尺寸的片剂。
阵列自动进样器可自动分析多孔板和阵列规格的其他样品。
用于塑料袋和玻璃样品瓶等样品的通用板。
通用平台采样的配件采用动态可调点采样 (VDPS) 技术
通用平台采样的配件采用了动态可调点采样 (VDPS) 技术,计算不均匀样品产生的拉曼信号平均值而不损失拉曼强度。这项独特技术克服了从不均匀样品(如混合粉末或药物片剂)中收集代表性光谱所面临的挑战,且不影响拉曼信号。有效的激光光斑尺寸可由用户选择,并由软件控制。
转盘式自动进样器配件
转盘式自动进样器配件可自动完成对标准样品管的数据收集。可拆卸转盘具有两种尺寸,可接受标准 5 mm 和 13 mm 试管。在数据采集期间配件可旋转试管,以避免不均匀样品产生采样伪影。
远距离采样
对于远距离采样,DXR3 SmartRaman 可接受光纤探头。
180 度采样配件
对于处理各种规格样品的实验室,180 度采样配件是较好选择。180 度配件设计成一简单设备,可容纳样品瓶、试管、粉末和其他样品,可使用包括低温、高温、电化学和可控湿度箱在内的专用池。180 度采样配件在重视多样化样品规格而非高度自动化数据收集的环境中特别有用。
宝石学
宝石学—彩色宝石的快速鉴定、天然和合成钻石的区分
司法鉴定
司法鉴定—违禁药物鉴定。大量样品的自动化测量,可作为法庭上红外鉴定结果的补充
制药
制药行业—区分多晶态和非晶态、表征片剂
纳米技术
纳米技术—大批量纳米管的表征和纳米管的 QC
此外,DXR3 SmartRaman 光谱仪在材料科学、生物研究以及学术研究的许多应用研究领域都有帮助。
DXR3 SmartRaman 光谱仪资源