毒品侦查员、犯罪实验室、海关人员以及执法人员都致力于实现可疑违法药物的安全快速分析。
Thermo Scientific TruNarc 手持式毒品分析仪是一种手持式拉曼设备,可在一次测试中识别多种管控物质(包括毒品、合成毒品、切割剂以及前体化学品),并且无需与大多数样品进行直接接触。
下面是有关 TruNarc 分析仪的一些最常见问题 (FAQ) 和解答。
申请演示  下载手册
可以,TruNarc 分析仪可以鉴定芬太尼和几种芬太尼变体。TruNarc v1.8 增加了对许多新的高优先级警报物质的现场鉴定能力,包括以下几种芬太尼衍生物:主要增加的有卡芬太尼、丙烯酰芬太尼、芬太尼前体(NPP 和 ANPP)和药物变体(阿芬太尼和舒芬太尼)。
现在有了扩展的 v1.8 库,TruNarc 分析仪可以在一次确定的测试中扫描450多种物质。
为了保持监管链并确保法院可采纳的结果,TruNarc 分析仪包括一个闭环数据库。定期进行库更新,以确保用户可以识别最新出现的药物威胁。
TruNarc 分析仪通常可以在几秒钟内显示一键式测试的结果,但有些样品可能需要一分钟。
TruNarc 分析仪使用经过实验室验证的拉曼光谱。拉曼是一种振动光谱技术,其中单波长激光聚焦在样品上。激光激发分子键,产生可测量的散射光用于识别所测量的材料。拉曼是一种基于其基本化学性质对未知物质进行可靠鉴定的高效方法。
拉曼光谱已广泛应用于国土安全领域,这主要是由于高化学特异性,而且每种化学物质都有独特的光谱指纹。
拉曼光谱最适合用作密封容器、水溶液以及白色和浅色粉末的主要分析技术。TruNarc 分析仪还可以使用 H 型试剂盒分析高荧光物质。
根据管辖区的不同,在初步听证会上可能会接受 TruNarc 测试结果。
TruNarc 分析仪可收集所有扫描结果,包括时间和日期戳以及系统自检,以帮助加快诉讼过程。一旦物质分析完成,完整的结果将自动存储,以用于报告和证据提交。快速获得结果与自动报告程序相结合,可以简化诉讼程序,减轻行政负担,并极大地节约与毒品有关的逮捕的时间和费用。
是的。由于 TruNarc 分析仪采用无损、非接触式拉曼技术,因此可以直接对密封的玻璃和塑料容器进行扫描。此功能有助于减少暴露,以确保人员安全,并且特别有助于证据保存。
内置 3.7 V 可充电电池组可持续使用10个小时。
Thermo Scientific 便携式化学品分析仪可在现场快速鉴定未知化学品、爆炸物、化学武器和毒品。这些坚固耐用的专用仪器将拉曼和 FTIR 光谱仪的功能直接带到最需要快速交付可操作数据的需求地点。
要了解有关我们的分析仪以及拉曼和 FTIR 技术的更多信息,请参见下面的资源。
高效、经济、安全
美国各地部署 TruNarc 手持式毒品分析仪的机构可看到立竿见影的好处:
  • 即使是很少被人知道的物质也可以在现场几乎立即被识别出来
  • 执法人员对可能致命的毒品进行处理的需求大大减少
  • 为更高优先级的案例腾出了宝贵的实验室时间
  • 对实验室测试的需求减少,可显著节省成本。