了解 Thermo Scientific Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪
Niton XL5 Plus 采用 X 射线荧光技术,是目前用于元素测定的更轻、更小、功能更强的手持式 XRF 分析仪*。Niton XL5 Plus 分析仪是业界领先的 Niton 系列产品的一部分,它所具有的速度、性能和生产率在迄今为止的手持式 XRF 分析仪中均属佼佼者。申请演示,与我们的团队成员联系,并了解有关 Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪的更多信息。
功能
Powerful Analysis
强大的分析能力
Niton XL5 Plus 分析仪具有 5W X 射线管(目前较为强大的 X 射线管),可产生实验室级别的高质量结果。Niton XL5 Plus 分析仪专为提供出色分析而设计,可优化 X 射线源和样品之间的几何形状,确保您获得较低的检测限 (LOD)。不仅如此,它还具有动态电流调节功能和坚固的石墨烯窗口,可为每次测量提供良好的灵敏度 — 即使是轻元素。 智能基本参数校准可校正样品基质效应,而系统运行状况检查则可验证操作参数以确保操作平稳。
Expanded Field Use
扩展了现场用途
查看并感受 Niton XL5 Plus 分析仪的不同之处。Niton XL5 Plus 重 2.8 lbs (1.3 kg),是目前用于元素测定的更轻、更小的手持式 XRF 分析仪。小型和轻巧设计可减轻操作员疲劳,同时提高生产率。有了 Niton XL5 Plus 分析仪,您可以扩大现场使用范围,并检测到先前未穿透的狭小区域。不费吹灰之力即可无缝到达拐角、接头以及难接近或紧密的焊缝。
Increased Productivity
提高了生产率
通过减少停机时间,您可使用 Niton XL5 Plus 分析仪完成更多工作。分析速度快有助于提高样品处理量和生产率。配有两块热插拔电池,操作员可快速更换电量耗尽的电池。可调角度的彩色触摸屏和物理方向键使用户可以轻松浏览菜单、样品读数等。使用 Niton XL5 Plus 分析仪的微观和宏观摄像机,可以更好地保存记录。微观摄像机可精准捕获确切测量点,而宏观摄像机会采集完整的样品图像。
Smart Technology
智能技术
Niton XL5 Plus 分析仪可帮助您更智能地工作,而不是更费力地工作。我们智能、简化的软件解决方案具有一个易于所有用户理解的应用程序界面。您可以选择自定义数据批注和用户配置文件,以创建专为满足业务需求而设计的工作流程解决方案。最重要的是,我们的 XRF 分析仪启用了 WiFi 功能,您可借此远程传输和查看样品读数。
浏览 Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪的应用
Oil and Gas
管道和厂房设备资产的结构完整性是安全的关键。使用强大的 Niton XL5 Plus XRF 分析仪,操作员可以执行材料可靠性鉴定 (PMI),以分析存在流动加速腐蚀或硫化物腐蚀隐患的管道材料。
  • 以目前较低的检测限在几秒内验证管道、阀门以及反应容器的组成
  • 到达整个工厂中或管道沿线的狭小区域和角焊,以进行连续检验并减轻操作员疲劳
  • 在来料检验、过程中焊接/加工和最终检验检查点,检验并分析各部件材料
Metal Fabrication
材料的质量保证和质量控制 (QA/QC) 验证对产品安全至关重要。使用可靠的 Niton XL5 Plus XRF 分析仪确保不正确或不合格的金属合金不会进入生产过程。
  • 测定各种金属化学品的合金组成和品位,测定速度比以往更快
  • 改善 QA/QC 并提高对风险管理实践的信心
  • 测量指定基质上最多四 (4) 层涂层的厚度或涂层重量
  • 支持由纯金属、合金和化合物组成的涂层,并定义由纯金属、合金、塑料和木材组成的基质
Scrap Recycling
对于金属回收业务,快速、准确地分拣废金属是同时提高工作流程效率和盈利能力的关键。坚固耐用的 Niton XL5 Plus XRF 分析仪配有标准的 Detector ProGuard 防护功能,可抵御刺穿风险。其轻便的机身减轻了操作员疲劳,使用户每天可以执行数千次测量。
  • 检测必须鉴定和测量的杂质/痕量元素,以符合监管标准
  • 防止合金混合物或受污染的废金属进入供应流
  • 使用多个库定量30多种元素和一千多种合金,提高覆盖率
Mining
成功的矿业公司能够快速鉴定和回收较具经济可行性的资源。利用功能强大的 Niton XL5 Plus XRF 分析仪收集准确、实时地球化学数据,尽可能提高整体生产率。
  • 测定各类地球化学材料中各元素(从 Mg 到 U)的浓度
  • 在现场实时、快速确定钻探目标
  • 经济高效的解决方案,适用于石油和天然气勘探、矿产发现和采矿作业
Environmental
检测和整治工业和采矿作业中的环境污染物是一项全球性挑战。利用 Niton XL5 Plus XRF 分析仪采集和分析现场样本,以满足风险筛查评估要求。
  • 在现场快速分析土壤样本,同时提供有关重金属污染的信息
  • 轻松检测 RCRA 金属、优先控制污染物和美国 EPA 目标分析物,并即时获得具有法律依据的结果
  • 以非现场实验室测试的一小部分时间和成本,获得即时结果
Consumer Goods
消费品中存在的有害物质受到严格管制。玩具、电子产品、珠宝、服装等产品要求制造商开展尽职调查。使用多功能 Niton XL5 Plus XRF 分析仪,用户可以对塑料和电子合金进行检测。
  • 筛查消费品中的重金属和卤素,以防止不合规商品被摆上商店货架
  • 自信地满足一般符合性认证 (GCC) 要求
  • 测试各种类型的材料,包括金属、陶瓷、玻璃、塑料、木材、织物和焊料
Precious Metals
在了解贵金属含量时,微小的不确定性都可能给企业带来重大的经济损失。使用 Niton XL5 Plus XRF 分析仪对金、铂、银、钯及其合金元素进行测定,可以获得非常准确的结果。
  • 从制造和贸易到回收和精炼,保持每笔交易的盈利能力
  • 除了收到掺杂材料的通知外,还会收到镀金提醒
  • 对金银和珠宝进行贵金属测定
 观看网络讲座:并非所有闪光的都是黄金
* Niton XL5 Plus XRF 分析仪重 2.8 lbs (1.3 kg)。Niton XL5 Plus 是采用 X 射线管技术的体积较小、重量较轻的手持式 XRF 分析仪。
专题资源
规格表:Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪
规格表:Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪
了解更多 ›
在线测量金属涂层厚度
在线测量金属涂层厚度
了解更多 ›
对 Niton XL5 Plus 分析仪仍有疑问?
对 Niton XL5 Plus 分析仪仍有疑问?
请浏览我们的常见问题解答列表以了解更多信息。
便携式分析仪产品支持
便携式分析仪产品支持
 了解更多 ›
 请联系我们获取信息、报价或申请演示
Style Sheet for Global Design System