pipetting-solutions-banner-240410
近些年,生命科学行业发展迅速,新技术不断涌现,新研究成果快速商业化,尤其制药行业最为突出,在细胞治疗、免疫、基因等细分领域,不断有重磅级药物出现,取得令人瞩目的商业成就。
然而新药的研究和开发都极具挑战,从最初想法到成为一种新药,往往经历长达10年之久,耗费高达10亿美金的资金投入,堪称高投入时间久极复杂的过程,但是一旦成功自然也将获得极高的回报。在不断探索新药开发的旅途中,智能化自动化的实验平台,大大提高了研发速度和规模,而移液操作贯穿每个实验的始终,精准高效的移液操作更是新药研发的必备前提。
赛默飞世尔科技移液产品经典传承50余载,拥有从pL皮升到mL毫升,从低通量手动移液到高通量自动化移液,涵盖移液耗材到移液设备的全流程精准移液产品,助力您新药开发的成功之旅。
  • 抗体药物
  • 小分子药物
小分子药物主要指化学合成药物,针对一个生物机理相对明确的靶点,通过大量的筛选得到可以调节该靶点的化合物,进而开发成药物。小分子药物具有单一明确的有效成分,分子量小,可穿透细胞膜,易吸收,易储运等优点。因此,广泛用于临床使用,占据药物开发的重要地位。
目前小分子药物研发过程具有诸多挑战,但是最重要的还在于先导化合物的发现以及优化(Lead Generation)。精准高效,高通量的移液是药物发现和筛选过程中的重要环节,赛默飞凭借丰富的产品和不断创新的服务,助力于优化和加速小分子药物研发的过程。
  • 靶点确定
  • 化合物制备
  • 活性化合物
    筛选Hits
  • 先导化合物筛选
    和优化Leads
    靶点确定
  • 候选药物
    Candidate
1
化合物制备环节
  • 普通移液操作
  • 化合物库
  • 化合物保存和密封操作
Thermo Scientific Finnpipette F2 5ml/10ml大容量移液器
用于日常实验中各种有机试剂、缓冲溶液等精准快速的移液
产品描述
  • PVDF聚偏氟乙烯材质,耐磨耐腐蚀,具有颜色标识
  • 人体工效学设计,握持舒适
  • 重量轻,操控灵活
Thermo Scientific QSP通用吸头
用于实验室日常移液
产品描述
  • 适用于所有品牌移液器
  • 品类齐全,有标准,滤芯,加长,扩口,凝胶点样的特殊型吸头
  • 灭菌/非灭菌产品均无核酶,无热源
  • 各种量程,0.1ul至10ml范围,一应俱全
Thermo Scientific Finntip专用吸头
用于实验室日常移液
产品描述
  • 专为thermo品牌Finnpipette 移液器F1/F2/F3/Novus 系列产品而设计
  • Finnpipette移液器配合Finntips,可获得极佳移液效果
  • Finntip Flex系列应用了最新技术,适配性强,韧性好,特殊的薄壁工艺增加了吸头的柔韧性,使装退吸头更加轻松
Thermo Scientific Nalgene 实验室塑料器具
用于实验室通用化学试剂的量取
产品描述
  • Nalgene实验室塑料器具品种多样,烧杯、量筒、大桶等,应用面广,实验室日常必备产品
  • 满足USP VI的原生树脂生产,满足药品研发、生产及注册的要求
  • 生产环境通过ISO13485:2016认证,满足GMP管理的标准
Thermo Scientific Nalgene 移液管清洗套装
用于玻璃、塑料移液管的清洗
产品描述
  • 全自动的清洗套装,满足制药过程中对玻璃塑料等移液管的清洁需求
  • 操作简单便捷
  • 符合USP VI的原材料生产,提供安全可靠的操作环境
Thermo Scientific Dispenser瓶口分液器
耐腐蚀,耐酸碱,用于各种有机溶剂、酸碱盐溶液的分液
产品描述
  • 可分装绝大部分常见的酸碱盐溶液和有机溶剂
  • 6种型号覆盖了0.2~60mL的分装体积
  • 排液管带有防滴漏管帽,有效阻止漏液,特别是在移取有毒物质时尤为重要,同时也防止气体进入
Thermo Scientific 化学试剂DMSO
DMSO与水和大多数有机溶剂互溶,可以溶解约80%的化合物,被誉为“万能溶剂”。在细胞实验中,DMSO是目前最好的细胞冻存保护剂。在细胞给药时,DMSO是最好的化合物溶剂。(货号036480)
产品描述
  • ACS级别,质量稳定,纯度大于99.9%
  • 现货库存充足,批次稳定
Thermo Scientific Versi Dry实验室台面保护垫
  • 防滑、防水、耐化学性良好的聚乙烯背衬可轻松吸收滴溅出来的液体
  • 可根据工作台、地板或通风橱的实际尺寸任意裁剪。可用作托盘、抽屉或搁板衬垫,或擦除滴溅出来的液体
Maybridge药物筛选化合物库和片段库
Maybridge拥有超过57,000种化合物的筛选库和片段库,60余年专业于杂环化学领域的经验。在药物研发前期,帮助客户快速发现苗头化合物,缩短研发时间。
产品描述
  • 类药性,符合Lipinski 5原则,具有药效潜力,有更好的药代动力学性质
  • 多样性,采用基于化合物骨架结构的SCA为分析方法,能够让客户在尽可能少的化合物中筛选出尽可能多的化合物信息
  • 结构独特,Maybridge库中大部分化合物独家供应
  • 反应性高,易于与靶标结合,加速转变成先导化合物
  • 去除假阳性结果,提高了筛选效率
赛默飞提供适用于药筛化合物、细胞、核酸、蛋白、临床等样本的全套存储解决方案。使用Thermo Scientific 存储管和存储设备,可有效确保样品可追溯性和样品安全性。
Thermo Scientific 冻存管
Nunc/Matrix 为全球样本存储的领先品牌,40 多年来,赛默飞储存产品深受无数科研人员信赖,广泛应用于各种极冷条件下的样品安全存储。用于化合物、核酸、蛋白、临床等样品的自动化封装保存。
产品描述
  • 提供无码、底部2D码,多码合一等多种选项,适用于长期存储重要样本
  • 支持高通量自动化密封操作,密封效果安全可靠
  • 提供胶塞盖、螺旋盖两种密封方式,管身采用医用IV级树脂,确保样品安全
  • 预切口SepraSeal 胶塞盖可以多次穿刺,DuraSeal™ 胶塞盖适用于-150℃存储
Matrix 开口管
胶塞盖密封,SBS盒装兼容自动化,广泛应用于药物筛选、化合物存储。
Matrix 螺纹盖冻存管
螺纹盖密封,SBS盒装兼容自动化开盖、自动化移液,适用于蛋白、核酸、临床样品存储。
Nunc Universal螺纹盖冻存管
螺纹盖密封,既支持SBS盒又支持常规冻存盒;兼容自动化开盖、自动化移液,适用于各类样品及细胞存储。
Thermo Scientific VisionMate读码器
用于化合物管理、样品追踪管理等
产品描述
  • 提供多个系列的产品,您可根据所需功能和预算选择合适的读码器
  • 高速读码器,体积小巧,读码器既节省了宝贵的空间又可同时解码多达96 个样品
  • 单管读码器,具备无线功能,方便现场样品质控管理,用于低通量样品扫描和解码
VisonMate单管读码器
台面型,支持2D管单管扫码。
VisonMate HSX高速读码器
台面型,支持2D管单根,24-, 48-, 96-,384整板扫码,支持自动化整合。
Decapper 550 开盖器
用于Nunc /Matrix 冻存管自动开盖关盖,内置高速扫码仪,支持2D管整板扫码。
孔板及密封操作
高价值化合物,细胞和试剂在储存期间依赖于最惰性的材料。在药物研发过程中,尤其是使用昂贵的化合物时,高品质的存储板可使您免吸附或材料析出带来的风险,是安心存储的必要条件。
Thermo Scientific™ Abgene™存储板采用洁净生产无人类DNA, Nunc™微孔板可提供106 的无菌保证水平(SAL)。两种品牌均有严格的质量控制,且采用高质量的树脂,确保低萃取物和可浸出物。所有微孔板均符合美国国家标准协会(ANSI / SBS)。
产品描述
  • 提供广泛的孔形和底部结构,以适应几乎所有应用
  • 提供热封膜、粘性膜、盖垫、封膜机等全套产品组合
  • 支持条形码定制服务,便于高通量存储、样品处理过程中进行孔板跟踪
Thermo Scientific聚丙烯板
采用高品质树脂,确保低吸附和低析出,是药物研发、可靠样品处理的理想选择。
SuperSealer压盖器
用于PCR板、培养板、存储板、成像板的密封操作,也可用于开口管自动加装胶塞盖;操作简单,自动适应不同高度的孔板。
ALPS 5000全自动热封机
适用于高通量孔板热封,支持R232串口控制,方便自动化集成;支持自定义密封压力和密封间距设置,实现密封效果和重复利用完美平衡。
3
普通移液操作
  • 普通移液操作
  • 高通量药物筛选移液操作
  • 药物机理分析
  • 自动化高通量药物筛选平台
Thermo Scientific E1-ClipTip 8/12/16通道电动移液器
用于实验室日常移液操作,如连续分液,梯度稀释等,电动操作,省时省力
产品描述
  • ClipTip连锁卡点密封技术,确保液面平齐,绝不掉吸头,精度更可靠
  • 预置程序8种,正向移液,反向移液器,连续分液、梯度稀释等
  • 云端程序库,预置qPCR、核酸提取等多种试剂盒的移液程序,一键下载
  • 电动退吸头装置使退吸头毫不费力,电动食指触控式吸排液设计,优于全拇指式操控
Thermo Scientific E1-ClipTip 8/12通道电动移液器(可调间距型号)
用于不同制式的微量管、深孔板、微孔板等之间批量转移样品、试剂等,一步到位
产品描述
  • 独一无二的间距调节窗口:预设24、48、96、384孔板标记,间距调节又快又准
  • 多种制式之间互相转移,如离心管、冻存管、48孔板,96孔板,384孔板等,转板一步到位
Thermo Scientific E1-ClipTip 8/12/16通道电动移液器(384版式型号)
用于384孔板直接上样,无需交叉孔分液
产品描述
  • 384孔板直接上样和转移液体,高效快捷
  • 连锁卡点密封设计,确保吸头和移液器锥头之间严实密封,移液精准可靠
  • ClipTip384板式吸头,384根/盒,多种吸头可选,加长吸头、滤芯吸头、灭菌吸头等
Thermo Scientific ClipTip吸头
E1-ClipTip电动移液器和F1-ClipTip手动移液器的专属吸头
产品描述
  • 洁净车间生产,高质量原生树脂原料
  • 全部低吸附处理,无DNA、RNAase、ATP、内毒素等
  • 种类多样,普通盒装、预装版,滤芯吸头、加长吸头、96版式、384版式等
5
随着生命科学的研究深入到基因层面,人们对于“靶点”的研究更加明确,机理更加清晰,生物大分子药物迅速崛起。抗体药物备注瞩目,抗体是指机体在抗原性物质刺激下,由B细胞分化成浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。通过与抗原(包括外来的和自身的)相结合,抗体可有效地清除侵入机体的外源微生物并中和它们所释放的毒素,清除某些自身抗原,以维持机体正常平衡。由抗体物质组成的药物就是抗体药。
抗体-药物偶联物(ADC)是一类新兴的抗癌药物,是化学疗法和免疫疗法的完美结合。ADC 利用了抗体的高特异性高亲和力,选择性地将强效药物输送到肿瘤细胞,同时保留健康细胞,减轻传统化疗的主要临床障碍,实现了生物靶向治疗,具有广阔的治疗前景。
赛默飞基于行业发展需求,不断创新和丰富的产品线,提供药物研发整体解决方案,以期更好的服务客户,助力抗体药物的研发全流程。
  • 靶点筛选和确认环节
  • 抗原蛋白制备环节
  • 抗体的制备和筛选环节
  • 抗体功能验证环节
靶点筛选和确认环节
  • 普通移液操作
  • 高通量靶点筛选的移液操作
  • 基因编辑文库
  • 基因分析和测序
  • PCR实验中的移液操作
Thermo Scientific手动移液器系列产品
广泛用于实验室普通分子实验中的移液操作,如基因编辑、基因分析等
Thermo Scientific Finnpipette F1精准舒适型移液器
产品描述
  • 量程锁定安全可靠,避免无意间误操作带来的量程改变
  • 双活塞设计,增加50%吹出能力,减少挂壁和残留,提供精准度
  • 舒适轻巧,宽阔的120度旋转指靠,每个人都可以找到舒适的握持位置
  • 无阻尼量程调节,堪称无极变速,单手操作,轻巧舒适
Thermo Scientific Finnpipette F2高效耐用型移液器
产品描述
  • 采用极佳的耐热材质,可整支高温高压灭菌,无需拆卸,可耐受UV辐射灭菌,酒精擦拭等
  • 双活塞设计,增加50%吹出能力,减少挂壁和残留,提高精准度
  • 量程调节具有卡子设计咬合紧密,液量准确,避免误操作引起量程改变
  • 数字显示并且微量刻度标尺,实现微调和粗调完美的结合
  • 符合人体工程学设计,重量极轻,舒适灵活,宽阔指靠,方便移液间隙休息
Thermo Scientific F1-ClipTip高端精准型移液器
产品描述
  • ClipTip连锁卡点密封设计,吸头和移液器一致化均一的密封,形成平齐的液面,彻底解决多道移液器液面不齐问题
  • 量程锁定安全可靠,避免无意间误操作带来的量程改变
  • 舒适轻巧,宽阔的120度旋转指靠,每个人都可以找到舒适的握持位置
  • 无阻尼量程调节,堪称无极变速,单手操作,体验极佳
  • 防滑贴设计,无论徒手还是戴手套操作移液器,均可操作自如
Thermo Scientific Finnpipette F3普通经济型移液器
产品描述
  • 具有双活塞专利设计,超强的吹出功能,减少样品残留,确保微量移液的精准性
  • 耐紫外UV辐照、耐化学试剂、耐腐蚀材质,皮实耐用
  • 广泛的吸头兼容性,可匹配各个品牌的通用吸头
  • 宽阔的指靠,重量轻,操作灵活,极大提高了使用者的舒适度
  • 超大清晰的显示屏,良好的视觉清晰度
Thermo Scientific QSP吸头系列产品
QSP普通吸头
种类多,通用性强,现货充足
QSP滤芯吸头
无菌无酶无热源,安全高效
QSP扩口吸头
尖端开口大,减少对生物大分子的剪切力,保护样品,如基因组DNA,蛋白分子等
Thermo Scientific ART高端滤芯吸头
用于mRNA提取、cDNA制备中安全移液,防止交叉污染、气溶胶污染等
产品描述
  • 高端通用滤芯吸头ART的典范
  • 通用性强,适用于所有品牌移液器
  • 自封闭滤芯,能100%消除气溶胶和液体污染
Thermo Scientific QSP微量离心管
产品描述
  • 样本储存、离心处理和制备等常规实验室操作程序的便捷之选
  • 纯聚丙烯制成并且经认证无RNA酶/DNA酶、DNA和热原质
  • 可高压灭菌、防煮沸、可在低至-80摄氏度的温度下冷冻
Thermo Scientific RNase AWAY™和DNA AWAY™去酶水
用于去除样品中RNase酶、DNA的干扰
产品描述
  • 用在枪头,凝胶盒或 RNA、DNA 的制备区
  • 化学性质稳定且没有腐蚀性
  • 不含强酸,先进行表面去污,然后清洗即可
赛默飞CNAS高端校准服务
移液器是精密计量器具,移液次数的增加,精准度有可能下降。定期的校准能保证移液器保持自身该有的精确度和准确度,进而保证实验结果的一致性和可靠性。
赛默飞世尔科技(中国)有限公司校准实验室位于上海张江衡谷。实验室按照 CNAS-CL01:2018 准则和 JJF 1033-2016《计量标准考核规范》要求建立管理体系并有效运行。
MKT-page-pic-230810-40
同时,采用 JJG 646 移液器检定规程(CNAS 认可)和 ISO 8655国际标准 Piston-operated volumetric apparatus —Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error 提供高标准技术服务,满足国际国内技术法规。
我们对所有移液器(不局限于 Thermo 移液器)提供校准服务:从经济型的快速校准到出具各类校准证书的优质校准服务。校准实验室不仅提供移液器日常清洁保养、预防性维护还有密封性测试和移液校准等高端服务。实验室高度重视客户体验,与客户保持充分交流,确保客户服务响应精准迅速。
MKT-page-pic-230810-41
移液器服务
服务内容
快速校准
(预防性维护)
基础校准
(企业标准)
优质校准
(ISO 8655 / JJG 646)
CNAS校准
(JJG646)
内外部检查
内外部清洁
计数器、密封圈、活塞组件保养
衡量法校准
校准方法
1点/5次
2点/5次
(3点/10次)/(3点/6次)
3点/6次
提供符合lSO 17025校准报告
可否现场服务
最低移液器服务数量
> 50支
服务区域
全国
寄送至校准实验室
寄送至校准实验室
寄送至校准实验室
赛默飞校准实验室的移液器保养与校准高品质服务、标准化服务软件和流程助力客户轻松做好移液器管理,让您的移液器历久弥新,精准可靠,合规高效。携手精工校准,共同成就典范。
CNAS 优势
  • CNAS 认可资质是是国内乃至整个国际社会上对于实验室认可的最高标准。
  • 通过 CNAS 认可的校准实验室具备了使用国际认可标准 ISO/IEC 17025 进行校准的技术能力。实验室所出具的数据得到了国家的承认从而赢得政府和社会各界的信任,更具权威性和公正性。
  • 实验室所出具的校准报告带有 CNAS 标识和 ilac-MAR国际互认标识,可以被全球 100 多个国家或地区所承认,达到“一次校准、全球通用”的效果。
  • CNAS 校准满足合规要求,更有利于企业和实验室未来的发展。符合客户更高端的应用需求。
寄送服务流程
1. 用户申请2. 确认审核3. 用户寄送移液器4. 赛默飞录单
5. 报价发送至 客户邮箱6. 客户确认付款7. 移液器校准8. 寄回移液器
服务货号
描述
校准周期
快速校准
PM-1-TMO单道移液器维修保养(报告,1*5,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
PM-M-TMO移液器维修保养(报告,1*5,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
基础校准
C1C-TMO单道移液器校准(报告,2*5,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C6/8C-TMO8 道移液器校准(报告,2*5,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C12C-TMO12 道移液器校准(报告,2*5,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C16C-TMO16 道移液器校准(报告,2*5,费用包含维护保养,活塞气密性)备件另报价
5 个工作日
C96C-TMO高通量移液工作站校准(报告,2*5,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
优质校准
C1C-JJG单道移液器校准(报告,3*6,JJG,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C6/8C-JJG6/8 道移液器校准(报告,3*6,JJG,保养 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C12C-JJG12 道移液器校准(报告,3*6,JJG,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C16C-JJG16 道移液器校准(报告,3*6,JJG,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C1C-ISO单道移液器校准(报告,3*10,ISO,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C6/8C-ISO6/8 道移液器校准(报告,3*10,ISO,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C12C-ISO12 道移液器校准(报告,3*10,ISO,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C16C-ISO16 道移液器校准(报告,3*10,ISO,保养 & 气密性 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
CNAS 校准
C1C-JJG-CNAS单道移液器 CNAS 校准(JJG,保养 & 气密性 & 微调 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C6/8C-JJG-CNAS6/8 道移液器 CNAS 校准(JJG,保养 & 气密性 & 微调 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C12C-JJG-CNAS12 道移液器 CNAS 校准(JJG,保养 & 气密性 & 微调 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
C16C-JJG-CNAS16 道移液器 CNAS 校准(JJG,保养 & 气密性 & 微调 & 一次运费)备件另报价
5 个工作日
地址:上海市浦东新区高科中路 1976 号 A 座 2 楼 C211-C213 室
咨询电话:021-68771201 邮箱:calibrationlab@thermofisher.com
精准移液推荐产品列表
  • 5ml、10ml大量程移液器
  • 单通道移液器
  • 套装移液器
  • 8/12多通道手动移液器
  • E1-ClipTip 8/12/16通道电动移液器
  • E1-ClipTip6/8通道电动移液器(可调间距型号)
  • E1-ClipTip 8/12通道电动移液器(可调间距&384版式型号)
  • 瓶口分液器
5ml、10ml大量程移液器
货号描述
4642100 Finnpipette F2 0.5-5 ml 单道可变量程移液器 , CE 认证
4642110 Finnpipette F2 1-10 ml 单道可变量程移液器 , CE 认证
4640100Finnpipette F3 0.5-5ml 单道可变量程移液器
4640070Finnpipette F3 1-10 ml 单道可变量程移液器
  • Thermo Scientific ClipTip吸头
  • 自动化工作站吸头
  • QSP系列通用吸头产品
  • ART系列高端滤芯吸头产品
  • Finntip & Finntip Flex高品质吸头产品
Thermo Scientific ClipTip吸头
货号描述
94410060 ClipTip 12.5 Ext, 10 x 96/rack,加长吸头,盒装吸头
94410070 ClipTip 384 12.5 加长吸头 ,384 版式盒装吸头
94410100 ClipTip 384 30,盒装吸头,10 x 384/ 盒
94410150ClipTip 384 125,盒装吸头,10 x 384/ 盒
94410610ClipTip 300 加长吸头 , 盒装吸头
94410810 ClipTip 1250,盒装吸头,8 x 96/ 盒
Thermo Scientific Nalgene 无菌过滤装置
货号 描述
564-0020 过滤装置 -50ml 容量,聚苯乙烯外壳;Supor*machV PES 膜,孔径 0.2µm
565-0010 过滤装置 -150ml 容量,聚苯乙烯外壳;Supor*machV PES 膜,孔径 0.1µm
565-0020 过滤装置 -150ml 容量,聚苯乙烯外壳;Supor*machV PES 膜,孔径 0.2µm
566-0010 过滤装置 -500ml 容量,聚苯乙烯外壳;75mm-Supor*machV PES 膜,孔径 0.1µm
566-0020 过滤装置 -500ml 容量,聚苯乙烯外壳;75mm-Supor*machV PES 膜,孔径 0.2µm
567-0010 过滤装置 -1000ml 容量,聚苯乙烯外壳;Supor*machV PES 膜,孔径 0.1µm
567-0020C 过滤装置 -1000ml 容量,聚苯乙烯外壳;90mm-Supor*machV PES 膜,孔径 0.2µm
568-0010 过滤装置 -250ml 容量,聚苯乙烯外壳;Supor*machV PES 膜,孔径 0.1µm
568-0020 过滤装置 -250ml 容量,聚苯乙烯外壳;Supor*machV PES 膜,孔径 0.2µm
569-0020 过滤装置 -500ml 容量,聚苯乙烯外壳;90mm-Supor*machV PES 膜,孔径 0.2µm
Multidrop自动分液器
货号 描述
5840330 Thermo Scientic Multidorp Combi+ 自动分液器
5840340 Thermo Scientic Multidorp Combi Smart+ 自动分液器
5840400 Thermo Scientic Multidrop Combi nL 自动分液器(纳升级)
5840500 Thermo Scientic Multidrop Pico 1 自动分液器
5840600 Thermo Scientic Multidrop Pico 8 自动分液器
自动前处理工作站
货号 描述
T_8031221011000LabServ LH-70 自动样品处理工作站主机,需另外功能模块
T_8031221011001LabServ LH-70 自动样品处理工作站整机,基本版
T_8031221011002LabServ LH-70 自动样品处理工作站整机,NGS 建库版
冻存管及密封系统
货号 描述 规格
312850 VisionMate HSX 高速单管整盒 2D 读码机 1
4105MAT 8- 道手持电动螺旋盖加盖 / 去盖器,适用 Matrix 管 1
4105NUN 8- 道手持电动螺旋盖加盖 / 去盖器 ,适用 Nunc 管 1
3791 1.4mL Matrix 2D 开口管,V 底,无盖,盒装 96/960
3850 1mL Matrix 2D 玻璃开口管,V 底,无盖,盒装 96/960
4463 SepraSeal 胶塞盖(多种颜色可选) 96/960
3741-BR 1mL Matrix 2D 螺盖管,无菌,盒装 48/480
374511 2mL Nunc universal 内旋盖冻存管,无菌,盒装 48/480
374513 2mL Nunc universal 内旋盖冻存管,无菌,袋装 48/480
374500-BR 1.8 ml Nunc universal 2D 外旋盖冻存管,无菌,盒装 48/480
5100-0001 “Mr.Frosty”梯度降温盒,适用于 1-2ml 冻存管 1
孔板及自动化密封系统
货号描述 规格
267245 500uL Nunc U96 PP 圆孔板 , 未灭菌 10/120
260251 1.3mL Nunc U96 PP 圆孔深孔板,已灭菌 5/50
278752 2.0mL Nunc 96U PP 圆孔深孔板,未灭菌 5/60
264573 120uL Nunc U384 PP 圆孔板,未灭菌 20/120
AB-1178 250uL Abgene V384 PP 方孔深孔板,洁净生产 50
236366 透明粘性片膜 (-70° ~+100℃ ) 细胞培养,Elisa 无菌应用 200/800
241205 白色粘性片膜 (-20° ~+80℃ ),透气,细胞培养 50
236707 通用透明粘性片膜 (-20° ~+100℃ ), Elisa 1000
AB-3559 铝箔热封卷膜,密封紧密,耐 DMSO 78mm x 370m
AB-3738 铝箔热封卷膜,易穿刺易剥离,耐 DMSO 78mm x 610m
AB-3797 透明热封卷膜,适用于 PCR/qPCR;ELISA,荧光比色 78mm x 610m
AB-5000 ALPS 5000 微孔板自动热封机 1
4110 SuperSealer 自动封板机 1
Thermo Scientific Nalgene 实验室塑料器具
货号描述
3662-0250 标有刻度的量筒,聚丙烯,蓝色聚丙烯底座,250ml 容量
3662-0500 标有刻度的量筒,聚丙烯,蓝色聚丙烯底座,500ml 容量
3662-1000 标有刻度的量筒,聚丙烯,蓝色聚丙烯底座,1000ml 容量
3662-2000 标有刻度的量筒,聚丙烯,蓝色聚丙烯底座,2000ml 容量
1201-1000 Grifn 低型烧杯,聚丙烯,1000ml 容量
1201-2000 Grifn 低型烧杯,聚丙烯,2000ml 容量
1201-4000 Grifn 低型烧杯,聚丙烯,4000ml 容量
2401-0125 经济洗瓶,低密度聚乙烯瓶体,聚丙烯螺旋盖 / 杆;聚丙烯共聚物吸管,125ml 容量
2401-0500 经济洗瓶,低密度聚乙烯瓶体,聚丙烯螺旋盖 / 杆;聚丙烯共聚物吸管,500ml 容量
2401-1000 经济洗瓶,低密度聚乙烯瓶体,聚丙烯螺旋盖 / 杆;聚丙烯共聚物吸管,1000ml 容量
Thermo Scientific Nunc酶标板
货号 描述
442404 Nunc F96 透明微孔板,聚苯乙烯材质,高结合表面,未灭菌
468667 Nunc 96 孔微孔板板条,单孔不可拆,带框,高结合表面,聚苯乙烯,F8,透明
446469 Nunc 96 孔微孔板板条,单孔可拆,带框,高结合表面,聚苯乙烯,C8,透明
463201 Nunc 96 孔微孔板板条,单孔不可拆,带框,高结合表面,聚苯乙烯,C8,白色
436110 Nunc F96 微孔板,整板,聚苯乙烯,高结合表面,白色
437111 Nunc F96 微孔板,整板,聚苯乙烯,高结合表面,黑色
475078 Nunc 96 孔微孔板板条,单孔不可拆,带框,高结合表面,聚苯乙烯,U8,透明
444202 Nunc 免疫试管,聚苯乙烯,5.0ml,高结合表面,标准试管
348801 Nunc 免疫试管塞,聚乙烯,12mm
Thermo Scientific Nalgene 移液管清洗套装
货号 描述
5250-0040 移液管清洁套装,大小 D
5250-0050 移液管清洁套装,大小 E
DS5250-0060 移液管清洁套装,大小 F
5810-0004 移液管盒支架,丙烯酸,用于放置移液管(有一定倾斜角度)
Thermo Scientific Versi Dry 实验室台面保护垫
货号 描述
62050-00 标准实验室吸液垫,聚乙烯背衬纸,20 英寸 ×300 英尺,每箱 1 卷
74000-00 加厚实验室吸液垫,聚乙烯背衬纸,20 英寸 ×250 英尺,每箱 1 卷
74018-00 加厚实验室吸液垫,聚乙烯背衬纸,18 英寸 ×20 英寸,每箱 350 张
74040-00 加厚实验室吸液垫,聚乙烯背衬纸,18 英寸 ×40 英寸,每箱 175 张
下载资料,即可赢取惊喜好礼立即参与