Section title - 1
Section title - 2
Section title - 3
MIGRATED CONTENT FOR REFERENCE BEGINS
hypeak-showcase-image
在工艺开发和制造中,拥有提高产量和性能的灵活性和速度。
Thermo Scientific DynaChrom一次性层析系统 是我们在一次性技术中的最新创新,这是一种高性能解决方案,拥有宽泛的运行范围和灵活的设计,能够满足现代下游生物工艺的高性能需求。其是用于蛋白质纯化的完整一次性解决方案,同时还是下游生物工艺、单克隆抗体(mAbs)和病毒载体(VV)生产中的一个主要工艺步骤。         
索取资料         下载产品手册
DynaChrom一次性层析系统具有三种泵尺寸和不同规格的流体传输组件, 可以提供广泛的流量范围、五种不同的泵配置(最少两个泵,最多三个泵)和适合工艺开发和制造的流体传输。该系统具有独特的一次性歧管设计,降低了与传统夹管阀相关的风险,此外,该系统 采用无滞留阀的新型歧管设计和循环冲洗设计,可以在开始下一阶段之前立即冲洗前一阶段的液体。
经过优化,这些一次性流体输送组件可最大限度地减少滞液量,通过使用一次性泵头和一次性传感器,使单个输送组件的规格与流量相匹配。流路中使用的所有接液材料的化学相容性和对常用溶剂/溶液的耐受性都已得到验证。          为了将连接处的泄漏风险降至最低,一次性输送组件采用了Thermo Scientific BioTitan保持装置。
Thermo Scientific TruChrom自动化软件基于艾默生*的DeltaV分布式控制平台,易于设置和运行,并确保从流程开发到cGMP制造的无缝数据转移。此外,其使用随我们的HyPerforma S.U.B.s, S.U.F. 和S.U.M.提供的Thermo Scientific TruBio 软件,为客户实现了从上游到下游处理的连续性。默认的批次配方可以根据用户要求进行修改,从而节省时间。
DynaChrom一次性层析系统采用符合人体工程学、节省空间的设计,为操作员提供了舒适的、方便的系统操作和维护,包括流体输送组件安装,以及用于监控和控制的操作员界面。   
独特的歧管设计
  • 简单且无误的流体输送组件插入
  • 实现向上/向下柱流 
宽泛的运行流量范围
  • 流量从1 L/hr 至 1,980 L/hr ,这取决于设备配置。
  • 低脉动泵
无滞留阀和循环冲洗设计
  • 减少了缓冲区的使用
  • 提高了峰分辨率和产品收益
建立在 艾默生 DeltaV 自动化 平台之上
  • 易于技术转移和数据集成
  • 能够利用现有的 DeltaV网络基础设施
*DeltaV是艾默生电气公司的商标。
相关产品
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
For research use or further manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.
MIGRATED CONTENT FOR REFERENCE ENDS