Search Thermo Fisher Scientific
目录编号: AMF7000、 AMF7000HCA、 AMF7000HCA3D
EVOS M7000 显微镜是一款全自动智能成像系统。它结合了单色和彩色高分辨率 CMOS 相机,可进行最佳的荧光和彩色成像。M7000 可自动扫描多孔板,并具备快速自动聚焦、图像采集和大数据处理功能。
在实际演示前,在 360º 视图中虚拟检查 EVOS M7000。
Check virtually EVOS M7000 in 360º view before actual demo.
除了具备所有 EVOS 系统的共同特点外,EVOS M7000 还能提供:
针对荧光成像和量化分析进行了优化的高灵敏度单色相机,以及针对比色成像进行了优化的高分辨率彩色相机
96 孔板 3 色荧光通道扫描,只需不到 5 分钟
自动聚焦,Z 轴层扫功能,图像无缝拼接,延时成像,以及单击即可实现多通道荧光信号采集
可精确控制温度、湿度和气体,兼容活细胞分析
多孔板扫描、自动对焦、快速载物台移动,以及节省时间、简化工作流程并提高实验可重现性的自动化常规程序(如扫描预指定区域)。
所有操作功能可通过软件进行控制和编程,除安装玻片外,无需直接接触仪器
EVOS M7000 成像系统可满足使用 10x Genomics 公司的 Visium 测定研究空间基因表达的研究人员的需求。 EVOS M7000 具有独特的易用性及安全性,这些特征使其成为这些测定的首选显微镜。
目录编号: AMF7000HCA、 AMF7000HCA3D
EVOS M7000 成像系统,高内涵分析套装,(AMF7000HCA) 结合了全自动、倒置成像、多通道荧光和透射光成像系统与 Celleste 6 图像分析软件,是一套功能齐全的图像分析套件。Celleste 6 图像分析软件可轻松过渡至低通量高内涵分析 (HCA),同时保持 EVOS M7000 自动化显微镜的多功能性和优越性能。
Celleste 6 软件利用基于机器学习的算法及其基于图标的向导式工作流程,采用基于孔板的多通道分析 (MCA) 方案,可帮助您高效地分割和分类各种测定或生物应用(包括神经突触生长、血管新生、细胞活力、转染效率等)的图像数据。该软件还提供多种孔板数据显示,包括热图、图像剪辑和动力学数据分析选项。
说明 | 目录编号 |
EVOS M7000 成像系统高内涵分析套装
| |
EVOS M7000 成像系统高内涵分析套装(带 3D 功能)
|
类别 | 属性 | 说明 |
光学系统 | 说明 | 无限距校正光学系统;45 mm 等焦距 RMS 螺纹物镜 |
成像模式 | 荧光、明场、彩色明场、相差 | |
成像方法 | 单色、多色、区域扫描(图像剪辑或大图无缝拼接)、延时拍摄、Z 轴层扫、连续视频采集 | |
光源 | 带有集成硬涂层滤光片组、使用寿命大于 >50,000 小时的能量可调式 LED 光立方 | |
光立方安装 | 拥有 5 孔位,可安装 4 个荧光光立方和 1 个明场光源 | |
光立方(选配) | 多种标准和专用光立方可供选择。常用的光立方包括(激发/发射): • DAPI (357/447 nm) • GFP (470/525 nm) • RFP (531/593 nm) • Texas Red (585/624 nm) • Cy5 (628/692 nm) |
|
物镜安装 | 5 孔位自动转盘 | |
物镜(选配) | 多种高质量长工作距离 (LWD) 物和盖玻片矫正物镜可供选择 | |
聚光器 | 60-mm 长 LWD 聚光器,4 位转盘,配有通光孔径和 3 个相位环 | |
聚焦机制 | 亚微米级 (0.150 µm) 分辨率自动对焦(单步进准确度) | |
单色相机 | 高灵敏度 320 万像素 (2048 x 1536) CMOS 传感器,3.45 μm 像素分辨率 | |
彩色相机 | 高灵敏度 320 万像素 (2048 x 1536) CMOS 传感器,3.45 μm 像素分辨率 | |
图像格式 | 16 位 RAW 单色:TIFF、PNG(12 位动态范围) 8 位彩色:TIFF、PNG、JPG 视频和延时:AVI、WMV |
|
物理特性 | 电源 | 24V AC 适配器,配备特定国家/地区专用电源线 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 18 x 14 x 13 英寸 45.7 x 33.0 x 35.6 cm |
|
重量 | 26 lbs (11.8 kg) | |
X/Y 全自动扫描载物台 | 行程范围 120 mm x 80 mm,亚微米级分辨率 可容纳容器适配器的插入式插件,以及可以在长时间扫描中将样本固定到位的锁定支架 |
|
载物台机制 | 自动化 | |
自动化 | 孔板扫描 | 自动化多孔 |
系统 | 计算机 | 外置戴尔 PC,配备 Intel Core i7-8700 处理器,32 GB DDR4 RAM,512 GB PCIe SSD 和运行 Windows™ 10 的 4GB NVIDIA Quadro P1000 独立显卡,设计用于触摸屏显示器和显微镜 |
存储 | 32 GB DDR4 RAM 512 GB PCIe SSD |
|
输出端口 | 计算机:1 个 USB 3.1 Gen 2 C 型端口;5 个 USB 3.1 Gen 1 A 型端口;4 个 USB 2.0 A 型端口;1 个串口;2 个 显示端口 1.2;1 个 RJ-45 端口;2 个 PS/2 端口;1 个 UAJ 端口;1 个 线路输出端口 | |
联网能力 | 通过以太网电缆连接实现 Windows/SMB 网络连接 |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。