Search Thermo Fisher Scientific
EVOS XL Core 系统充分扩展了明场显微镜简便性和易用性。借助明亮的 LED 光源、高分辨率彩色相机和多种物镜选择,只需点击几下鼠标即可捕获、显示和保存高质量的彩色图像。
XL Core 系统提供:
在不到 2 分钟的时间内完成开箱和安装,从始至终无需校准或更换光源
焦距、光强度和色调可调的高质量明场和相差图像
相较于系统所包含的固定载物台,可选配的机械载物台使您能够使用更多物镜
通过 Thermo Fisher Connect™ 云应用程序进行更多的采集后图像分析
许多操作功能可通过软件进行控制,减少了与仪器的接触
能在生物安全柜或防护罩内使用
灵活平衡速度和高分辨率取舍
在资源中查看更多 EVOS 系统视频和演示。
类别 | 属性 | 描述 |
光学系统 | 描述 | 无限距校正光学系统;45 mm 等焦距 RMS 螺纹物镜 |
光源 | 强度可调的 LED(每个光立方使用寿命大于 >50,000 小时) | |
对比方式 | 透射光(明场和相差) | |
物镜 | 4 倍、10 倍、20 倍、40 倍、平场 LWD、无限距;可选 2 倍(无相差) | |
物镜转盘 | 4 位,手动控制 | |
聚光器 | 用于明场和相差的 3 位转盘 | |
聚光器工作 距离 | 60 mm | |
载物台 | 固定载物台 (AMEX1000); 可选机械载物台 (AMEX4712) • X-Y 轴控件和容器适配器 • 120 mm x 78 mm 运动范围 • 两个旋钮 56 mm/分辨率 | |
对焦机制 | 带张紧控制的同轴对焦旋钮: • 粗对焦:38 mm/分辨率 • 精细对焦:0.2 mm/rev,精确度 0.002 mm | |
LCD 显示屏 | 12.1 英寸高分辨率(1,024 x 768 像素)、可调节倾斜度的彩色显示器 | |
相机 | 颜色:1/2" 2,048 x 1, 536, 310 万像素 | |
物理特性 | 电源 | AC 适配器;输入 100-240 V,47-63 Hz;输出 12 V DC/2.0 A 最大 24 W |
仪器尺寸 | 21.0"(宽)x 6.0"(高)× 12.5"(长) 533 mm(宽)x 406 mm(高)x 318 mm(长) | |
重量 | 9.1 kg (20.1 lb) 10.0 kg (22.1 lb),带机械载物台 | |
输出端口 | 2 个 USB 2.0 端口 | |
硬件/软件 | 图像采集 | 带有成像软件的嵌入式操作系统,可捕获图像并通过鼠标或前置手动按钮保存 |
采集的图像 | 彩色相机:24 位全彩色 TIFF 或 PNG;JPEG、BMP(2,048 x 1,536 像素) |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。