不堵的流式细胞仪
保护您的珍贵样品
Attune NxT流式细胞仪在改进样本处理、定时项目运行及仪器耐用性方面做了独特设计。 将流式应用范围拓宽至以往较难处理的样本,例如大细胞和解离的组织团块。
申请报价申请演示
抗堵塞技术包括:
  • 采用注射泵进样系统,可以控制进样体积和压强在75PSI(相比于传统流式细胞仪 最大压强 为15PSI)
  • 流动室更大: 直径达到200 µm
  •  即便是稀释后的样本,也可快速上机获取,从而减少由于细胞间粘连所引起的仪器堵塞。
抗堵塞技术的原理
精确计算进样体积的工作原理类似于移液器。 柱塞压下(图1A )会产生张力。 柱塞与样本一起释放张力(图1B )。 在此严控的高压条件下,仪器堵塞的发生概率极低
anti-clogging technology
图 1. Attune NxT流式细胞仪的抗阻塞设计之一,就是基于注射泵的进样系统。
客户故事
请查看马德里自治大学Bruno Sainz博士所介绍的抗堵塞经验。  了解Attune技术在分析肿瘤样本方面的优势。
抗堵塞技术的原理
精确计算进样体积的工作原理类似于移液器。 柱塞压下(图1A )会产生张力。 柱塞与样本一起释放张力(图1B )。 在此严控的高压条件下,仪器堵塞的发生概率极低
anti-clogging technology
图 1. Attune NxT流式细胞仪的抗阻塞设计之一,就是基于注射泵的进样系统。
客户故事
请查看马德里自治大学Bruno Sainz博士所介绍的抗堵塞经验。  了解Attune技术在分析肿瘤样本方面的优势。