TSX通用系列:80余年创新精髓,铸就下一代超低温冰箱
Thermo Scientific TSX 通用系列超低温冰箱,是80余年工程专业知识在实验室低温存储设备上的深度凝练。TSX 通用系列超低温冰箱采用新一代 V -Drive 制冷技术,可与您的工作流程无缝衔接,助力实现更严格的性能,更快的冷却降温和恢复时间以及更低的能耗。 
新型 TSX 通用系列超低温冰箱具有升级版用户界面、通用电压、更宽的温度设定值范围 (-40°C) 、简化的软件更新、内置式附件功率等,在可靠性、性能和能效方面成为了标杆。
专为您的科研设计的关键特性
值得信赖的质量和可靠性
TSX 通用系列呈现迄今为止稳健的设计,融合了 80 余年经验中获得的深刻见解,提升了系统的每个环节。从密封系统和箱体结构到软件架构和电气元件,对每个部分均经过大量测试和改进。
  • 新的可靠性测试方案:在现场和实验室环境中进行超过 5400 天的综合测试
  • 质量保证: 完整的产线终端测试可确保符合高质量标准
  • 行业当先的保修服务:压缩机质保期为 12 年
更出色的性能
通过升级的变频压缩机、改进智能算法并采用新型通用 V—Drive 制冷技术来优化硬件,用户即可体验比上一代 TSX 系列平台更为优化的关键性能,其中包括:
  • 能耗降低 33%
  •  改进峰值变化 38%
  • 降温时间改善 41%
  • 开门回温时间改善 52%
设计升级:更绿色、更环保
我们致力于通过使用绿色制冷剂、采用节能型设计,并尽量使用可回收材料来制造产品,从而寻求对环境影响的降低之道,同时助力客户推进可持续性目标。 
  • 获得美国能源之星 (ENERGY STAR) 认证: 所有TSX 通用系列超低温冰箱大幅超过了当今的标准,并有望满足未来日益严格的标准。
  • 获得ACT 标签:助您明了产品的环境足迹
以用户为中心的设计
专为寻求在产品功能和用户体验方面有所提升的实验室而设计。用户可从优化的界面、更快的再次开门时间、更宽的温度设定值范围、更低的噪音、连接解决方案和通用电压中获益。
  • 通用电压:可在 100-230 V、 50/60 Hz 下运行
  • 温度设定值放宽: 工作温度升至 -40°C,这在 TSX 系列超低温冰箱平台中尚属首次
  • 30 秒再次开启时间: 较上一代 TSX 系列超低温冰箱相比快 57%
  • 静音设计:噪音低于44分贝时,可随处放置设备
  • 简化的更新: 更易于访问和安装最新更新
  • 连接已启用* :5V 和以太网供电的外部电源
专为您的应用需求而设计
TSX 通用系列超低温冰箱能够在通用电压 (100-230 V、50/60 Hz) 下运行,为用户提供一体化的完整解决方案,涵盖早期研究和开发直至各地的临床试验,简化采购和资格认证策略。
细胞和基因治疗
细胞和基因治疗产品包括活细胞,遗传物质和病毒载体,通常对温度波动和污染高度敏感。保持这些材料的完整性,对其有效性和安全性至关重要。TSX 通用系列超低温冰箱具备保护这些材料的能力,因为可将其置于靠近工作流程的位置,确保储存环境受控,并已由 Underwriters Laboratories (UL) 根据 ISO 14644-14:2016 标准单独测试,以满足国际标准化组织 (ISO) 5.5 级要求,从而为细胞与基因治疗企业提供了对其存储环境清洁度和控制性的高度信心。
生物样本库
超低温冰箱是生物样本库和生物储备库的重要组成部分,因其帮助确保珍贵样品的安全和质量。我们的 TSX 通用系列超低温冰箱旨在超越行业标准,呈现出色的性能和效率。新一代 TSX 通用系列超低温冰箱可将开门回温时间缩短 52% ,能耗降低 33% *,并且运行噪音仅为 44 分贝 (dBA)。 新一代超低温冰箱为现代实验室设计,配备 5 V 和以太网供电的外部电源。它们可支持实验室为实时监测做好连接准备,以便实时监控,从而确保生物样本库的正常运行。
*数据来源于上一代 TSX600 容量机组。
订购信息
TSX 通用系列超低温冰箱 (-86°C 至 -40°C) 
Model number Capacity cu. ft.
(liters)
Rack capacity
(2 inch boxes)
Electrical Plug Shelves Door style
TSX40086FA 19.4 (549)
16 (400)
100-230V
50/60 Hz
Country-specific
(see table for options)
4 shelves
(3 Adjustable)
Outer (1)
Inner (2)
TSX50086FA 24.1 (682) 20 (500)
TSX60086FA 28.8 (816) 24 (600)
TSX70086FA 33.5 (949) 28 (700)
认证和验证
已获得能源之星认证 - 由政府作为背书的能效符号。
已获得 ACT 标签认证 - 对产品、运营及其生命周期的可持续影响进行第三方验证。
符合重要新替代品政策 (SNAP) 计划,即美国环境保护署 (EPA) 规定的美国《清洁空气法案》的一部分。
已获得 cULus 认证 - 经 Underwriters Laboratories 测试符合加拿大和美国的安全标准。