全新通用型台式离心机系列,耀世来袭!
赛默飞世尔科技投入多年研发力量倾力打造的、全新跨时代的Thermo Scientific™ Multifuge™ X1/X4F Pro 和 Sorvall™ ST1/ST4F Plus 离心机系列 ,现已在中国正式上市!
该系列新品的加入,进一步扩大了Thermo Scientific™ 通用型台式离心机系列的可选机型范围,旨在帮助客户更好的满足生物制药、细胞和基因治疗、临床检测、学术研究实验室等多领域科研需求。
Thermo Scientific™ Multifuge™ X Pro和Sorvall™ ST Plus 通用离心机系列-产品优势
全新触摸屏技术
加强领先优势
  • 全新彩色显示屏,易于使用
  • 离心机运行状态一目了然,尽在掌握
  • 步进编程,让实验智能化,事半功倍
新增强大转头
丰富转头多样性
  • 支持选配24种不同类型的转头
  • 全新H-Flex 转头,实现一转多用,可同时处理15/50ml离心管,采血管和酶标板
  • 全新45°角的碳纤维转头F10-6x100ml LEX,解决分离困难
ClickSeal™
防生物污染密封盖
  • 支持单手操作,防止样品受到生物污染,保障生物安全性
  • 获得英国Porton Down的CAMRTM认证
Auto-Lock™ 
转头自锁
  • 支持 3 秒内快速、安全地更换转头
  • 快速、灵活切换应用,帮助节省时间以快速获得实验结果
Fiberlite™
碳纤维转头
  • 卓越的人体工程学设计,结构轻巧
  • 碳纤维结构具有出色的耐用性,重量更轻、性能更强
  • 让台式转头拥有落地式转头的性能
全新触摸屏技术加强领先优势
  • 全新彩色显示屏,易于使用
  • 离心机运行状态一目了然,尽在掌握
  • 步进编程,让实验智能化,事半功倍
新增强大转头丰富转头多样性
  • 支持选配24种不同类型的转头
  • 全新H-Flex 转头,实现一转多用,可同时处理15/50ml离心管,采血管和酶标板
  • 全新45°角的碳纤维转头F10-6x100ml LEX,解决分离困难
ClickSeal™ 防生物污染密封盖
  • 支持单手操作,防止样品受到生物污染,保障生物安全性
  • 获得英国Porton Down的CAMRTM认证
Auto-Lock™ 转头自锁
  • 支持 3 秒内快速、安全地更换转头
  • 快速、灵活切换应用,帮助节省时间以快速获得实验结果
Fiberlite™ 碳纤维转头
  • 卓越的人体工程学设计,结构轻巧
  • 碳纤维结构具有出色的耐用性,重量更轻、性能更强
  • 让台式转头拥有落地式转头的性能
行业应用领域
COVID-19
核酸检测
Clinical lab
临床检测
GMP QA/QC
GMP生产的QA/QC检测
Cell Gene Therapy
细胞基因治疗
Molecular Biology
分子生物学
Cell Culture
生物培养
COVID-19
核酸检测
Clinical lab
临床检测
GMP QA/QC
GMP生产的QA/QC检测
Cell Gene Therapy
细胞基因治疗
Molecular Biology
分子生物学
Cell Culture
生物培养
Thermo Scientific™ Multifuge™ X Pro及 Sorvall™ ST Plus通用离心机系列
Multifuge X1/X1R Pro高性能通用台式离心机
  • 最大转速 15200 rpm(25830 xg)
  • 全新触摸屏控制,多步骤程序设定
  • 生物安全密封盖
  • 专利的Fiberlite碳纤维转头
  • 专利的Auto-Lock转头自锁系统
Sorvall ST1/ST1R Plus通用台式离心机
  • 最大处理量4x400ml
  • 生物安全密封盖
  • 专利的Fiberlite碳纤维转头
  • 专利的Auto-Lock转头自锁系统
  • 全新的H-Flex 1转头,一转多用
Multifuge X4/X4R Pro高性能通用台式离心机
  • 最大处理量 4x1000ml
  • 全新触摸屏控制,运行监测
  • 生物安全密封盖
  • 专利的Fiberlite碳纤维转头
  • 专利的Auto-Lock转头自锁系统
  • 转头选择多达18个
Sorvall ST4/ST4R plus通用台式离心机
  • 最高转速 15200 rpm(25830 xg)
  • 生物安全密封盖
  • 专利的Fiberlite碳纤维转头
  • 专利的Auto-Lock转头自锁系统
  • 全新H-Flex HS4 转头,一转多用
Multifuge X4F/X4F R Pro 落地式离心机
  • 最大角转头处理量6 x 250 mL
  • 全新触摸屏控制,ACE 模式
  • 预冷设定,定制脉冲功能
  • 生物安全密封盖
  • 专利的Fiberlite碳纤维转头
  • 专利的Auto-Lock转头自锁系统
Sorvall ST4F/ST4F R Plus落地式离心机
  • 最大处理量4x1000ml
  • 生物安全密封盖
  • 专利的Fiberlite碳纤维转头
  • 专利的Auto-Lock转头自锁系统
  • 全新的H-Flex HS4转头,一转多用
Thermo Scientific™ Multifuge™ X Pro及 Sorvall™ ST Plus产品彩页
Thermo Scientific™ 通用离心机系列-视频展示区