CentriPAK
成功进行较高得率生物样品分离的关键
通过提升收获、澄清和纯化技术,较大限度地提高您的上下游生产力。设计用于所有生物样品分离应用的强大解决方案,涵盖以下各种产品从研发规模到大规模生产:生物制剂、重组蛋白、疫苗、细胞治疗产品、兽医药品、生物燃料。了解我们为追求高质量、批次重现性和可追溯性而设计的生物工艺离心机。
浏览我们的全系产品,或让我们的专家帮助您做出选择。
更洁净、更快速、更高得率的生物分离
Thermo Scientific 离心机解决方案具有以下优势:采用值得信赖的专业生物技术设计,减少去污和清洗流程,简化 cGMP 合规流程。离心机的其他功能由深谙实验室需求的专家设计,机身小巧,只需占用很少空间,并且配有集成式解决方案,可实现安全的连续流生产。以更洁净、更快速、更高得率的生物分离为目标;我们的离心机解决方案将帮助您实现该目标。
选择适用于各个生物工艺阶段的离心机
生物工艺离心机生物工艺离心机转头
 生物工艺离心机容器
Sorvall BIOS 16 ›
 • 6 x 1000 mL 转头 ›
• Nalgene 1000 mL 瓶 ›
 • 8 x 1000 mL 转头 ›
 • 6 x 2000 mL 转头 › • 椭圆形 2000 mL 瓶 ›
 • BIOS 2000 mL 瓶 ›
 • CentriPAK 生物工艺容器 ›
 • 8 x 2000 mL 转头 ›
生物工艺离心机生物工艺离心机转头
生物工艺离心机容器
Sorvall BIOS A ›
• 10 x 1000 mL 转头
• Fiberlite 1000 mL 瓶 ›
Sorvall LYNX 4000 ›
Sorvall LYNX 6000 ›
 • 6 x 250 mL 转头 › • Fiberlite 250 mL 瓶 ›
 • 6 x 500 mL 转头 › • Fiberlite 500 mL 瓶 ›
 • 4 x 1000 mL 转头 › • Fiberlite 1000 mL 瓶 ›
Sorvall LYNX 6000 ›
 • 6 x 1000 mL 转头 › • Fiberlite 1000 mL 瓶 ›
 • TCF-20 转头 › • 连续流和区带 ›
生物工艺离心机生物工艺离心机转头
生物工艺离心机模式
Sorvall WX+ 超高速系列 
•  TCF-32 / TZ-32 转头 ›
 • 连续流和区带 ›
Sorvall CC40 系列 
 • C40CT 转头 ›
 • 连续流和区带 ›
生物工艺离心机生物工艺离心机转头
 生物工艺离心机容器
Sorvall BIOS 16 ›
 • 6 x 1000 mL 转头 ›
• Nalgene 1000 mL 瓶 ›
 • 8 x 1000 mL 转头 ›
 • 6 x 2000 mL 转头 › • 椭圆形 2000 mL 瓶 ›
 • BIOS 2000 mL 瓶 ›
 • CentriPAK 生物工艺容器 ›
 • 8 x 2000 mL 转头 ›
生物工艺离心机生物工艺离心机转头
生物工艺离心机容器
Sorvall BIOS A ›
• 10 x 1000 mL 转头
• Fiberlite 1000 mL 瓶 ›
Sorvall LYNX 4000 ›
Sorvall LYNX 6000 ›
 • 6 x 250 mL 转头 › • Fiberlite 250 mL 瓶 ›
 • 6 x 500 mL 转头 › • Fiberlite 500 mL 瓶 ›
 • 4 x 1000 mL 转头 › • Fiberlite 1000 mL 瓶 ›
Sorvall LYNX 6000 ›
 • 6 x 1000 mL 转头 › • Fiberlite 1000 mL 瓶 ›
 • TCF-20 转头 › • 连续流和区带 ›
生物工艺离心机生物工艺离心机转头
生物工艺离心机模式
Sorvall WX+ 超高速系列 
•  TCF-32 / TZ-32 转头 ›
 • 连续流和区带 ›
Sorvall CC40 系列 
 • C40CT 转头 ›
 • 连续流和区带 ›
精选生物工艺离心机
我们新推出的这套离心解决方案专为当前的细胞治疗和新蛋白质、抗体和疫苗生产而开发,借助其可以无缝完成工艺放大过程,实现更具成本效益的生物生产。
 Sorvall BIOS 16Sorvall BIOS ASorvall LYNX 高速系列Sorvall WX+ 超高速系列 Sorvall CC40 系列
 扩大您的批量生产能力和细胞回收能力,无需额外资本投资更高离心力和容量,增强您的批量生产能力。以较高的离心力从生物反应器或其他来源快速、高效分离细胞培养物,同时简化操作以提高生产力、安全性和可靠性。转速高达 100,000 rpm,且占用空间小,可尽量提高实验室空间利用率纯化高价值样本,比如疫苗。
容量16 L(8 x 2000 mL 瓶)10 L(10 x 1000 mL 瓶)
6 L(6 x 1000 mL 瓶)
最多 1.35 L 沉淀
最多 1.69 L沉淀
最多 8.0 L 沉淀
附件
Nalgene 1000 mL 瓶 ›
椭圆形 2000 mL 瓶 ›
SteriBIOS 2000 mL 瓶 ›
CentriPAK 生物工艺容器 ›
管适配器:
5/7 mL;
10 mL;
15 mL,锥形;50 mL,锥形;500 mL,锥形;微孔板
Fiberlite 1000 mL 瓶 ›
SteriBIOS 1000 mL 瓶 ›
Fiberlite 250 mL 瓶 ›
Fiberlite 500 mL 瓶 ›
Fiberlite 1000 mL 瓶 ›
SteriBIOS 1000 mL 瓶 ›
连续流和区带 ›
连续流和区带 ›连续流和区带 ›
生物工艺转速上限5,400 rpm6,250rpm20,000 rpm32,000 rpm40,000 rpm
生物工艺 RCF 上限8,500 x g12,000 x g42,931 x g102,000 x g118,000 x g
细胞类型哺乳动物、酵母菌、细菌哺乳动物、酵母菌、细菌酵母菌、细菌、蛋白质病毒、蛋白质病毒、蛋白质
了解更多目录目录目录目录目录
按需观看网络讲座
bioprocesing-webinar-image
对于生物工艺工作流程中的离心,有哪些重要考虑因素?
主讲人
Benoit Limon
生物工艺应用专家,落地式离心机
观看网络讲座
观看这些视频并了解更多信息
用于生物工艺的离心机解决方案
从精选宣传材料中了解更多信息
CentriPAKSmartNotes-tmbnail
离心 GMP 应用
Thermo Scientific CentriPAK 搭配 Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 离心机是我们客户在进行细胞培养分离的 GMP 解决方案。此解决方案为其提供一次性无菌密闭系统生物工艺容器产品,并附带产品接触检验报告。
精彩视频
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BPC 生物工艺容器介绍视频
生物工艺离心机相关目录
此摇床能够持续可靠地运行,非常适合细胞在您的工作环境中存活和生长。
强大的污染防治技术和生长优化解决方案提高了应用灵活性。
在每个阶段完善您的细胞培养工艺——从研究和工艺开发到大规模生物制造。
经验证的细胞培养仪器和设备,包括 CO2 培养箱、生物安全柜、通用离心机、实验室冷藏冰箱和冷冻冰箱、自动细胞计数仪和细胞成像系统。
一次性技术有助于满足生物治疗开发和制造的专业需求。
我们的生物工艺容器系统包括标配和可定制、柔性和刚性生物工艺容器、袋、管路组件和歧管。
从表达培育到下游纯化和最终产品测试,我们可帮助建立产品质量、安全性和快速入市效率等方面的新制造标准。
从批量处理到连续处理,从工艺开发到生产规模。