借助可靠的炉子获得一致的结果,从而实现您的日常目标。Thermo Scientific 箱式炉和管式炉产品具备多种样式,能胜任日常性任务与技术性任务,例如:温度范围可高达 1200°C;温度控制选项可满足您的应用需求;嵌入式或开放式加热元件旨在确保样品安全稳定的同时,亦能可靠地维持温度均匀性。
为您的实验室选择箱式炉或管式炉
箱式炉
  • 用于处理较大样品或方便用户获取样品
  • 提供小号、中号和大号箱式炉
  • 适合各个行业和不同研究实验室的灰化应用 
  • 产品特征包括可变密度绝热层、双层外壳构造、经久耐用的加热元件,以及竖直侧开、水平侧开或下开式炉门
管式炉
  • 用于处理较小样品或惰性气体环境中的样品
  • 单区和三区设计,可实现精准温控。三区控制有助于实现各区不同温度。
  • 材料测试、热解和晶体生长应用
  • 部分型号采用对开式设计,方便更换炉管
探索适合您应用的炉子
查看我们的快速应用指南,选择适合您所需工作量的炉子。有多种温控选项、加热元件和炉子形式可供选择,能满足您的分析需求。
实验室箱式炉
通常用于处理较大样品或方便用户取放样本。我们提供适合各种工业和实验室应用的多功能大、中、小型箱式炉。先进的工程设计和专业化构建技术,包括可变密度绝热层、双层外壳构造、经久耐用的加热元件,以及以及侧开门(竖直或水平)或下开门。
Lindberg/Blue M LGO
1200°C 箱式炉
Lindberg/Blue M Moldatherm 箱式炉
Thermolyne 大型台式马弗炉
Thermolyne 台式马弗炉
Thermolyne 优质大型马弗炉
Thermolyne 小型台式马弗炉
加热范围
100°C-1200°C
100°C-1100°C
100°C-1093°C
100°C-1200°C
100°C-1200°C
100°C-1100°C
可用容量
16.4 L - 55.3 L
1.99 L - 42.5 L
45 L
14 L
2 L - 5.8 L
1.3 L - 2.1 L
加热元件
嵌入式
嵌入式
嵌入式
嵌入式
开放式
嵌入式
实验室管式炉
管式炉通常用于处理较小样品或在惰性气体环境中加热。单区和三区结构专为实现精准温控而设计。三区控制可让用户为每个区域选择不同的温度(例如针对具体的气体应用或材料实验)。部分型号采用对开式设计,便于您更换炉管。
Lindberg/Blue M 1200°C 对开式管式炉*
Lindberg/Blue M 1100°C 管式炉
Lindberg/Blue M Mini-Mite 管式炉
加热范围
100°C-1200°C
100°C-1100°C
100°C-1100°C
可用容量
30.5 cm、61 cm 或 91.4 cm /
12 in.、24 in. 或 36 in.
61 cm 或 91.4 cm /
24 in. 或 36 in.
30.5 cm /
12 in.
加热元件
开放式
嵌入式
开放式
炉子附件
描述
尺寸
货号
Thermolyne 排气管套件
Thermolyne 优质大型马弗炉 
对炉子的运行至关重要 - 必须为您的炉子安装适当的排气管,以清除在灰化过程中产生的烟雾和气体。订购此套件可简化安装。
套件包括管路、支架和螺钉。
AY408X1A
Thermolyne 大型台式马弗炉
Lindberg/BLUE M 管式炉管转接头/套管
Lindberg/Blue M 1100 °C 管式炉* – STF55346 和 STF55666 系列型号
提供额外尺寸的管转接头,可为您的应用提高灵活性。管转接头可将一定尺寸的工艺管固定到位,确保其不会接触到管式炉的侧壁,从而保护炉子的加热元件。
3 in. 转接头
59545
3 in. 转接头
59555
4 in. 转接头
59556
空管(实心)转接头
59549
Lindberg/Blue M 1200 °C 对开式管式炉* – HTF55122、HTF55322、HTF55342 和 HTF55347 系列型号
0.75 in. 转接头
59510
1 in. 转接头
59511
空管(实心)转接头
59519
1 in. 转接头
59521
1.5 in. 转接头
59522
2 in. 转接头
59523
2.5 in. 转接头
59524
3 in. 转接头
59525
空管(实心)转接头
59529
*可提供其他的转接头。如需订购以下产品:Lindberg/Blue M 1100 °C 马弗炉型号 STF55346 的转接头,请联系您当地的代表或客户支持部门:1 in. (货号 59541TA);Lindberg/Blue M 1100 °C 炉子型号 STF55666 的转接头:6 in. (货号 59558TA),空管(实心)转接头(货号 59559TA);以及 Lindberg/Blue M 1200 °C 对开式炉型号 HTF55667 的转接头:3 in. (货号 59535TA),4 in. (货号 59536TA),5 in. (货号 59537TA),6 in. (货号 59538TA),空管(实心)转接头(货号:59539TA)。
替换部件
替换部件
用于:
描述
尺寸
货号
炉膛托盘
F47900 系列
炉膛托盘和炉膛板位于炉底,可在运行过程中保护底部加热元件。
15.2 x 14.3 x 0.95 cm / 5.98 x 5.63 x 0.37 in.
PH479X1
炉膛托盘
F80000 系列
25.4 x 19.3 x 0.95 cm / 10 x 7.6 x 0.38 in.
PH480X1
陶瓷隔板
陶瓷隔板可在不影响最高工作温度的情况下扩大内部可用的样品空间。
17.4 x 17.3 x 1.2 cm / 6.85 x 6.81 x 0.47 in.
SH480X1
替换部件
描述
尺寸
货号
坩埚托盘
订购专为实现炉子配置定制化而设计的额外托盘。托盘可容纳各种尺寸的坩埚,使用时可置于搁板或炉膛托盘上。
32.4 x 25.4 x 17.1 cm / 12.75 x 10 x 6.75 in.
TY408X2A
炉膛托盘
炉膛托盘和炉膛板位于炉底,可在运行过程中保护底部加热元件。
8.2 x 10.1 x 1.27 cm / 3.3 x 4 x 0.5 in.
PHX1
炉膛托盘
25.4 x 19.3 x 0.95 cm / 10 x 7.6 x 0.38 in.
PH177X1
不锈钢隔板
不锈钢隔板可扩大内部可用的样品空间,但最高工作温度限制在 975°C。 如果需要更高的温度,请使用陶瓷隔板。
32.5 x 21.1 cm. /
12.8 x 8.3 in.
SH408X1
隔板手柄
与坩埚托盘一起使用,用于将热托盘放入加热炉或从中取出。
HN408X2A
隔板挂钩
可将隔板固定在适当位置,也可灵活放置隔板。
JSX16
替换部件
描述
尺寸
货号
坩埚托盘
订购专为实现炉子配置定制化而设计的额外托盘。托盘可容纳各种尺寸的坩埚,使用时可置于搁板或炉膛托盘上。
32.4 x 25.4 x 17.1 cm / 12.75 x 10 x 6.75 in.
TY408X2A
炉膛托盘
炉膛托盘和炉膛板位于炉底,可在运行过程中保护底部加热元件。
17.1 x 14.9 x 1.9 cm / 6.75 x 5.9 x 0.75 in.
PH146X1
耐火隔板
耐火隔板可在不影响最高工作温度的情况下扩大内部可用的样品空间。 
35.2 x 25.4 x 1.27 cm / 13.87 x 10 x 0.56 in.
SH412X1
隔板手柄
与坩埚托盘一起使用,用于将热托盘放入加热炉或从中取出。
HN408X2A
* 可提供其他替换部件。如需订购以下产品,请联系您当地的代表或客户支持部门:Thermolyne 小型台式马弗炉型号 FB1300 的炉膛托盘(货号 PH44X1);Thermolyne 小型台式马弗炉型号 FB1400 的炉膛托盘(货号 PH48X1) ;Thermolyne 工业用台式马弗炉的炉膛托盘(货号:PHX2)。
相关支持
联系我们的专家服务团队,了解有关支持计划、部件和耗材资源以及其他仪器服务的信息