Stabiity Chambers
稳定性试验箱符合人用药品注册技术要求国际协调会议 (ICH) 关于原料药和产品储存试验的指南。此装置非常适合药物稳定性研究、包装产品的有效期试验以及昆虫和其他大规模生物学研究。
  • 试验箱的温度范围为 0°C 至 60°C(32°F 至 140°F),可按 0.1°C 的增量进行设置
  • 定向气流系统可在整个试验箱内均匀地分布气流
  • 提供各种选件,以满足对搁架、门、水处理系统、文档记录等的特定需求 
根据稳定性试验箱的功能进行选择
大型稳定性试验箱
小型稳定性试验箱
 stability-chamber-large
stability-chamber-small
尺寸821L311L
外部尺寸(宽x高x深)965 x 2248 x 813mm
38.00 x 88.50 x 32.00 in.
965 x 1308 x 813mm
38.00 x 51.50 x 32.00 in.
内部尺寸(宽x高x深)
787 x 1524 x 686mm
31.00 x 60.00 x 27.00 in.
787 x 609 x 686mm
31.00 x 24.00 x 27.00 in.
净重347kg / 765 lbs261kg / 575 lbs
装运重量472kg / 1040 lbs325kg / 715 lbs
温度
温度范围0°C 至 60°C(32°F 至 140°F)
控制器、传感器Watlow 微处理器 - PID,配备 RTD 传感器
显示器数字双 LED,可读性&可设置性可按每次 0.1°C 的增量配置
可编程性单一设定点,升温&持温(多至 40 级)
20°C 至 37°C 时的温度均匀性≤ ±0.3°C
20°C 至 37°C 时的温度稳定性≤ ±0.1°C  
湿度功能
耗水量 / 规格最多 12L / 3 gal/天;
去矿物质水,电阻:0.5 - 1 MΩ cm
相对湿度范围37°C (98.6°F) 时,高于环境湿度至 95% ±5.0% 相对湿度
水管接头*进水口:1⁄8" 凹式 NPT,排水口:3⁄8" FPT & 3⁄8" 外径右后部 P 形存水管,初始灌注约为 1L / 1qt.
供电系统
电压230V,50/60Hz,15.0安培
插头NEMA 14-20P
电源开关2极
干触点通用、NO、NC
数据输出4-20 毫安、温度和 RH
标准接入口直径 54mm / 2.1in;左侧;带外部和内部硅胶塞
订购号39483907
* 除非配备可选的 Thermo Scientific 冷凝水蒸发器(货号1900391),否则所有型号都需要排水装置。需要恒定水源以控制湿度
稳定性试验箱和 ICH 指南:为药物稳定性试验选择合适的设备
ICH Guidelines
在制药行业中,稳定性试验有助于证明在各种环境条件(包括温度、湿度和光照)下药品质量随时间的变化。在药品上市之前,必须完成此试验。了解如何选择合适的稳定性试验箱来满足合规标准。
下载文章
耐用的结构和直观的控制面板
试验箱详情
试验箱控件
试验箱基座
eBook-Drug-tability-Testing-101
下载免费电子书! 
"药物稳定性试验101"
对药物稳定性试验充满好奇?想了解其用途及使用方法?下载电子书,深入了解药物的压力测试过程。电子书由我们的专家团队制作,您将从中了解到试验参数、强制降解以及购买气候控制技术时需要考虑的因素等诸多信息!
下载电子书