Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™数字PCR系统是基于芯片的数字 PCR (dPCR) 平台,采用具有专利的微流体阵列式芯片 (MAP) 技术,将dPCR的所有步骤——液滴生成、PCR扩增和数据收集全部集成到一台仪器上进行。工作流程如同熟悉的 qPCR 工作流程一般,能够提高易用性、最大限度地减少人工操作步骤并最大限度地提高一致性及检测结果精准度。
数字 PCR (dPCR)无需标准品和标准曲线,克服了稳定性差和低准确度的问题。QuantStudio Absolute Q 数字 PCR 系统仅由一台仪器组成,将所需的所有步骤集成到一块芯片板上,并将多步骤的多仪器工作流程转换为类似 qPCR 的一步式工作流程。
QuantStudio Absolute Q数字PCR系统专有的微流体阵列式芯片 (MAP) 技术能够轻松地对 20,000 个精确定义的微孔进行一致的液滴生成。由于死体积低于 5%,您将纵观全局并最大限度地减少每次反应的样本损失,从而提高检测结果精准度。
MAP16 数字 PCR 芯片板
• 每块板具有16个芯片
• 每个芯片可分析20,000个液滴
• 每个反应死体积<5%
对反应体系进行物理分隔成纳米级微小反应液滴时,需要尽可能多的分析上样反应体系,以最大限度地提高检测灵敏度和准确度。QuantStudio Absolute Q数字PCR系统可分析95%以上的样本,从而获得更准确的数据结果。
试想在拥挤的影院中寻找一位朋友。如果75%的座位均不可见,则明显更难找到要找的人。
QuantStudio Absolute Q 数字 PCR 系统配备3个LED光源,最多支持5 个荧光检测通道(工厂校正),每份样本中可进行多靶标检测,从而节省时间和试剂,获得更多实验数据。 其中,ROX通道为液滴质控通道,可根据ROX染料的荧光信号强度评判所有微孔内液滴是否正常生成,非正常液滴予以剔除分析,从而获得更准确结果。 PCR扩增后信号扫描值减去PCR扩增前扫描值,以剔除任何异常如异物、发光颗粒导致的假阳性液滴。
对于需要高灵敏度、高精度和准确度的检测,QuantStudio Absolute Q 数字 PCR 系统是一种理想选择。
该控制分析软件,可轻松编辑板面布局、荧光通道和热循环程序等参数,可以快速运行实验。设置后,可以保存和重新加载特定程序,简化您的工作流程。
检测结果可视化或技术重复样本联合分析既快速又简单。结果可轻松导出,进行下游分析,或编译成报告。
PCR扩增后信号扫描值减去PCR扩增前扫描值,以剔除任何异常如异物、发光颗粒导致的假阳性液滴。