SuperSignal Chemiluminescent Substrates
Thermo Scientific SuperSignal 化学发光 HRP 底物在蛋白质印迹应用中具有出色的性能,与其他基于鲁米诺的检测系统相比,具有更长的发光时间和更高的信号强度。
我们提供多种化学发光底物,每种底物都为满足特定的实验需求而研发。 
Thermo Scientific 化学发光 HRP 底物
Thermo Scientific 底物主要优势灵敏度灵敏度
等级
信号持续时间(小时)推荐
抗体 稀释范围
Pierce ECL入门级 ECL 底物低皮克11 至 21°: 0.2–10 μg/mL
2°: 0.07–1 μg/mL
Pierce ECL Plus兼容化学发光和荧光检测,可灵活选择检测模式低皮克至中飞克251°: 0.05–1 μg/mL
2°: 5–40 ng/mL
SuperSignal West Pico PLUS日常应用,稳定性好,灵敏度较入门级 ECL 更高低皮克至高飞克3长达  241°: 0.2–1 μg/mL
2°: 10–50 ng/mL
SuperSignal West Dura信号持久,适合与成像系统一起使用中飞克3241°: 0.02–1 μg/mL
2°: 4–20 ng/mL
SuperSignal West Femto在优化的系统中可获得理想的高灵敏度低至中飞克481°: 10–200 ng/mL
2°: 2–10 ng/mL
SuperSignal West Atto最高灵敏度,所需优化操作更少低飞克至高阿克561°: 0.2–1 μg/mL
2°: 4–10 ng/mL
† 灵敏度等级:1=最低,5=最高
SuperSignal West Pico Plus 化学发光底物
与老款 SuperSignal West Pico 底物相比,升级版 Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS 化学发光底物具有更好的灵敏度,更长的信号持续时间和更高的信号强度。理想的发光强度与出色的持续时间相结合,可实现多次曝光,轻松获得发表级别的印迹图像。
SuperSignal West Pico PLUS 底物的性能数据
SuperSignal™ West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate
其他化学发光底物与 SuperSignal West Pico PLUS 底物的比较。 使用 2 倍梯度稀释的 HEK293 或 HeLa 细胞裂解物进行指定目标的检测,从括号中所示的量开始。用 SuperSignal West Pico PLUS 底物或 Bio-Rad Clarity 底物孵育 5 分钟后,进行化学发光检测并比较底物的性能。参阅产品页了解详细信息
满足低皮克到高飞克级检测所需
Low picogram to high femtogram detection
使用 SuperSignal West Pico PLUS 底物进行低皮克到高飞克级的检测。在电泳还原样品缓冲液中稀释 Turbo GFP-His-HA-Flag。泳道 1 包括 10 pg 纯化蛋白,1:1 制备梯度稀释液,蛋白上样量为 10 µL/孔。电泳后,将蛋白质转印到硝酸纤维素膜上,进行封闭后,将膜与 His 抗体一起孵育 (货号MA1-21315) ,一抗浓度1 µg/mL,然后与山羊抗小鼠 HRP 二抗一起孵育(货号32430),二抗浓度100 ng/mL。加入 SuperSignal West Pico PLUS 底物后(货号34577)进行印迹成像。
信号持久稳定
Robust signal
使用 SuperSignal West Pico PLUS 底物获得稳定的信号。 使用 2 倍梯度稀释的 HEK293 或 HeLa 细胞裂解物进行指定目标的检测,分别从 4 µg/孔或 20 µg/孔开始。SDS-PAGE 分离后,转印蛋白质到 PVDF 膜(货号88518)或硝酸纤维素膜(货号88018)上,使用 Pierce Power Blotter(货号22834)和 Pierce 1 步法转印缓冲液(货号84731)。用溶解在 Pierce 20X TBS Tween 20 缓冲液中的 5% 脱脂奶粉封闭膜,缓冲液(货号28360),使用 Invitrogen™ beta-Catenin(货号MA1-300),STAT3(货号MA1-13042),或 WNT1(货号MA5-15544)一抗孵育,然后使用山羊抗小鼠 IgG(H + L)二抗 HRP 二抗一起孵育(货号31430),二抗浓度 20 ng/mL。加入 SuperSignal West Pico PLUS 底物孵育 5分钟后,进行化学发光检测。加入底物后,在指定时间点下捕获胶片上的信号。
SuperSignal West Dura 化学发光底物
Thermo Scientific SuperSignal West Dura 持久型化学发光底物经过优化,可实现高灵敏度和长信号持续时间的检测,非常适用于基于冷 CCD 镜头的成像系统。与信号在 30-60 分钟之内下降到几乎无法检测到的底物不同,SuperSignal West Dura 化学发光底物产生的信号可稳定保持 24 小时,从而实现胶片或成像系统的多次曝光。
SuperSignal West Dura 底物的性能数据
Longer signal duration with SuperSignal West Dura substrate
SuperSignal West Dura 底物的信号持续时间更长。 在硝酸纤维素膜上检测 HeLa 细胞裂解物中的 Hsp86。在样品缓冲液中稀释 HeLa 细胞裂解物,然后在 95˚C 下加热 5 分钟。泳道 1 含有 10μg 总蛋白(总 10μL/孔)。制备四组 1:1 梯度稀释液,蛋白上样量为 10μL/孔(泳道 2-5)。蛋白转印到硝酸纤维素膜上后(货号88024),进行印迹封闭(货号37542),用兔抗 Hsp 86 抗体(货号PA3-013)孵育,然后用山羊抗兔 IgG HRP 二抗(货号31460)孵育,二抗浓度为 6.6 ng/mL。最后,根据产品说明书分别加入 SuperSignal West Dura 底物(货号 34076)或 Amersham™ ECL™ Prime 底物(GE Healthcare,货号RPN2232)。在底物孵育后的各个时间点,使用 CCD 成像系统对两个印迹进行成像。(在每个时间点对两个印迹使用相同的成像曝光参数。)
中飞克级灵敏检测
Obtain mid-femtogram detection with SuperSignal West Dura substrate
使用 SuperSignal West Dura 底物实现中飞克检测。 在电泳还原样品缓冲液中稀释 Turbo GFP-His-HA-FLAG。 泳道 1 包括 1,000 fg 的 Turbo GFP。制备七组 1:1 梯度稀释液,蛋白上样量为 10μL/孔。电泳后,将蛋白质转印到 PVDF 膜(货号88518)上,然后使用 SuperBlock T20(TBS)封闭缓冲液(货号37536)封闭膜。膜与生物素化的 His 抗体 (货号MA1-21315-BTIN)一起孵育,一抗浓度为 1 μg/mL ,然后与 Invitrogen Streptavidin, HRP 二抗(货号21126)一起孵育,二抗稀释度为1:50,000。加入 SuperSignal West Dura 底物(货号34076)后检测印迹。
更高的灵敏度和更长的信号持续时间
Better sensitivity and signal duration with SuperSignal West Dura substrate
使用 SuperSignal West Dura 底物获得更高的灵敏度和更长的信号持续时间。 在电泳还原样品缓冲液中稀释 A431 细胞裂解液。泳道 1 包含 5 µg 的 A431 裂解液。制备五组 1:1 梯度稀释液,蛋白上样量为 10μL/孔。电泳后,将蛋白质转印到硝酸纤维素膜(货号88018)上,使用 Pierce Power Blotter(货号22834)和 Pierce 1 步法转印缓冲液(货号84731)。使用含 5% 牛奶的 TBST 缓冲液封闭膜。将膜与 β-Catenin 抗体(货号MA1-300) 一起孵育, 一抗浓度为 0.3 µg/mL,然后与山羊抗小鼠 HRP 二抗(货号32430)一起孵育,二抗浓度为20 ng/mL。根据每个制造商的说明书,加入 SuperSignal West Dura 底物(货号34076),Clarity™ Western ECL 印迹底物(Bio-Rad Laboratories, Inc.)或 Immobilon™ Western Chemiluminescent HRP 底物(EMD Millipore Corp.)后检测印迹。在 myECL 成像仪上同时采集 30 秒曝光的印迹结果,成像仪设置为:黑色= 65,296,白色= 65,535,gamma = 1.0。
SuperSignal West Femto 化学发光底物
Thermo Scientific SuperSignal West Femto 超敏化学发光底物可实现低飞克级的蛋白质印迹检测。当与优化的抗体浓度和封闭缓冲液结合使用时,SuperSignal West Femto 底物能够检测到低丰度目标蛋白,即使目标蛋白丰度太低而无法用入门级 ECL 底物观察到。
SuperSignal West Femto 底物的性能数据
True femtogram levels of detection with SuperSignal West Femto substrate
使用 SuperSignal West Femto 底物进行真正的飞克级检测,。 将纯化的 IκB 从 100 到 1 fg 进行一系列稀释,然后在 4-20% 小型胶上进行电泳。将蛋白质转印到 PVDF 膜上,在室温下使用 StartingBlock 封闭缓冲液封闭 1 小时。使用1:1,000 稀释的兔抗 IκBα(1 mg/mL),4°C 下过夜孵育,然后在室温下,使用 1:200,000 稀释的 HRP 山羊抗兔 lgG(1 mg/mL)二抗孵育 1 小时。将该膜在 Thermo Scientific CL-XPosure 胶片下曝光 1 分钟。
高灵敏度和持久的信号
Obtain maximum sensitivity and signal duration with SuperSignal West Femto substrate
使用 SuperSignal West Femto 底物获得高灵敏度和长信号持续时间。 在电泳还原样品缓冲液中稀释 NIH3T3 裂解液。泳道 1 包含 5 µg 的 NIH3T3 裂解液。制备五组 1:1 梯度稀释液,蛋白上样量为 10μL/孔。电泳后,将蛋白质转印到硝酸纤维素膜(货号88018)上,使用 Pierce Power Blotter(货号22834)和 Pierce 1 步法转印缓冲液(货号 84731)。用含 5% 牛奶的 TBST 缓冲液封闭膜。将膜与抗 Erk1 (货号MA1-13041) 一起孵育,一抗浓度为 0.2 µg/mL,然后与山羊抗小鼠 HRP 二抗(货号32430)一起孵育,二抗浓度为5 ng/mL。根据每个制造商的说明书,加入 SuperSignal West Femto 底物(货号34096),Clarity™ Western ECL 印迹底物(Bio-Rad Laboratories, Inc.)或 Luminata™ Forte Western HRP 底物(EMD Millipore Corp.)或 Immobilon™ Western 化学发光 HRP 底物(EMD Millipore Corp.)后检测印迹。印迹同时曝光两分钟,在一张8 x 10 英寸的 CL-XPosure 胶片(货号34091)上进行采集。
节省你的抗体
Use less and see more with SuperSignal West Femto substrate
SuperSignal West Femto 底物 可让你在使用更少抗体的同时获得更多信息。 A431 细胞裂解液于电泳还原样品缓冲液中依次稀释为 5、2.5、1.25、0.625、0.3125 和 0.15625 µg/孔,蛋白上样量为 10 µL/孔。电泳后,将蛋白质转印到硝酸纤维素膜(货号88018)上,使用 Pierce Power Blotter(货号22834)和 Pierce 1 步法转印缓冲液(货号84731)。将膜用 TBST 中的 5% 牛奶封闭,并切成三个膜条以优化抗体稀释度。将膜与 β-连环蛋白(货号MA1-300) 一起孵育,然后与山羊抗小鼠 HRP 二抗(货号31460)在适当稀释比下一起孵育。加入 SuperSignal West Femto 底物(货号34095)后检测印迹。在 CL-XPosure 胶片,8 x 10 英寸(货号34091)和 myECL 成像仪(货号62236)上采集10秒曝光的结果。将 myECL 成像仪的条带图进行反转和对比(黑色=62,000,白色=65,535,gamma=1.0)。
SuperSignal West Atto 极敏化学发光底物
SuperSignal West Atto 极敏化学发光底物是一种超灵敏的增强型化学发光(ECL)底物,可在辣根过氧化物酶(HRP)的蛋白印迹分析中实现高阿克(ag)级水平的蛋白质检测。与其他市售超敏 HRP 底物相比,它具有更高的灵敏度和更好的信噪比。当检测极低丰度目标蛋白时,或进行需要最高灵敏度的珍贵样品检测时,Atto 底物是理想选择。
检测更低水平的蛋白
图 1.其他化学发光底物与 SuperSignal West Atto 底物的比较。
  1. 使用多种 HRP 化学发光底物,SuperSignal West Atto,Bio-Rad Clarity Max,Amersham ECL Select,Millipore Immobiolon Western,Bio-Rad Clarity 和入门级 ECL 进行 HeLa 裂解物中的 Akt(pan)检测。印迹使用 Akt(pan) 单克隆抗体(货号Ma-5-14916)孵育,然后使用 HRP 标记山羊抗兔 lgG 二抗(货号32460)孵育。根据产品说明书,在印迹上加入不同底物。使用 iBright 成像系统采集图像。
  2. SuperSinal West Atto,Bio-Rad Clarity Max,Amersham ECL Select,Millipore Immobilon Western,Bio-Rad Clarity 和 ECL 的方框区域中的蛋白印迹条带的信噪比以柱状图在右侧展示。SuperSignal West Atto 底物在各蛋白上样量的检测中都具有最佳信噪比。在 0.625µg 之后,ECL 无法检测到超出背景噪声的信号。在 0.313µg 之后,Clarity 和 Immobilon 无法检测到超出背景噪声的信号。
节省珍贵样品用量
SuperSignal West Atto 底物可以检测非常稀的样品。 用 SuperSignal West Atto,Bio-Rad Clarity 或 Millipore Immobion 检测 HeLa 细胞裂解物中的 p23。SuperSignal West Atto 底物仅需要 1.25 µg 细胞裂解物即可获得清晰明了的信号,而使用其他两种底物想获得相同水平的信号强度则需要 20µg 细胞裂解物。
图 2.SuperSignal West Atto 底物可以检测非常稀的样品。在 Novex Tris-甘氨酸预制胶上分离 HeLa 细胞裂解物,并使用 Power Blotter Select 转印膜组和 Power Blotter 转印系统将其转移到硝酸纤维素膜(货号PB3210)上。使用小鼠抗 P23(货号MA3-414)孵育印迹,然后使用山羊抗小鼠 HRP 二抗(货号32430)孵育。最后,按照产品说明书,每块印迹分别加入 SuperSignal West Atto 底物(货号 A38558),Clarity™Western ECL 印迹底物(Bio-Rad Laboratories,Inc.)或 Immobilon Western 化学发光 HRP 底物(EMD Millipore Corp.)。使用 iBright FL 成像系统同时采集所有印迹结果。
Thermo Scientific 化学发光 HRP 底物
Thermo Scientific 底物主要优势灵敏度灵敏度
等级
信号持续时间(小时)推荐
抗体 稀释范围
Pierce ECL入门级 ECL 底物低皮克11 至 21°: 0.2–10 μg/mL
2°: 0.07–1 μg/mL
Pierce ECL Plus兼容化学发光和荧光检测,可灵活选择检测模式低皮克至中飞克251°: 0.05–1 μg/mL
2°: 5–40 ng/mL
SuperSignal West Pico PLUS日常应用,稳定性好,灵敏度较入门级 ECL 更高低皮克至高飞克3长达  241°: 0.2–1 μg/mL
2°: 10–50 ng/mL
SuperSignal West Dura信号持久,适合与成像系统一起使用中飞克3241°: 0.02–1 μg/mL
2°: 4–20 ng/mL
SuperSignal West Femto在优化的系统中可获得理想的高灵敏度低至中飞克481°: 10–200 ng/mL
2°: 2–10 ng/mL
SuperSignal West Atto最高灵敏度,所需优化操作更少低飞克至高阿克561°: 0.2–1 μg/mL
2°: 4–10 ng/mL
† 灵敏度等级:1=最低,5=最高
SuperSignal West Pico Plus 化学发光底物
与老款 SuperSignal West Pico 底物相比,升级版 Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS 化学发光底物具有更好的灵敏度,更长的信号持续时间和更高的信号强度。理想的发光强度与出色的持续时间相结合,可实现多次曝光,轻松获得发表级别的印迹图像。
SuperSignal West Pico PLUS 底物的性能数据
SuperSignal™ West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate
其他化学发光底物与 SuperSignal West Pico PLUS 底物的比较。 使用 2 倍梯度稀释的 HEK293 或 HeLa 细胞裂解物进行指定目标的检测,从括号中所示的量开始。用 SuperSignal West Pico PLUS 底物或 Bio-Rad Clarity 底物孵育 5 分钟后,进行化学发光检测并比较底物的性能。参阅产品页了解详细信息
满足低皮克到高飞克级检测所需
Low picogram to high femtogram detection
使用 SuperSignal West Pico PLUS 底物进行低皮克到高飞克级的检测。在电泳还原样品缓冲液中稀释 Turbo GFP-His-HA-Flag。泳道 1 包括 10 pg 纯化蛋白,1:1 制备梯度稀释液,蛋白上样量为 10 µL/孔。电泳后,将蛋白质转印到硝酸纤维素膜上,进行封闭后,将膜与 His 抗体一起孵育 (货号MA1-21315) ,一抗浓度1 µg/mL,然后与山羊抗小鼠 HRP 二抗一起孵育(货号32430),二抗浓度100 ng/mL。加入 SuperSignal West Pico PLUS 底物后(货号34577)进行印迹成像。
信号持久稳定
Robust signal
使用 SuperSignal West Pico PLUS 底物获得稳定的信号。 使用 2 倍梯度稀释的 HEK293 或 HeLa 细胞裂解物进行指定目标的检测,分别从 4 µg/孔或 20 µg/孔开始。SDS-PAGE 分离后,转印蛋白质到 PVDF 膜(货号88518)或硝酸纤维素膜(货号88018)上,使用 Pierce Power Blotter(货号22834)和 Pierce 1 步法转印缓冲液(货号84731)。用溶解在 Pierce 20X TBS Tween 20 缓冲液中的 5% 脱脂奶粉封闭膜,缓冲液(货号28360),使用 Invitrogen™ beta-Catenin(货号MA1-300),STAT3(货号MA1-13042),或 WNT1(货号MA5-15544)一抗孵育,然后使用山羊抗小鼠 IgG(H + L)二抗 HRP 二抗一起孵育(货号31430),二抗浓度 20 ng/mL。加入 SuperSignal West Pico PLUS 底物孵育 5分钟后,进行化学发光检测。加入底物后,在指定时间点下捕获胶片上的信号。
SuperSignal West Dura 化学发光底物
Thermo Scientific SuperSignal West Dura 持久型化学发光底物经过优化,可实现高灵敏度和长信号持续时间的检测,非常适用于基于冷 CCD 镜头的成像系统。与信号在 30-60 分钟之内下降到几乎无法检测到的底物不同,SuperSignal West Dura 化学发光底物产生的信号可稳定保持 24 小时,从而实现胶片或成像系统的多次曝光。
SuperSignal West Dura 底物的性能数据
Longer signal duration with SuperSignal West Dura substrate
SuperSignal West Dura 底物的信号持续时间更长。 在硝酸纤维素膜上检测 HeLa 细胞裂解物中的 Hsp86。在样品缓冲液中稀释 HeLa 细胞裂解物,然后在 95˚C 下加热 5 分钟。泳道 1 含有 10μg 总蛋白(总 10μL/孔)。制备四组 1:1 梯度稀释液,蛋白上样量为 10μL/孔(泳道 2-5)。蛋白转印到硝酸纤维素膜上后(货号88024),进行印迹封闭(货号37542),用兔抗 Hsp 86 抗体(货号PA3-013)孵育,然后用山羊抗兔 IgG HRP 二抗(货号31460)孵育,二抗浓度为 6.6 ng/mL。最后,根据产品说明书分别加入 SuperSignal West Dura 底物(货号 34076)或 Amersham™ ECL™ Prime 底物(GE Healthcare,货号RPN2232)。在底物孵育后的各个时间点,使用 CCD 成像系统对两个印迹进行成像。(在每个时间点对两个印迹使用相同的成像曝光参数。)
中飞克级灵敏检测
Obtain mid-femtogram detection with SuperSignal West Dura substrate
使用 SuperSignal West Dura 底物实现中飞克检测。 在电泳还原样品缓冲液中稀释 Turbo GFP-His-HA-FLAG。 泳道 1 包括 1,000 fg 的 Turbo GFP。制备七组 1:1 梯度稀释液,蛋白上样量为 10μL/孔。电泳后,将蛋白质转印到 PVDF 膜(货号88518)上,然后使用 SuperBlock T20(TBS)封闭缓冲液(货号37536)封闭膜。膜与生物素化的 His 抗体 (货号MA1-21315-BTIN)一起孵育,一抗浓度为 1 μg/mL ,然后与 Invitrogen Streptavidin, HRP 二抗(货号21126)一起孵育,二抗稀释度为1:50,000。加入 SuperSignal West Dura 底物(货号34076)后检测印迹。
更高的灵敏度和更长的信号持续时间
Better sensitivity and signal duration with SuperSignal West Dura substrate
使用 SuperSignal West Dura 底物获得更高的灵敏度和更长的信号持续时间。 在电泳还原样品缓冲液中稀释 A431 细胞裂解液。泳道 1 包含 5 µg 的 A431 裂解液。制备五组 1:1 梯度稀释液,蛋白上样量为 10μL/孔。电泳后,将蛋白质转印到硝酸纤维素膜(货号88018)上,使用 Pierce Power Blotter(货号22834)和 Pierce 1 步法转印缓冲液(货号84731)。使用含 5% 牛奶的 TBST 缓冲液封闭膜。将膜与 β-Catenin 抗体(货号MA1-300) 一起孵育, 一抗浓度为 0.3 µg/mL,然后与山羊抗小鼠 HRP 二抗(货号32430)一起孵育,二抗浓度为20 ng/mL。根据每个制造商的说明书,加入 SuperSignal West Dura 底物(货号34076),Clarity™ Western ECL 印迹底物(Bio-Rad Laboratories, Inc.)或 Immobilon™ Western Chemiluminescent HRP 底物(EMD Millipore Corp.)后检测印迹。在 myECL 成像仪上同时采集 30 秒曝光的印迹结果,成像仪设置为:黑色= 65,296,白色= 65,535,gamma = 1.0。
SuperSignal West Femto 化学发光底物
Thermo Scientific SuperSignal West Femto 超敏化学发光底物可实现低飞克级的蛋白质印迹检测。当与优化的抗体浓度和封闭缓冲液结合使用时,SuperSignal West Femto 底物能够检测到低丰度目标蛋白,即使目标蛋白丰度太低而无法用入门级 ECL 底物观察到。
SuperSignal West Femto 底物的性能数据
True femtogram levels of detection with SuperSignal West Femto substrate
使用 SuperSignal West Femto 底物进行真正的飞克级检测,。 将纯化的 IκB 从 100 到 1 fg 进行一系列稀释,然后在 4-20% 小型胶上进行电泳。将蛋白质转印到 PVDF 膜上,在室温下使用 StartingBlock 封闭缓冲液封闭 1 小时。使用1:1,000 稀释的兔抗 IκBα(1 mg/mL),4°C 下过夜孵育,然后在室温下,使用 1:200,000 稀释的 HRP 山羊抗兔 lgG(1 mg/mL)二抗孵育 1 小时。将该膜在 Thermo Scientific CL-XPosure 胶片下曝光 1 分钟。
高灵敏度和持久的信号
Obtain maximum sensitivity and signal duration with SuperSignal West Femto substrate
使用 SuperSignal West Femto 底物获得高灵敏度和长信号持续时间。 在电泳还原样品缓冲液中稀释 NIH3T3 裂解液。泳道 1 包含 5 µg 的 NIH3T3 裂解液。制备五组 1:1 梯度稀释液,蛋白上样量为 10μL/孔。电泳后,将蛋白质转印到硝酸纤维素膜(货号88018)上,使用 Pierce Power Blotter(货号22834)和 Pierce 1 步法转印缓冲液(货号 84731)。用含 5% 牛奶的 TBST 缓冲液封闭膜。将膜与抗 Erk1 (货号MA1-13041) 一起孵育,一抗浓度为 0.2 µg/mL,然后与山羊抗小鼠 HRP 二抗(货号32430)一起孵育,二抗浓度为5 ng/mL。根据每个制造商的说明书,加入 SuperSignal West Femto 底物(货号34096),Clarity™ Western ECL 印迹底物(Bio-Rad Laboratories, Inc.)或 Luminata™ Forte Western HRP 底物(EMD Millipore Corp.)或 Immobilon™ Western 化学发光 HRP 底物(EMD Millipore Corp.)后检测印迹。印迹同时曝光两分钟,在一张8 x 10 英寸的 CL-XPosure 胶片(货号34091)上进行采集。
节省你的抗体
Use less and see more with SuperSignal West Femto substrate
SuperSignal West Femto 底物 可让你在使用更少抗体的同时获得更多信息。 A431 细胞裂解液于电泳还原样品缓冲液中依次稀释为 5、2.5、1.25、0.625、0.3125 和 0.15625 µg/孔,蛋白上样量为 10 µL/孔。电泳后,将蛋白质转印到硝酸纤维素膜(货号88018)上,使用 Pierce Power Blotter(货号22834)和 Pierce 1 步法转印缓冲液(货号84731)。将膜用 TBST 中的 5% 牛奶封闭,并切成三个膜条以优化抗体稀释度。将膜与 β-连环蛋白(货号MA1-300) 一起孵育,然后与山羊抗小鼠 HRP 二抗(货号31460)在适当稀释比下一起孵育。加入 SuperSignal West Femto 底物(货号34095)后检测印迹。在 CL-XPosure 胶片,8 x 10 英寸(货号34091)和 myECL 成像仪(货号62236)上采集10秒曝光的结果。将 myECL 成像仪的条带图进行反转和对比(黑色=62,000,白色=65,535,gamma=1.0)。
SuperSignal West Atto 极敏化学发光底物
SuperSignal West Atto 极敏化学发光底物是一种超灵敏的增强型化学发光(ECL)底物,可在辣根过氧化物酶(HRP)的蛋白印迹分析中实现高阿克(ag)级水平的蛋白质检测。与其他市售超敏 HRP 底物相比,它具有更高的灵敏度和更好的信噪比。当检测极低丰度目标蛋白时,或进行需要最高灵敏度的珍贵样品检测时,Atto 底物是理想选择。
检测更低水平的蛋白
图 1.其他化学发光底物与 SuperSignal West Atto 底物的比较。
  1. 使用多种 HRP 化学发光底物,SuperSignal West Atto,Bio-Rad Clarity Max,Amersham ECL Select,Millipore Immobiolon Western,Bio-Rad Clarity 和入门级 ECL 进行 HeLa 裂解物中的 Akt(pan)检测。印迹使用 Akt(pan) 单克隆抗体(货号Ma-5-14916)孵育,然后使用 HRP 标记山羊抗兔 lgG 二抗(货号32460)孵育。根据产品说明书,在印迹上加入不同底物。使用 iBright 成像系统采集图像。
  2. SuperSinal West Atto,Bio-Rad Clarity Max,Amersham ECL Select,Millipore Immobilon Western,Bio-Rad Clarity 和 ECL 的方框区域中的蛋白印迹条带的信噪比以柱状图在右侧展示。SuperSignal West Atto 底物在各蛋白上样量的检测中都具有最佳信噪比。在 0.625µg 之后,ECL 无法检测到超出背景噪声的信号。在 0.313µg 之后,Clarity 和 Immobilon 无法检测到超出背景噪声的信号。
节省珍贵样品用量
SuperSignal West Atto 底物可以检测非常稀的样品。 用 SuperSignal West Atto,Bio-Rad Clarity 或 Millipore Immobion 检测 HeLa 细胞裂解物中的 p23。SuperSignal West Atto 底物仅需要 1.25 µg 细胞裂解物即可获得清晰明了的信号,而使用其他两种底物想获得相同水平的信号强度则需要 20µg 细胞裂解物。
图 2.SuperSignal West Atto 底物可以检测非常稀的样品。在 Novex Tris-甘氨酸预制胶上分离 HeLa 细胞裂解物,并使用 Power Blotter Select 转印膜组和 Power Blotter 转印系统将其转移到硝酸纤维素膜(货号PB3210)上。使用小鼠抗 P23(货号MA3-414)孵育印迹,然后使用山羊抗小鼠 HRP 二抗(货号32430)孵育。最后,按照产品说明书,每块印迹分别加入 SuperSignal West Atto 底物(货号 A38558),Clarity™Western ECL 印迹底物(Bio-Rad Laboratories,Inc.)或 Immobilon Western 化学发光 HRP 底物(EMD Millipore Corp.)。使用 iBright FL 成像系统同时采集所有印迹结果。
客户之声
"在我们的实验工作中,Atto 底物非常好用。之前我们有个蛋白一直无法检测出信号,直到用了 Atto 底物才检测出来!现在它是实验室中的主力。"
—Jackie Dillon 博士,高级研究员,Benson Hill, Inc.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。