染色质免疫沉淀(ChIP)实验通过组蛋白修饰(表观遗传学)或转录因子-DNA 结合相互作用,监测转录调控,识别基因组和蛋白质组之间的联系。ChIP 实验的优势在于能够捕捉系统中特定蛋白质-DNA 相互作用,并使用定量聚合酶链反应(qPCR)对相互作用进行量化。染色质免疫沉淀实验需要多种蛋白质组学和分子生物学方法,包括交联、细胞裂解(蛋白质-DNA 提取)、核酸剪切、抗体免疫沉淀、DNA 样本回收和 PCR。在优化实验中,通常使用凝胶电泳等附加技术来验证特定步骤。
第 1 步:交联
染色质免疫沉淀(ChIP)实验始于稳定的共价的蛋白质-DNA 复合物。许多蛋白质与 DNA 的相互作用是短暂的,涉及多种蛋白质复合物来协调生物功能。体内交联共价稳定蛋白质-DNA 复合物。
体内交联传统上是用甲醛实现的,但可以与其他交联剂如 EGS 和 DSG 结合使用。甲醛交联是两种直接相互作用的分子的理想选择。然而,甲醛是一种零长度的交联剂,限制了其功能性。。对于更高阶相互作用,较长的交联剂如 EGS (16.1 Å) 或 DSG (7.7 Å) 可以捕获具有复杂四元结构的较大蛋白质复合物。
研究人员经常使用交联剂的组合来捕获蛋白质-DNA 相互作用。这些交联剂直接渗透到完整的细胞中,有效地将蛋白质-DNA 复合物锁在一起,即使是短暂的相互作用复合物也能被捕获并稳定下来进行分析。
共价蛋白质-DNA 在细胞核内的相互作用
这张图描绘了共价蛋白质-DNA 在细胞核内的相互作用。
成功的染色质免疫沉淀 (ChIP) 实验的分步指南
此更新的 ChIP 程序概述包括有关主要抗体选择(即 ChIP验证抗体)的附加细节。该技术文档还描述并提供染色质免疫沉淀(ChIP)作为研究表观遗传学的技术的例子,因为它允许研究人员获得特定蛋白质-DNA 相互作用的快照。
第 2 步:细胞裂解
裂解阶段从细胞或组织中提取交联蛋白-DNA 复合物,让它们进入溶液。在这个阶段,通过去污剂溶液溶解细胞膜,从而释放细胞组分。由于蛋白质和 DNA 的相互作用主要发生在核内,去除胞浆蛋白有助于减少背景和提高灵敏度。去污剂或盐的存在不会影响蛋白质-DNA 复合物,因为在第一步中实现的共价交联将在整个 ChIP 过程中保持复合物的稳定性。
不建议对细胞进行机械裂解,因为这会导致效率不高的核裂解。例如 Thermo Scientific Pierce 染色质制备模块这样的试剂,它可以将核组分与其他细胞成分分离,用来消除背景信号,提高灵敏度。
经过裂解的细胞中蛋白质和 DNA 的相互作用
这张图说明了在经过裂解的细胞中蛋白质和 DNA 的相互作用。
蛋白质制备手册
在这本 32 页的手册中,了解如何使用各种 Thermo Scientific 蛋白质生物学工具从蛋白质样本、免疫沉淀和其他蛋白质纯化和净化方法中脱盐、缓冲交换、浓缩和/或去除污染物。
  • 免疫沉淀(IP),共沉淀和染色质免疫沉淀
  • 重组蛋白纯化标签
  • 使用 lide-a-lyzer 透析盒和装置安全地透析蛋白质样品
  • 利用旋转脱盐柱和板以高蛋白回收率使得样品快速脱盐
  • 用优化的去污剂或内毒素去除树脂有效地提取特定污染物
  • 用 Pierce 蛋白浓缩管快速浓缩稀释的蛋白质样品
蛋白质制备手册
第 3 步: 染色质制备(剪切/消化)
提取步骤产生所有核材料,包括未结合核蛋白、全长染色质和交联蛋白-DNA 复合物。为了分析蛋白质结合序列,提取的基因组 DNA 必须被剪切成更小的可行片段。DNA 裂解通常是通过机械的超声波或微球菌核酸酶(MNase)消化来实现的。
理想的染色质片段范围在 200 到 1000 bp 之间;然而,DNA 剪切是最难控制的步骤之一。超声波提供真正随机的片段,但局限性包括可能需要协调一致的专用设备、超声波过程中难以保持温度、延长的实际操作时间和更多的优化步骤。用微球菌核酸酶进行酶消化具有高度的可重复性,更适合于处理多个样品,但由于酶活性的变化和酶对核小体间区域具有更高的亲和力,该消化过程可能导致变异。 
蛋白质-DNA 复合物之间的相互作用
该图说明了蛋白质-DNA 复合物之间的相互作用,并描绘了剪切的基因组 DNA。
第 4 步:免疫沉淀
为了分离特定的修饰组蛋白、转录因子或相关的辅助因子,ChIP 验证抗体被用于免疫沉淀并从其他核成分中分离出目标。这一步骤有选择地富集了目标蛋白质-DNA 复合物,并消除了所有其他无关的细胞材料。
选择合适的抗体是 ChIP 实验成功的关键步骤。对于哺乳动物样本,有许多 ChIP 级抗体可用于该步骤的验证。对于无法获得合格抗体的靶蛋白,可在生物样品中表达 HA、myc 或 GST 等融合蛋白,然后利用针对亲和标记的抗体对靶蛋白进行免疫沉淀。
抗体-蛋白质-DNA 复合物通过抗体结合树脂(如固定化蛋白 A、蛋白 G 或蛋白 A/G)亲和纯化。对于生物素化抗体,也可以使用固定化链霉亲和素或固定化 Thermo Scientific NeutrAvidin 蛋白。为了减少背景,有必要结合核酸和蛋白质阻断缓冲液(如鲑鱼精子 DNA 和普通蛋白质源)来阻断抗体结合珠。每个 ChIP 样品中使用的磁珠体积也会影响背景,因为磁珠体积的增加会增加非特异性结合。
免疫沉淀的靶蛋白和交联核苷酸序列
此图显示了免疫沉淀的靶蛋白和交联核苷酸序列。随后,DNA 被分离,通过 PCR 鉴定,测序,应用于微阵列,或以其他方式分析。
查看此视频了解更多免疫沉淀信息
第 5 步:解交联与 DNA 净化
与目标蛋白质结合的 DNA 富集是染色质免疫沉淀的目标。DNA 水平可通过琼脂糖凝胶电泳或更常用的定量聚合酶链反应(qPCR)测定。在染色质免疫沉淀实验的特定 DNA 产物被扩增和测量之前,蛋白质和 DNA 之间必须解交联。这通常是通过广泛的热孵育或通过蛋白酶 K 消化蛋白质组分来完成的。
蛋白酶 K 剪切在脂肪、芳香或疏水残基的羧基侧。由于其广泛的特异性,蛋白酶 k 常被用于从 DNA 或 RNA样本制备中去除蛋白质。此外,蛋白酶 k 的消化消除了纯化 DNA 中的核酸酶,从而防止降解。为了从蛋白质片段中分离 DNA,酚氯仿与标准 DNA 纯化方法结合使用。或者,可以使用设计用于从复杂生物样品中纯化核酸材料的纯化柱。
解交联和 DNA 净化步骤后释放的 DNA
该图显示了解交联和 DNA 净化步骤后释放的 DNA。
了解更多
选择产品
第 6 步:DNA 定量
qPCR 作为一种扩增技术,足够准确,可以在不同的实验条件下测量目标蛋白-DNA 水平。免疫沉淀复合物的数量与结合 DNA 的数量有直接关系。 
免疫沉淀复合物的数量与结合 DNA 的数量关系
ChIP 的一个特点是能够用定量 PCR(qPCR)对纯化的 DNA 产物进行定量。
推荐阅读
  1. Walker JM (2009) The Protein Protocols Handbook.第三版。纽约(NY):斯普林格·维拉格纽约有限责任公司
  2. Hendrickson W (1985) BioTechniques 3:346–354.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。