Search Thermo Fisher Scientific
转染数量 5 nmol of siRNA | ||
---|---|---|
培养皿类型(转染容量) | 10 nM最终siRNA浓度 | 100 nM 最终siRNA浓度 |
6 孔 (2.5 ml) | 200 | 20 |
12 孔 (1 ml) | 500 | 50 |
24 孔 (0.5 ml) | 1000 | 100 |
96 孔 (0.1 ml) | 5000 | 500 |
转染数量 20 nmol of siRNA | ||||
---|---|---|---|---|
培养皿类型(转染容量) | 10 nM最终siRNA浓度 | 100 nM 最终siRNA浓度 | ||
6 孔 (2.5 ml) | 800 | 80 | ||
12 孔 (1 ml) | 2000 | 200 | ||
24 孔 (0.5 ml) | 4000 | 400 | ||
96 孔 (0.1 ml) | 20,000 | 2000 |
转染数量 40 nmol of siRNA | ||||
---|---|---|---|---|
培养皿类型(转染容量) | 10 nM最终siRNA浓度 | 100 nM 最终siRNA浓度 | ||
6 孔 (2.5 ml) | 1600 | 160 | ||
12 孔 (1 ml) | 4000 | 400 | ||
24 孔 (0.5 ml) | 8000 | 800 | ||
96 孔 (0.1 ml) | 40,000 | 4000 |